  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • STAT5 alpha Antibodies
          Proteintech
          Phospho-STAT5A (Tyr694) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (2P21), CoraLite® 594
          View all (107) STAT5 alpha antibodies
          Tech Support
          Cite Phospho-STAT5A (Tyr694) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (2P21), CoraLite® 594
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Phospho-STAT5A (Tyr694) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-STAT5A (Tyr694) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Phospho-STAT5A (Tyr694) Antibody (CL59480115100UL) in Flow
          1X10^6 TF-1 cells untreated (dashed lines) or treated with GM-CSF (red) were intracellularly stained with 0.03 µg CoraLite 594 Anti-Human Phospho-STAT5A (Tyr694) (Product # CL59480115100UL), Clone:2P21), or 0.03 µg Control Antibody (blue). Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with 90% MeOH. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Phospho-STAT5A (Tyr694) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-STAT5A (Tyr694) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (2P21), CoraLite® 594
          Product Details
          CL59480115100UL
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          proprietary
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          2P21
          Conjugate
          CoraLite® 594 CoraLite® 594 CoraLite® 594
          • Unconjugated
          • CoraLite 555
          • CoraLite Plus 488
          • CoraLite Plus 647
          • FITC
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          593/614 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          STAT5 alpha is a member of the STAT family of transcription factors. In response to cytokines and growth factors, STAT family members are phosphorylated by the receptor associated kinases, and then form homo- or heterodimers that translocate to the cell nucleus where they act as transcription activators. STAT5 alpha is activated by, and mediates the responses of many cell ligands, such as IL2, IL3, IL7 GM-CSF, erythropoietin, thrombopoietin, and different growth hormones. Activation of STAT5 alpha in myeloma and lymphoma associated with a TEL/JAK2 gene fusion is independent of cell stimulus and has been shown to be essential for the tumorigenesis. The mouse counterpart of STAT5 alpha is found to induce the expression of BCL2L1/BCL-X(L), which suggests the antiapoptotic function of this protein in cells. STAT5 alpha, along with STAT5 beta, were identified in mouse. The amino acid sequences of STAT5 alpha and STAT5 beta show 96% sequence similarity, and both proteins are co expressed in most tissues in virgin and lactating mice. However, differential accumulation of STAT5 alpha and STAT5 beta mRNA has been reported for both muscle and mammary tissue. STAT5 alpha is critically involved in a variety of physiological functions, including reproduction, lactation, immune function and somatic growth.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: epididymis secretory sperm binding protein; Signal transducer and activator of transcription 5A; STAT; STAT5B; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: MGF; STAT5; STAT5A
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P42229
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 6776
          View more View less
          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding phosphate ion binding sequence-specific DNA binding DNA-binding transcription factor binding
          Process(es)
          mitotic cell cycle luteinization natural killer cell differentiation positive regulation of endothelial cell proliferation regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter defense response signal transduction JAK-STAT cascade female pregnancy lactation cell proliferation positive regulation of cell proliferation regulation of steroid metabolic process cytokine-mediated signaling pathway taurine metabolic process lipid storage lymphocyte differentiation regulation of cell adhesion B cell differentiation erythrocyte differentiation eosinophil differentiation regulation of epithelial cell differentiation mammary gland development positive regulation of interleukin-2 production positive regulation of natural killer cell differentiation mast cell apoptotic process negative regulation of mast cell apoptotic process myeloid cell apoptotic process negative regulation of myeloid cell apoptotic process T cell differentiation in thymus interleukin-15-mediated signaling pathway interleukin-4-mediated signaling pathway reelin-mediated signaling pathway interleukin-5-mediated signaling pathway interleukin-2-mediated signaling pathway interleukin-7-mediated signaling pathway interleukin-9-mediated signaling pathway interleukin-3-mediated signaling pathway thrombopoietin-mediated signaling pathway regulation of multicellular organism growth positive regulation of multicellular organism growth T cell proliferation positive regulation of T cell proliferation positive regulation of activated T cell proliferation regulation of cell proliferation natural killer cell mediated cytotoxicity gamma-delta T cell differentiation T cell homeostasis response to peptide hormone positive regulation of blood vessel endothelial cell migration positive regulation of B cell differentiation positive regulation of gamma-delta T cell differentiation positive regulation of lymphocyte differentiation negative regulation of erythrocyte differentiation positive regulation of mitotic cell cycle positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of natural killer cell mediated cytotoxicity development of secondary female sexual characteristics development of secondary male sexual characteristics Peyer's patch development positive regulation of inflammatory response activated T cell proliferation mast cell differentiation positive regulation of mast cell differentiation JAK-STAT cascade involved in growth hormone signaling pathway prostate gland epithelium morphogenesis epithelial cell differentiation involved in prostate gland development mammary gland epithelium development mast cell proliferation positive regulation of mast cell proliferation cellular response to granulocyte macrophage colony-stimulating factor stimulus regulation of hemopoiesis negative regulation of T-helper 17 cell lineage commitment
          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          France flag icon
          France
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline