  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • c-Kit (CD117) Antibodies
          Proteintech
          CD117 (c-Kit) Monoclonal Antibody (ACK2), CoraLite® Plus 647
          View all (228) c-Kit (CD117) antibodies
          Tech Support
          Cite CD117 (c-Kit) Monoclonal Antibody (ACK2), CoraLite® Plus 647
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD117 (c-Kit) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD117 (c-Kit) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          CD117 (c-Kit) Antibody (CL647-65094100T) in Flow
          1X10^6 C57BL/6 Mouse bone marrow cells were surface stained with FITC-Anti-Mouse CD11b (FITC-65055, Clone: M1/70) and 5 µL CoraLite 647-conjugated Anti-Mouse CD117 (c-Kit) (Product # CL647-65094100T), Clone: ACK2). Cells were not fixed. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD117 (c-Kit) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD117 (c-Kit) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD117 (c-Kit) Monoclonal Antibody (ACK2), CoraLite® Plus 647
          Product Details
          CL647-65094100T
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          5 µL/1x10^6 cells in a 100 µL suspension
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse
          Host/Isotype
          Rat / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          ACK2
          Conjugate
          CoraLite® Plus 647 CoraLite® Plus 647 CoraLite® Plus 647
          • Unconjugated
          • APC 
          • CoraLite Plus 488
          • PE 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          654/674 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          5 µL/Test
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 0.5% BSA
          Contains
          0.1% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          KIT (c-KIT) is a proto-oncogene and a type 3 transmembrane receptor for MGF (mast cell growth factor, also known as stem cell factor). KIT was first identified as the cellular homolog of the feline sarcoma viral oncogene v-kit. KIT together with its ligand regulates growth and activation of a variety of hemopoietic and non-hemopoietic cells. Mutations in KIT are associated with gastrointestinal stromal tumors, mast cell disease, acute myelogenous leukemia, and piebaldism. Recently, deregulation of the KIT receptor TK by the prevalent activation loop mutation D816V has served as a focal point in therapeutic strategies aimed at curbing neoplastic mast cell growth. c-Kit is expressed in hematopoietic stem cells, germ cells, mast cells and gastrointestinal tract cajal cells. Upon binding of its ligand stem cell factor (SCF), c-kit dimerizes, resulting in receptor activation and autophosphorylation of various tyrosine residues including tyrosine 703 located on the cytoplasmic domain of the receptor. This modification allows docking of Grb2 and activation of the Ras/ERK signaling pathway. SCF/c-kit can activate multiple downstream signaling pathways including PI3K, PLC-gamma and JAK/STAT. c-kit receptor activation is essential for hematopoiesis, stem cell maintenance and gametogenesis.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: belly-spot; c-kit proto-oncogene protein; CD117; ckit; dominant spotting; Dominant white spotting; Mast/stem cell growth factor receptor Kit; Proto-oncogene c-Kit; proto-oncogene tyrosine-protein kinase Kit; SCFR; spotted sterile male; Steel Factor Receptor; Tyrosine-protein kinase Kit
          View more View less
          Gene Aliases: Bs; c-KIT; CD117; Fdc; Gsfsco1; Gsfsco5; Gsfsow3; Kit; SCO1; SCO5; Sl; SOW3; Ssm; Tr-kit; W
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) P05532
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 16590
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding protease binding protein kinase activity protein tyrosine kinase activity transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity receptor signaling protein tyrosine kinase activity stem cell factor receptor activity protein binding ATP binding kinase activity transferase activity transferase activity, transferring phosphorus-containing groups cytokine binding protein homodimerization activity metal ion binding transmembrane signal receptor
          Process(es)
          activation of MAPK activity ovarian follicle development myeloid progenitor cell differentiation lymphoid progenitor cell differentiation immature B cell differentiation dendritic cell cytokine production mast cell chemotaxis myeloid leukocyte differentiation protein phosphorylation glycosphingolipid metabolic process chemotaxis inflammatory response transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway germ cell development spermatogenesis spermatid development positive regulation of cell proliferation germ cell migration regulation of cell shape visual learning response to radiation positive regulation of gene expression phosphorylation peptidyl-tyrosine phosphorylation cytokine-mediated signaling pathway lamellipodium assembly hemopoiesis cell differentiation T cell differentiation erythrocyte differentiation melanocyte differentiation positive regulation of cell migration positive regulation of pseudopodium assembly actin cytoskeleton reorganization mast cell cytokine production somatic stem cell population maintenance embryonic hemopoiesis ectopic germ cell programmed cell death intracellular signal transduction megakaryocyte development Fc receptor signaling pathway Kit signaling pathway erythropoietin-mediated signaling pathway positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat1 protein positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat3 protein positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat5 protein negative regulation of programmed cell death mast cell degranulation positive regulation of MAP kinase activity positive regulation of MAPK cascade pigmentation positive regulation of Notch signaling pathway positive regulation of JAK-STAT cascade protein autophosphorylation developmental pigmentation regulation of developmental pigmentation somatic stem cell division positive regulation of long-term neuronal synaptic plasticity digestive tract development stem cell differentiation epithelial cell proliferation detection of mechanical stimulus involved in sensory perception of sound positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity cell chemotaxis mast cell differentiation cellular response to thyroid hormone stimulus melanocyte migration melanocyte adhesion
          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          France flag icon
          France
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-fvx7n:80/100.66.78.247:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline