  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • WASF3 Antibodies
          Proteintech
          WASF3 Monoclonal Antibody (3B7D10), CoraLite® Plus 647
          View all (8) WASF3 antibodies
          Tech Support
          Cite WASF3 Monoclonal Antibody (3B7D10), CoraLite® Plus 647
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          WASF3 Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          Group 53 Created with Sketch.
          WASF3 Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          WASF3 Antibody (CL647-67620) in IHC (PFA)
          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed mouse brain tissue using CoraLite® Plus 647 WASF3 antibody (CL647-67620, Clone: 3B7D10) at dilution of 1:200. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          WASF3 Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          Product Details
          CL647-67620
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:50-1:500
          -
          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          1:200
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Pig, Rabbit, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          3B7D10
          Immunogen
          WASF3 fusion protein Ag29991
          Conjugate
          CoraLite® Plus 647 CoraLite® Plus 647 CoraLite® Plus 647
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          654/674 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: GIEFMSDAK KLEQAGSAKE DRVPSGSHAS DVTDYSYPAT PNHSLHPQPV TPSYAAGDVP PHGPASQAAE HEYRPPSASA RHMALNRPQQ PPPPPPPQAP EGSQASAPMA PADYGMLPAQ IIEYYNPSGP PPPPPPPVIP SAQTAFVSPL QMPMQPPFPA SASSTHAAPP HPPSTGLLVT A
          Target Information
          WASP (for Wiskott-Aldrich syndrome protein) and N-WASP are downstream effectors of Cdc42 that are implicated in actin polymerization and cytoskeletal organization. The WASP family also includes VASP (vasodilator-stimulated phosphoprotein) and Mena (for mammalian enabled protein), which accumulate at focal adhesions and are also involved in the regulation of the actin cytoskeleton. The WAVE proteins are related to the WASP family proteins and are likewise involved in mediating actin reorganization downstream of the Rho family of small GTPases. The two protein homologs WAVE1 and WAVE2 specifically regulate membrane ruffling by inducing the formation of actin filament clusters in response to GTP binding and activating Rac. The WAVE proteins mediate this actin polymerization by cooperating with the Arp2/3 complex, a nucleation core, and thereby promoting the formation of actin filaments. WAVE1, which is also designated SCAR (for suppressor of cAR), is expressed primarily in the brain, while WAVE2 is widely expressed with the expression highest in peripheral blood leukocytes. WAVE3 forms a multiprotein complex that links receptor kinases and actin. Binding to actin occurs through a C-terminal verprolin homology domain in all family members. The multiprotein complex serves to tranduce signals that involve changes in cell shape, motility or function.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: actin polymerization protein; Actin-binding protein WASF3; Protein WAVE-3; unnamed protein product; Verprolin homology domain-containing protein 3; WAS protein family member 3; WAS protein family, member 3; WASP family protein member 3; WASP family Verprolin-homologous protein 3; WASP-family protein; Wiskott-Aldrich syndrome protein family member 3
          View more View less
          Gene Aliases: Brush-1; KIAA0900; SCAR3; WASF3; WAVE3
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9UPY6, (Mouse) Q8VHI6
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Pig) 100155782, (Human) 10810, (Rabbit) 100353601, (Mouse) 245880, (Rat) 682937
          View more View less
          Function(s)
          actin binding protein binding protein kinase A regulatory subunit binding Arp2/3 complex binding molecular_function non-motor actin binding protein
          Process(es)
          cytoskeleton organization regulation of cell shape oligodendrocyte development lamellipodium assembly actin cytoskeleton organization actin filament polymerization positive regulation of myelination protein-containing complex assembly modification of postsynaptic actin cytoskeleton positive regulation of Arp2/3 complex-mediated actin nucleation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline