  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • ATG5 Antibodies
          Proteintech
          ATG5 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (5M5), CoraLite® Plus 750
          View all (47) ATG5 antibodies
          Tech Support
          Cite ATG5 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (5M5), CoraLite® Plus 750
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          ATG5 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          ATG5 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          ATG5 Antibody (CL750-81803) in WB
          Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with CL750-81803 (ATG5 antibody) at dilution of 1:1,000 incubated at room temperature for 1.5 hours. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          ATG5 Antibody in Western Blot (WB)
          Product Details
          CL750-81803
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500-1:2,000
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          Expi293
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          5M5
          Immunogen
          ATG5 fusion protein Ag0214
          Conjugate
          CoraLite® Plus 750 CoraLite® Plus 750 CoraLite® Plus 750
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          755/780 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          ATG5 (Autophagy Related 5) is an important element for autophagy and may play an important role in the apoptotic process. ATG5 is also involved in other cellular processes that include mitochondrial quality control after oxidative damage, negative regulation of the innate anti-viral immune response, lymphocyte development and proliferation, MHC II antigen presentation, and adipocyte differentiation. Following conjugation to ATG12, the conjugate participates in the formation of autophagosome. ATG5 contributes to autophagic cell death by interacting with Fas-associated protein with death domain (FADD). The ATG5-ATG12 conjugate forms a cup-shaped isolation membrane that then detaches from the membrane immediately before or after autophagosome formation is completed. APG5 may play a role in the apoptotic process, possibly within the modified cytoskeleton. Further, APG5 expression is a relatively late event in the apoptotic process, occurring downstream of caspase activity. The APG5-APG12 conjugate also associates with innate immune response proteins such as RIG-I and VISA (also known as IPS-1), inhibiting type I interferon production and permitting viral replication in host cells. Diseases associated with ATG5 dysfunction include spinocerebellar ataxia.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: alternatively spliced; APG 5; APG5 autophagy 5 like (APG5L); APG5 autophagy 5-like; APG5-like; Apoptosis-specific protein; Apoptosis-specific protein (ASP); ATG5 autophagy related 5 homolog; Autophagy protein 5; autophagy-related 5; similar to S. cerevisiae ATG5 autophagy related 5; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: 2010107M05Rik; 3110067M24Rik; APG5; APG5-LIKE; APG5L; ASP; ATG5; Atg5l; AW319544; C88337; hAPG5; Paddy; SCAR25
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9H1Y0, (Mouse) Q99J83, (Rat) Q3MQ06
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 9474, (Mouse) 11793, (Rat) 365601
          View more View less
          Function(s)
          protein binding Atg8 ligase activity membrane trafficking regulatory protein
          Process(es)
          autophagosome assembly mitophagy blood vessel remodeling immune system process regulation of cytokine production involved in immune response chromatin organization autophagy apoptotic process cellular response to nitrogen starvation cellular response to starvation response to xenobiotic stimulus response to fungus response to iron(II) ion positive regulation of autophagy cardiac muscle cell apoptotic process negative regulation of cardiac muscle cell apoptotic process macroautophagy protein ubiquitination antigen processing and presentation of endogenous antigen negative regulation of protein ubiquitination negative regulation of type I interferon production piecemeal microautophagy of nucleus aggrephagy negative stranded viral RNA replication vasodilation negative regulation of apoptotic process negative regulation of programmed cell death post-translational protein modification negative thymic T cell selection innate immune response negative regulation of innate immune response otolith development negative regulation of defense response to virus negative regulation of phagocytosis regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol defense response to virus establishment of localization in cell ventricular cardiac muscle cell development heart contraction chaperone-mediated autophagy positive regulation of stress granule assembly mucus secretion positive regulation of mucus secretion cellular response to nitrosative stress axonal transport regulation of postsynaptic membrane neurotransmitter receptor levels postsynaptic modulation of chemical synaptic transmission regulation of autophagosome maturation regulation of cilium assembly response to fluoride negative regulation of autophagic cell death positive regulation of viral translation regulation of reactive oxygen species metabolic process mitophagy regulation of cytokine secretion involved in immune response C-terminal protein lipidation response to drug nucleophagy positive regulation of mitophagy negative regulation of reactive oxygen species metabolic process negative regulation of histone H4-K16 acetylation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline