  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • SCN3B Antibodies
          Proteintech
          SCN3B Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230316B2), CoraLite® Plus 750
          View all (22) SCN3B antibodies
          Tech Support
          Cite SCN3B Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230316B2), CoraLite® Plus 750
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          SCN3B Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          SCN3B Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          SCN3B Antibody (CL750-82959-7) in WB
          Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with CL750-82959-7 (SCN3B antibody) at dilution of 1:1,000 incubated at room temperature for 1.5 hours. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          SCN3B Antibody in Western Blot (WB)
          SCN3B Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230316B2), CoraLite® Plus 750
          Product Details
          CL750-82959-7
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500-1:2,000
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          HEK293F
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          230316B2
          Immunogen
          SCN3B fusion protein Ag23201
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          CoraLite® Plus 750 CoraLite® Plus 750 CoraLite® Plus 750
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          755/780 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 0.5% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: FPVCVEVPSE TEAVQGNPMK LRCISCMKRE EVEATTVVEW FYRPEGGKDF LIYEYRNGHQ EVESPFQGRL Q
          Target Information
          Voltage-gated sodium channels are transmembrane glycoprotein complexes composed of a large alpha subunit and one or more regulatory beta subunits. They are responsible for the generation and propagation of action potentials in neurons and muscle. This gene encodes one member of the sodium channel beta subunit gene family, and influences the inactivation kinetics of the sodium channel. Two alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: brain and heart sodium channel beta 3 subunit; Sodium channel regulatory subunit beta-3; sodium channel subunit beta-3; sodium channel, voltage-gated, type III, beta subunit; unnamed protein product; voltage-gated sodium channel beta-3 subunit
          View more View less
          Gene Aliases: 1110001K16Rik; 4833414B02Rik; ATFB16; BRGDA7; HSA243396; KIAA1158; SCN3B; SCNB3
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9NY72, (Mouse) Q8BHK2
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 55800, (Mouse) 235281
          View more View less
          Function(s)
          sodium channel activity protein binding sodium channel regulator activity sodium channel inhibitor activity ion channel binding voltage-gated sodium channel activity involved in cardiac muscle cell action potential voltage-gated ion channel activity ion channel transporter voltage-gated ion channel
          Process(es)
          ion transport sodium ion transport nervous system development positive regulation of heart rate positive regulation of sodium ion transport ion transmembrane transport sodium ion transmembrane transport membrane depolarization cardiac muscle contraction regulation of atrial cardiac muscle cell membrane depolarization regulation of ventricular cardiac muscle cell membrane depolarization cardiac conduction protein localization to plasma membrane cardiac muscle cell action potential involved in contraction ventricular cardiac muscle cell action potential membrane depolarization during action potential membrane depolarization during cardiac muscle cell action potential atrial cardiac muscle cell action potential SA node cell action potential regulation of heart rate by cardiac conduction transport regulation of ion transmembrane transport regulation of sodium ion transmembrane transporter activity
          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          France flag icon
          France
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline