  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD11b Antibodies
          Proteintech
          CD11b Monoclonal Antibody (M1/70), PerCP-Cyanine5.5
          View all (220) CD11b antibodies
          Tech Support
          Cite CD11b Monoclonal Antibody (M1/70), PerCP-Cyanine5.5
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          CD11b Antibody (CPY5-65055) in Flow
          1x10^6 mouse bone marrow cells were surface stained with 0.25 µg PerCP-Cyanine5.5 Anti-Mouse CD11b (M1/70) (CPY5-65055, Clone: M1/70) or unstained. Cells were then stained with 0.25 µg CoraLite® Plus 647 Anti-Mouse Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) (RB6-8C5) (CL647-65140, Clone: RB6-8C5). Cells were not fixed. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Monoclonal Antibody (M1/70), PerCP-Cyanine5.5
          Product Details
          CPY5-65055
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse
          Host/Isotype
          Rat / IgG2b, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          M1/70
          Immunogen
          C57BL/10 mouse splenic T cells and concanavalin A-activated C57BL/10 splenocytes
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          PerCP-Cyanine5.5 PerCP-Cyanine5.5 PerCP-Cyanine5.5
          • Unconjugated
          • APC 
          • APC-Cyanine7
          • Atlantic Blue
          • Biotin 
          • CoraLite 594
          • CoraLite Plus 488
          • CoraLite Plus 647
          • CoraLite Plus 750
          • CoraLitePlus 405
          • CoraLitePlus 555
          • FITC Plus
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PerCP 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          489/679 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 0.5% BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          CD11b (integrin alpha-M, ITGAM, integrin alpha-X, ITGAX) is a 165 kDa adhesion molecule that associates non-covalently with integrin beta-2 (CD18). The CD11b/CD18 heterodimeric complex is also known as integrin alpha-M beta-2, Mac-1, and CR3 (complement receptor 3). CD11b is expressed on the surface of monocytes/macrophages, granulocytes, activated lymphocytes, a subset of NK cells, a subset of dendritic cells, and microglia in the brain. CD11b/CD18 functions as the receptor for ICAM-1 (CD54), ICAM-2 (CD102), ICAM-4 (CD242), CD14, CD50, CD23, heparin, iC3b, fibrinogen, and Factor X -these adhesions are critical for cell-cell and cell-matrix interactions. CD11b is expressed on 8% of spleen cells, 44% of bone marrow cells, and less than 1% of thymocytes, and is commonly used as a microglial marker in nervous tissue. The expression of CD11b increases during monocyte maturation and expression levels vary on tissue macrophages. Further, peritoneal macrophages are reported to express higher levels of CD11b than splenic macrophages. Diseases associated with CD11b dysfunction include systemic lupus erythematosus 6 and ITGAM-related susceptibility to systemic lupus erythematosus.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD11 antigen-like family member B; CD11B (p170); cell surface glycoprotein MAC-1 alpha subunit; cell surface glycoprotein MAC-1 subunit alpha; complement component receptor 3 alpha-a; complement receptor type 3; CR-3 alpha chain; integrin alpha-M; leukocyte adhesion receptor MO1; Mac-1 alpha; Mac-1 alpha (Mac1A); macrophage antigen alpha; MGC117044
          View more View less
          Gene Aliases: Cd11b; CD11b/CD18; CR3; CR3A; F730045J24Rik; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; MAC1
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 16409
          View more View less
          Function(s)
          opsonin binding glycoprotein binding heparin binding heparan sulfate proteoglycan binding metal ion binding protein heterodimerization activity integrin
          Process(es)
          leukocyte migration involved in inflammatory response cell adhesion leukocyte cell-cell adhesion integrin-mediated signaling pathway microglia development single organismal cell-cell adhesion neutrophil chemotaxis cellular extravasation activated T cell proliferation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-6b469b8bb7-b97mm:80/100.66.72.101:80.
          git-commit: a334af76dff23450325448aedefe62379591458a
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.1-2026.04.16-1.0