Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • EpCAM (CD326) Antibodies

          Bioss

          EpCAM Polyclonal Antibody, Alexa Fluor™ 750

          View all (297) EpCAM (CD326) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite EpCAM Polyclonal Antibody, Alexa Fluor™ 750

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          EpCAM Polyclonal Antibody, Alexa Fluor™ 750

          Product Details

          BS-4889R-A750

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:300-5,000
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1:20-1:100
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          KLH conjugated synthetic peptide derived from human EpCAM
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Alexa Fluor™ 750 Alexa Fluor™ 750 Alexa Fluor™ 750

          Excitation/Emission Max

          752/776 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          TBS, pH 7.4, with 50% glycerol, 1% BSA

          Contains

          0.03% ProClin 300

          Storage conditions

          -20°C or -80°C if preferred

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Target Information

          Ep-CAM (epithelial adhesion molecule, epithelial specific antigen, ESA) is a transmembrane glycoprotein expressed in the epithelium with a molecular weight of approximately 40 kDa, which functions as an epithelial cell adhesion molecule. Ep-CAM functions as a homotypic calcium-independent cell adhesion molecule, and has a direct impact on cell cycle, proliferation and metabolism of epithelial cells and fibroblasts due to its ability to rapidly induce the proto-oncogene c-myc and the cell cycle regulating genes cyclin A and E. Ep-CAM mediates Ca2+-independent homotypic interactions. Formation of Ep-CAM-mediated adhesions have a negative regulatory effect on adhesions mediated by classic cadherins, which may have strong effects on the differentiation and growth of epithelial cells. Ep-CAM overexpression was suggested to be associated with enhanced epithelial proliferation. Ep-CAM is highly expressed in human carcinomas, and is a marker for tumors of epithelial lineage. Ep-CAM is expressed on baso-lateral cell surface in most simple epithelia and many carcinoma types. Also, Ep-CAM reportedly distinguishes adenocarcinomas from pleural mesotheliomas.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Adenocarcinoma-associated antigen; adenocarcinoma-associated antigen precursor (KSA); CD326; Cell surface glycoprotein Trop-1; EGP; EGP314; Ep-CAM; Epithelial cell adhesion molecule; Epithelial cell surface antigen; Epithelial glycoprotein; epithelial glycoprotein (EGP) precursor; Epithelial glycoprotein 314; hEGP314; human epithelial glycoprotein-2; KS 1/4 antigen; KSA; lymphocyte antigen 74; Major gastrointestinal tumor-associated protein GA733-2; mEGP314; membrane component, chromosome 4, surface marker (35kD glycoprotein); panepithelial glycoprotein 314; Protein 289A; TACSTD1; Trop-1 protein; trophoblast cell surface antigen 1; Tumor-associated calcium signal transducer 1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: Ber-Ep4; BerEp4; CD326; DIAR5; EGP; EGP-2; EGP314; EGP40; Ep-CAM; EPCAM; EpCAM1; ESA; GA733-2; gp40; HNPCC8; KS1/4; KSA; Ly74; LYNCH8; M1S2; M4S1; MIC18; MK-1; MOC-31; Tacsd1; TACSTD1; TROP1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P16422, (Mouse) Q99JW5

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4072, (Mouse) 17075

          View more View less

          Function(s)
          protein binding macromolecular complex binding cadherin binding involved in cell-cell adhesion protein complex binding
          Process(es)
          positive regulation of cell proliferation signal transduction involved in regulation of gene expression negative regulation of apoptotic process positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter stem cell differentiation cell-cell adhesion negative regulation of cell-cell adhesion mediated by cadherin positive regulation of cell motility positive regulation of stem cell proliferation ureteric bud development
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline