  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD200 Antibodies
          Invitrogen
          CD200 Monoclonal Antibody (OX104), NovaFluor™ Red 685, eBioscience™
          View all (60) CD200 antibodies
          Tech Support
          Cite CD200 Monoclonal Antibody (OX104), NovaFluor™ Red 685, eBioscience™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD200 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD200 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          CD200 Antibody (H038T03R02-A) in Flow
          Normal human peripheral blood cells were unstained (left) or stained with CD200 Monoclonal Antibody, NovaFluor Red 685 (right). All cells were co-stained with CD19 Monoclonal Antibody, eFluor 450 (Product # 48-0199-42). Total viable cells in the lymphocyte gate were used for analysis, as determined by LIVE/DEAD Blue (Product # L34962). Data was acquired on a 5-laser Cytek Aurora and unmixed with autofluorescence extraction. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD200 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD200 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          H038T03R02-A
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          5 µL (0.4 µg)/test
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OX104
          Conjugate
          NovaFluor™ Red 685 NovaFluor™ Red 685 NovaFluor™ Red 685
          • Unconjugated
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant Violet 711
          • eFluor 450
          • FITC
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Red 710
          • NovaFluor Yellow 610
          • NovaFluor Yellow 700
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          637/685 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.4 µg/Test
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.2
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          RRID
          AB_3098490
          Product Specific Information
          Description
          The monoclonal antibody OX104 recognizes human CD200 also known as OX2.
          This product contains 1 vial of NovaFluor conjugate and 1 vial of CellBlox Plus Blocking Buffer.
          Applications Tested
          This OX104 antibody has been tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This may be used at less than or equal to 0.06 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
          Master mixes
          • Master mixes of NFs should be made at 2-8 °C and may be made up to 4 hours ahead of time.
          • We do not recommend storing master mixes containing NovaFluor conjugates overnight or longer.
          Whole Blood compatibility
          • When utilizing whole blood (as opposed to density-gradient-purified PBMC), we recommend lysing red blood cells in bulk prior to staining with NovaFluor conjugates.
          • See the Bulk Lysis of Human Whole Blood protocol here.
          • Staining of whole blood with NovaFluor conjugates followed by lysis of red blood cells may result in higher-than-expected background staining.
          Viability dye compatibility
          • NovaFluor dyes are not compatible with DNA intercalating viability dyes.
          • Do not use viability dyes such as propidium iodide, 7-actinomycin D (7-AAD) and DAPI. Invitrogen LIVE/DEAD Fixable Dead Cell stains are recommended for use with NovaFluor dyes.
          CellBlox Plus Blocking Buffer
          • This NovaFluor conjugate comes with CellBlox Plus Blocking Buffer (for 25 µg or 25 test products, Cat. No. C001T02F01; for 100 µg or 100 test, Cat. No. C001T03F01), essential for optimal staining.
          • Use CellBlox Plus Blocking Buffer in all experiments with NovaFluor conjugates.
          • Add 5 µL per sample to antibody cocktails/master mixes (regardless of how many Novafluor-conjugated antibodies are present) before combining with cells.
          • CellBlox Plus Blocking Buffer is compatible with either Super Bright Complete Blocking Buffer or Brilliant Stain Buffer and can be used in antibody cocktails/master mixes with those reagents.
          • For single-color controls, use 5 µL of CellBlox Plus Blocking Buffer per 100 µL of cell sample (10^3 to 10^8 cells).
          NovaFluor conjugates are based on Phiton technology utilizing novel fluorophore-containing nucleic acid dye structures that allow for engineered fluorescent signatures with consideration for spillover and spread impacts. Learn more
          Excitation: 637 nm; Emission: 685 nm; Laser: 633-640 nm (Red) Laser
          Target Information
          CD200 is a type-1 membrane glycoprotein in the immunoglobulin superfamily, featuring two immunoglobulin domains. It is widely expressed on various cells, including B and T cells, keratinocytes, nerve cells, follicular dendritic cells, ovarian cells, and trophoblasts. CD200 interacts with CD200R on myeloid cells, inhibiting macrophage activation, reducing IL-6 production, and attenuating lymphocyte activation. It also prevents mast cell degranulation and decreases TNF-alpha and IL-13 secretion, playing a role in immune regulation and maternal tolerance. Homologues of CD200 are found in herpesviruses and poxviruses, indicating a conserved immune modulation function. CD200 has multiple alternatively spliced transcript variants, contributing to its functional diversity. Diseases linked to CD200 dysfunction include Mantle Cell Lymphoma and Primary Hypertrophic Osteoarthropathy, highlighting its importance in health and disease.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: antigen identified by monoclonal antibody MRC OX-2; CD200; CD200 antigen; OX-2 membrane glycoprotein; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CD200; MOX1; MOX2; MRC; My033; OX-2
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P41217
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 4345
          View more View less
          Function(s)
          protein binding protein binding involved in heterotypic cell-cell adhesion protein binding involved in cell-cell adhesion glycosylated region protein binding
          Process(es)
          negative regulation of leukocyte activation negative regulation of cell proliferation negative regulation of interleukin-6 production heterotypic cell-cell adhesion negative regulation of macrophage activation positive regulation of macrophage activation negative regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of immune response cellular response to lipopolysaccharide cellular response to interferon-gamma positive regulation of transforming growth factor beta production cell-cell adhesion regulation of neuroinflammatory response negative regulation of neuroinflammatory response negative regulation of matrix metallopeptidase secretion negative regulation of macrophage migration negative regulation of T cell migration
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline