  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CD63 Antibodies
          Invitrogen
          CD63 Monoclonal Antibody (H5C6), NovaFluor™ Yellow 700, eBioscience™
          View all (107) CD63 antibodies
          Tech Support
          Cite CD63 Monoclonal Antibody (H5C6), NovaFluor™ Yellow 700, eBioscience™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD63 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD63 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          CD63 Antibody (H074T03Y06-A) in Flow
          Normal human peripheral blood cells were stained with CD193 (CCR3) Monoclonal Antibody, PE (Product # 12-1939-42) and IgE Monoclonal Antibody, FITC (Product # 11-6986-42) only (blue histogram), or stained with CD63 Monoclonal Antibody, NovaFluor Yellow 700 (purple histogram). Viable CD193+ IgE+ cells (left) were used for analysis, as determined by LIVE/DEAD Blue (Product # L34962). Data was acquired on a 5-laser Cytek Aurora and unmixed with autofluorescence extraction. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD63 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD63 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          H074T03Y06-A
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          5 µL (1.0 µg)/test
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          H5C6
          Conjugate
          NovaFluor™ Yellow 700 NovaFluor™ Yellow 700 NovaFluor™ Yellow 700
          • eFluor 450
          • eFluor 660
          • NovaFluor Red 685
          • NovaFluor Red 700
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          551/701 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 µg/Test
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.2
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          RRID
          AB_3098829
          Product Specific Information
          Description
          This H5C6 monoclonal antibody reacts with human CD63, a type III member of the tetraspanin family of transmembrane proteins.
          This product contains 1 vial of NovaFluor conjugate and 1 vial of CellBlox Plus Blocking Buffer.
          Applications Tested
          This H5C6 antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric of normal human peripheral blood cells. This can be used at 5 µL (1.0 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.
          Master mixes
          • Master mixes of NFs should be made at 2-8 °C and may be made up to 4 hours ahead of time.
          • We do not recommend storing master mixes containing NovaFluor conjugates overnight or longer.
          Whole Blood compatibility
          • When utilizing whole blood (as opposed to density-gradient-purified PBMC), we recommend lysing red blood cells in bulk prior to staining with NovaFluor conjugates.
          • See the Bulk Lysis of Human Whole Blood protocol here.
          • Staining of whole blood with NovaFluor conjugates followed by lysis of red blood cells may result in higher-than-expected background staining.
          Viability dye compatibility
          • NovaFluor dyes are not compatible with DNA intercalating viability dyes.
          • Do not use viability dyes such as propidium iodide, 7-actinomycin D (7-AAD) and DAPI. Invitrogen LIVE/DEAD Fixable Dead Cell stains are recommended for use with NovaFluor dyes.
          CellBlox Plus Blocking Buffer
          • This NovaFluor conjugate comes with CellBlox Plus Blocking Buffer (for 25 µg or 25 test products, Cat. No. C001T02F01; for 100 µg or 100 test, Cat. No. C001T03F01), essential for optimal staining.
          • Use CellBlox Plus Blocking Buffer in all experiments with NovaFluor conjugates.
          • Add 5 µL per sample to antibody cocktails/master mixes (regardless of how many Novafluor-conjugated antibodies are present) before combining with cells.
          • CellBlox Plus Blocking Buffer is compatible with either Super Bright Complete Blocking Buffer or Brilliant Stain Buffer and can be used in antibody cocktails/master mixes with those reagents.
          • For single-color controls, use 5 µL of CellBlox Plus Blocking Buffer per 100 µL of cell sample (10^3 to 10^8 cells).
          NovaFluor conjugates are based on Phiton technology utilizing novel fluorophore-containing nucleic acid dye structures that allow for engineered fluorescent signatures with consideration for spillover and spread impacts. Learn more
          Excitation: 551 nm; Emission: 701 nm; Laser: 561 nm (Yellow) Laser
          Target Information
          CD63, also known as LAMP-3, is a glycoprotein belonging to the tetraspanin family, primarily located in late endosomes, lysosomes, and secretory vesicles across various cell types. It is expressed intracellularly in resting platelets and basophils, but upon activation, CD63 translocates to the plasma membrane, making it a widely used marker for basophil activation. Unlike basophils, mast cells can expose CD63 without activation. CD63 is expressed on activated platelets, monocytes, macrophages, and granulocytes, as well as endothelial cells, fibroblasts, and smooth muscle cells. It interacts with integrins (such as VLA-3 and VLA-6) and TIMP-1, playing roles in mediating allergic responses, phagocytosis, and cell migration. Additionally, CD63 is involved in the regulation of H/K-ATPase trafficking and ROMK1 channels, and serves as a T-cell costimulation molecule. CD63 expression can be used to predict prognosis in early-stage carcinomas and is identical to the melanoma-associated antigen ME491 and the platelet antigen PTLGP40. Diseases associated with CD63 dysfunction include melanoma and Hermansky-Pudlak Syndrome, highlighting its significance in both immune responses and disease processes.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: AD1 antigen; CD 63; CD63; CD63 antigen; CD63 antigen (melanoma 1 antigen); Granulophysin; LAMP-3; LAMP-3; CD63; ME491; Limp1; Lysosomal-associated membrane protein 3; Lysosome integral membrane protein 1; Melanoma-associated antigen ME491; melanoma-associated antigen MLA1; Ocular melanoma-associated antigen; OMA81H; Tetraspanin-30; Tspan-30; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: AD1; CD63; HOP-26; ME491; MLA1; OMA81H; Pltgp40; TSPAN30
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P08962
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 967
          View more View less
          Function(s)
          protein binding macromolecular complex binding
          Process(es)
          positive regulation of receptor internalization cell-matrix adhesion negative regulation of epithelial cell migration protein transport cell migration cell differentiation epithelial cell differentiation endosome to melanosome transport pigmentation positive regulation of cell adhesion positive regulation of endocytosis pigment granule maturation pigment cell differentiation regulation of vascular endothelial growth factor signaling pathway regulation of potassium ion transmembrane transport positive regulation of integrin-mediated signaling pathway
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline