Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • TRIM28 Antibodies

          Bethyl Laboratories

          KAP-1 Polyclonal Antibody

          View all (66) TRIM28 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite KAP-1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          KAP-1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          KAP-1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          KAP-1 Antibody (IHC-00072) in ICC/IF

          Detection of human KAP-1 by immunocytochemistry. Samples: NBF-fixed asynchronous HeLa cells. Antibody: Affinity purified rabbit anti-KAP-1 (Product # IHC-00072) used at a dilution of 1:250. Detection: Anti-rabbit IgG-FITC conjugated (A120-101F) used at a dilution of 1:100. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          KAP-1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          KAP-1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          KAP-1 Polyclonal Antibody

          Product Details

          IHC-00072

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          1:100-1:500
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:100-1:500
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100-1:500
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Region between residue 1 and 50 of human Tripartite Motif-Containing 28.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.10 mg/mL

          Amount

          10 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          TBS, pH 7.0 to 8.0, with 0.1% BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.

          Based on 100% sequence identity, this antibody is predicted to react with Mouse, Bovine, Dog, Horse, Rabbit, Panda, Orangutan, Monkey, Gorilla, Chimpanzee, Chinese hamster and Small-eared galago

          Target Information

          The KRAB (Kruppel-associated box) domain is about 45 amino acids in length and is a transcriptional repression domain found in numerous transcription factors. There have been identified over 220 KRAB-zinc finger protein (KRAB-ZFP) genes in the human genome. These proteins functionally repress transcription via specific interactions with KAP-1 (KRAB-associated protein 1). KAP-1 is an 835 amino acid polypeptide that contains a RING finger, B boxes, and a PHD finger. KAP-1 has been shown to form complexes with KRAB-domain transcription factors and increase the efficiency with which they mediate repression. KAP-1 has also been shown to directly interact with HP1 (heterochromatin protein 1) and KRAZ1 (Kruppel-associated box-containing zinc finger protein 1). KAP-1 directly targets KRAZ1 to the foci of centromeric heterochromatin containing HP1alpha, thus helping to regulate transcriptional repression. Studies have shown that KAP-1 mutants with the ability to bind KRAB but unable to bind HP1 leads to random distribution of KRAZ1 and strong transcriptional activation.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: E3 SUMO-protein ligase TRIM28; KAP-1; KRAB [Kruppel-associated box domain]-associated protein 1; KRAB-associated protein 1; KRAB-interacting p; KRAB-interacting protein 1; KRIP-1; Nuclear corepressor KAP-1; protein phosphatase 1, regulatory subunit 157; RING finger protein 96; RING-type E3 ubiquitin transferase TIF1-beta; tif1 beta; TIF1-beta; Transcription intermediary factor 1-beta; transcriptional intermediary factor 1-beta; tripartite motif; Tripartite motif-containing protein 28; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: KAP1; PPP1R157; RNF96; TF1B; TIF1B; TIF1beta; TRIM28

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q13263

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 10155

          View more View less

          Function(s)
          DNA binding chromatin binding transcription cofactor activity transcription coactivator activity transcription corepressor activity RNA binding protein kinase activity ubiquitin-protein transferase activity protein binding zinc ion binding transferase activity SUMO transferase activity ubiquitin protein ligase binding Krueppel-associated box domain binding metal ion binding ubiquitin protein ligase activity ubiquitin-like protein ligase activity chromo shadow domain binding promoter-specific chromatin binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter in utero embryonic development epithelial to mesenchymal transition DNA repair chromatin organization methylation-dependent chromatin silencing embryo implantation positive regulation of macromolecule metabolic process protein sumoylation positive regulation of protein import into nucleus DNA methylation involved in embryo development proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process negative regulation by host of viral release from host cell innate immune response positive regulation of DNA repair negative regulation of single stranded viral RNA replication via double stranded DNA intermediate negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of nucleobase-containing compound metabolic process convergent extension involved in axis elongation embryonic placenta morphogenesis genetic imprinting
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-fvx7n:80/100.66.78.247:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline