  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • LCK Antibodies
          Invitrogen
          Phospho-Lck (Tyr505) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (LckY505-A3), APC
          View all (56) LCK antibodies
          Tech Support
          Cite Phospho-Lck (Tyr505) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (LckY505-A3), APC
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Phospho-Lck (Tyr505) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-Lck (Tyr505) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Phospho-Lck (Tyr505) Antibody (MA5-37343) in Flow
          Flow cytometry of Phospho-Lck (Tyr505) using Daudi cells. Samples were incubated in monoclonal Phospho-Lck (Tyr505) antibody (Product # MA5-37095). Images correspond with the following conditions: unstained, untreated as negative control (blue), untreated (red), treated with IFNa plus IL4 (green). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Phospho-Lck (Tyr505) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-Lck (Tyr505) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (LckY505-A3), APC
          Product Details
          MA5-37343
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          5 µL/1x10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG, kappa
          Expression System
          HEK293 cells
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          LckY505-A3
          Immunogen
          A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Tyr505 of human phospho Lck.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          APC APC APC
          • Unconjugated
          • FITC
          • PE 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          651/660 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS with 0.20% BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_2897277
          Target Information
          LCK is a member of the Src-family tyrosine kinase, which are essential for signaling through the T-cell receptor (TCR) complex. Upon TCR triggering, LCK phosphorylates the ITAM motives in its zeta subunits establishing binding sites for the SH2 domains of the tyrosine kinase ZAP70, which is also phosphorylated by LCK and activated to generate subsequent signaling platforms by phosphorylation of adaptor LAT. The majority of LCK is localized to the plasma membrane, however, there is also a significant fraction associated with the Golgi apparatus which may contribute to Raf activation under conditions of weak stimulation through the TCR. LCK contains N-terminal sites for myristylation and palmitylation, a PTK domain, and SH2 and SH3 domains which are involved in mediating protein-protein interactions with phosphotyrosine-containing and proline-rich motifs, respectively. LCK is also involved in the regulation of apoptosis induced by various stimuli, but not by the death receptors. Diseases associated with LCK include Immunodeficiency 22 and CD45 deficiency. Alternatively splice variants of the LCK gene encoding different isoforms of the protein have been found.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: EC 2.7.10.2; kinase Lck; Leukocyte C-terminal Src kinase; LSK; Lymphocyte cell-specific protein-tyrosine kinase; OTTHUMP00000008640; OTTHUMP00000008740; OTTHUMP00000008741; p56(LSTRA) protein-tyrosine kinase; p56-LCK; Protein YT16; Proto-oncogene Lck; proto-oncogene tyrosine-protein kinase LCK; RP4-675E8.4; T cell-specific protein-tyrosine kinase; T-lymphocyte specific protein tyrosine kinase p56lck; tyr; Tyrosine-protein kinase Lck; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: IMD22; LCK; LSK; p56lck; pp58lck; YT16
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P06239
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3932
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding phosphotyrosine binding protein kinase activity protein tyrosine kinase activity non-membrane spanning protein tyrosine kinase activity protein serine/threonine phosphatase activity receptor binding protein binding ATP binding phospholipase activator activity kinase activity transferase activity protein kinase binding protein phosphatase binding SH2 domain binding T cell receptor binding CD4 receptor binding CD8 receptor binding identical protein binding phospholipase binding phosphatidylinositol 3-kinase binding ATPase binding protein antigen binding
          Process(es)
          immune response-activating cell surface receptor signaling pathway protein phosphorylation cellular zinc ion homeostasis cell surface receptor signaling pathway transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway response to xenobiotic stimulus positive regulation of gene expression peptidyl-tyrosine phosphorylation hemopoiesis platelet activation T cell differentiation T cell costimulation positive regulation of heterotypic cell-cell adhesion intracellular signal transduction peptidyl-tyrosine autophosphorylation Fc-gamma receptor signaling pathway T cell activation gamma-delta T cell differentiation positive regulation of MAPK cascade positive regulation of gamma-delta T cell differentiation regulation of regulatory T cell differentiation T cell receptor signaling pathway B cell receptor signaling pathway regulation of T cell receptor signaling pathway positive regulation of T cell receptor signaling pathway positive regulation of T cell activation leukocyte migration release of sequestered calcium ion into cytosol positive regulation of multicellular organismal process regulation of lymphocyte activation CD27 signaling pathway positive regulation of leukocyte cell-cell adhesion positive regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline