  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • MCM2 Antibodies
          Invitrogen
          Phospho-MCM2 (Ser139) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (MCM2S139-B12)
          View all (56) MCM2 antibodies
          Tech Support
          Cite Phospho-MCM2 (Ser139) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (MCM2S139-B12)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (5)
          Phospho-MCM2 (Ser139) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-MCM2 (Ser139) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 5
          Phospho-MCM2 (Ser139) Antibody (MA5-37425) in WB
          Western blot analysis of Phospho-MCM2 (Ser139) using L929 cell extract. Samples were untreated or treated with 25uM etoposide, and incubated in monoclonal Phospho-MCM2 (Ser139) antibody (Product # MA5-37177) with a dilution of 0.05 µg/mL. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Phospho-MCM2 (Ser139) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-MCM2 (Ser139) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-MCM2 (Ser139) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-MCM2 (Ser139) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-MCM2 (Ser139) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-MCM2 (Ser139) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (MCM2S139-B12)
          Product Details
          MA5-37425
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          Assay-dependent
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          1-1,000 ng/mL
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG, kappa
          Expression System
          HEK293 cells
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          MCM2S139-B12
          Immunogen
          A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Ser139 of human phospho MCM2.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • APC 
          • FITC
          • PE 
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          10 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS with 0.10% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_2897359
          Target Information
          MCM2 (Mini chromosome maintenance protein 2) is involved in regulating DNA replication. MCM2 (also called CDCL1, mitotin and BM28), is a human nuclear protein that is crucial in the cell cycle, being involved in the onset of DNA replication and cell division. It is similar to members of the family of early S-phase proteins. MCM2 has been mapped to 3q21. From its localization, CDCL1 became a candidate for an oncogene affected by chromosomal breaks in acute myeloid leukemia (AML).
          Bioinformatics
          Protein Aliases: cell devision cycle-like 1; cyclin-like 1; DNA replication licensing factor MCM2; KIAA0030; MGC10606; mini chromosome maintenance deficient 2; minichromosome maintenance deficient 2 (mitotin); minichromosome maintenance deficient 2 mitotin; Minichromosome maintenance protein 2 homolog; Nuclear protein BM28; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: AA959861; AW476101; BM28; CCNL1; cdc19; CDCL1; D3S3194; DFNA70; KIAA0030; MCM2; Mcmd2; MITOTIN; mKIAA0030
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P49736, (Mouse) P97310
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 4171, (Rat) 312538, (Mouse) 17216
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding DNA binding DNA helicase activity DNA replication origin binding single-stranded DNA binding helicase activity protein binding ATP binding zinc ion binding hydrolase activity ATPase activity single-stranded DNA-dependent ATP-dependent DNA helicase activity enzyme binding histone binding 3'-5' DNA helicase activity metal ion binding DNA metabolism protein
          Process(es)
          double-strand break repair via break-induced replication DNA replication DNA replication initiation nucleosome assembly apoptotic process regulation of DNA-dependent DNA replication initiation cellular response to interleukin-4 cochlea development mitotic DNA replication initiation DNA unwinding involved in DNA replication cell cycle
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline