  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CLEC4D Antibodies
          Invitrogen
          CLEC4D Monoclonal Antibody (9B9), PE
          View all (14) CLEC4D antibodies
          Tech Support
          Cite CLEC4D Monoclonal Antibody (9B9), PE
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CLEC4D Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CLEC4D Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          CLEC4D Antibody (MA562303) in Flow
          Flow cytometry (surface staining) of CLEC4D in human peripheral whole blood. Samples were stained with CLEC4D monoclonal antibody (Product # MA562303) using a dilution of 10 µL reagent/100 µL of peripheral whole blood. Separation of human neutrophil granulocytes (red-filled) from lymphocytes (black-dashed). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CLEC4D Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CLEC4D Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          CLEC4D Monoclonal Antibody (9B9), PE
          Product Details
          MA562303
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          10 µL/100 µL whole blood or 10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Non-human primate
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          9B9
          Immunogen
          CD368 ectodomain fused with human Fc.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          PE PE PE
          • Unconjugated
          • APC 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          565/576 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.1 mg/mL
          Purification
          Size-exclusion chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA
          Contains
          15mM sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_3703489
          Target Information
          This gene encodes a member of the C-type lectin/C-type lectin-like domain (CTL/CTLD) superfamily. Members of this family share a common protein fold and have diverse functions, such as cell adhesion, cell-cell signalling, glycoprotein turnover, and roles in inflammation and immune response. This gene is closely linked to other CTL/CTLD superfamily members on chromosome 12p13 in the natural killer gene complex region.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: C-type (calcium dependent, carbohydrate-recognition domain) lectin, superfamily member 8; C-type lectin receptor; C-type lectin superfamily member 8; C-type lectin-like receptor 6; CLECSF8Mpcl; DC-associated C-type lectin 3; Dectin 3; dendritic cell-associated C-type lectin 3; macrophage C-type lectin; membrane receptor; MGC40078; superfamilymember 8
          View more View less
          Gene Aliases: CD368; CLEC-6; CLEC6; CLECSF8; Dectin-3; MCL; MPCL
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q8WXI8
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 338339
          View more View less
          Function(s)
          protein binding mannose binding carbohydrate binding immunoglobulin receptor binding pattern recognition receptor activity
          Process(es)
          positive regulation of myeloid dendritic cell activation positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling antifungal innate immune response
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-mwps6:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0