  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD90 (Thy1) Antibodies
          Invitrogen
          CD90 Monoclonal Antibody (5E10), PE-Cyanine5
          View all (82) CD90 (Thy1) antibodies
          Tech Support
          Cite CD90 Monoclonal Antibody (5E10), PE-Cyanine5
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD90 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD90 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          CD90 Antibody (MA562357) in Flow
          Flow cytometry (surface staining) of CD90 in Jurkat and SP2 cells. Samples were stained with CD90 monoclonal antibody (Product # MA562357). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD90 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD90 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD90 Monoclonal Antibody (5E10), PE-Cyanine5
          Product Details
          MA562357
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          4 µL/100 µL whole blood or 10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Horse, Human, Non-human primate, Pig
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          5E10
          Immunogen
          HEL erythroleukemia cells.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          PE-Cyanine5 PE-Cyanine5 PE-Cyanine5
          • Unconjugated
          • APC 
          • FITC
          • PE 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          568/666 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.19 mg/mL
          Purification
          Size-exclusion chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA
          Contains
          15mM sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_3703543
          Target Information
          CD90 (Thy 1) antigen is a GPI linked glycoprotein member of the Immunoglobulin super family. CD90 is expressed in murine T cells, thymocytes, neural cells, Kupffer's cells and fibroblasts. CD90 may play a role in cell-cell or cell-ligand interactions during synaptogenesis and other events in the brain. CD90 can be used as a marker for a variety of stem cells and for the axonal processes of mature neurons. Structural study of CD90 led to the foundation of the Immunoglobulin superfamily, of which it is the smallest member, and led to the first biochemical description and characterization of a vertebrate GPI anchor. Diseases associated with CD90 dysfunction include nasopharyngeal carcinoma and thymoma.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD90; CDw90; FLJ33325; membrane glycoprotein; Thy-1 antigen; Thy-1 membrane glycoprotein; Thy-1 T-cell antigen; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CD90; CDw90; thy-1; THY1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P04216
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Horse) 100063377, (Pig) 100271931, (Human) 7070
          View more View less
          Function(s)
          GTPase activator activity integrin binding protein binding GPI anchor binding cell adhesion molecule
          Process(es)
          angiogenesis regulation of cell-matrix adhesion regulation of immune system process positive regulation of cellular extravasation negative regulation of protein kinase activity cytoskeleton organization cell adhesion cell surface receptor signaling pathway integrin-mediated signaling pathway cell-cell signaling regulation of cell migration negative regulation of cell migration heterotypic cell-cell adhesion receptor clustering positive regulation of GTPase activity positive regulation of cell adhesion retinal cone cell development focal adhesion assembly negative regulation of axonogenesis T cell receptor signaling pathway negative regulation of T cell receptor signaling pathway positive regulation of T cell activation positive regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol positive regulation of focal adhesion assembly negative regulation of neuron projection regeneration cell-cell adhesion
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-7c59b9b899-7wltc:80/100.66.72.81:80.
          git-commit: 8ef7cf686e3c81d28b13492708ce56d167b2f995
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.49.0-Offline