  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • HLA-G Antibodies
          Invitrogen
          HLA-G Monoclonal Antibody (5A6G7), Alexa Fluor™ 488
          View all (56) HLA-G antibodies
          Tech Support
          Cite HLA-G Monoclonal Antibody (5A6G7), Alexa Fluor™ 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          HLA-G Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          HLA-G Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          HLA-G Antibody (MA562384) in Flow
          Flow cytometry (intracellular staining) of HLA-G in HLA-G transfected LCL cells. Samples were stained with HLA-G monoclonal antibody (Product # MA562384) using a dilution of 3 µg/mL. Separation of stained cells (red-filled) from cells stained using mouse IgG1 isotype control (MOPC-21) Alexa Fluor® 488 antibody (3 µg/mL, black-dashed). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          HLA-G Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          HLA-G Monoclonal Antibody (5A6G7), Alexa Fluor™ 488
          Product Details
          MA562384
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          1-4 µg/mL
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          5A6G7
          Immunogen
          C-terminal amino acid sequence (22-mer) of soluble HLA-G5 and HLA-G6 proteins coupled to ovalbumin.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Alexa Fluor™ 488 Alexa Fluor™ 488 Alexa Fluor™ 488
          • Unconjugated
          • Biotin 
          • PE 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          499/520 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Size-exclusion chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4
          Contains
          15mM sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_3703570
          Target Information
          HLA-G belongs to the HLA class I heavy chain paralogues. This class I molecule is a heterodimer consisting of a heavy chain and a light chain (beta-2 microglobulin). The heavy chain is anchored in the membrane. HLA-G is expressed on fetal derived placental cells. The heavy chain is approximately 45 kDa and its gene contains 8 exons. Exon one encodes the leader peptide, exons 2 and 3 encode the alpha1 and alpha2 domain, which both bind the peptide, exon 4 encodes the alpha3 domain, exon 5 encodes the transmembrane region, and exon 6 encodes the cytoplasmic tail.
          HLA and MHC antibodies play a significant role in Immunopeptidomics, facilitating the identification and characterization of neoantigens through high-performance liquid chromatography coupled to tandem Mass Spectrometry.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: b2 microglobulin; DADB-15K14.8; HLA class I histocompatibility antigen, alpha chain G; HLA G antigen; HLA-G; HLA-G histocompatibility antigen, class I, G; HOSA-G1; MHC class I antigen G; MHC class I protein; MHC class Ib antigen; mutant MHC class I antigen; mutant MHC class Ib antigen; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: HLA-6.0; HLA-G; HLAG; MHC-G
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P17693
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3135
          View more View less
          Function(s)
          receptor binding protein binding peptide antigen binding CD8 receptor binding identical protein binding protein homodimerization activity
          Process(es)
          negative regulation of T cell mediated cytotoxicity positive regulation of T cell mediated cytotoxicity immune system process peripheral B cell tolerance induction antigen processing and presentation of peptide antigen via MHC class I antigen processing and presentation of endogenous peptide antigen via MHC class Ib antigen processing and presentation of endogenous peptide antigen via MHC class I via ER pathway, TAP-independent positive regulation of tolerance induction positive regulation of T cell tolerance induction positive regulation of natural killer cell cytokine production immune response-inhibiting cell surface receptor signaling pathway immune response cellular defense response negative regulation of angiogenesis positive regulation of interleukin-12 production negative regulation of T cell proliferation protection from natural killer cell mediated cytotoxicity positive regulation of regulatory T cell differentiation negative regulation of natural killer cell mediated cytotoxicity negative regulation of immune response negative regulation of protein kinase B signaling positive regulation of macrophage cytokine production protein homotrimerization negative regulation of G0 to G1 transition positive regulation of endothelial cell apoptotic process positive regulation of cellular senescence negative regulation of dendritic cell differentiation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-6b469b8bb7-vvsgg:80/100.66.72.198:80.
          git-commit: a334af76dff23450325448aedefe62379591458a
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.1-2026.04.16-1.0