    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Neue Produkte
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • VE-cadherin (CD144) Antibodies
          Invitrogen
          VE-cadherin Monoclonal Antibody (55-7H1), PE-Cyanine7
          View all (70) VE-cadherin (CD144) antibodies
          Tech Support
          Cite VE-cadherin Monoclonal Antibody (55-7H1), PE-Cyanine7
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          VE-cadherin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          VE-cadherin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          VE-cadherin Antibody (MA574258) in Flow
          Flow cytometry analysis of VE-cadherin in HUVEC cells (red-filled); HL-60 cells (black-dashed). Samples were incubated with monoclonal VE-cadherin (Product # MA574258) at a dilution of 4 μl reagent per million cells in 100 μl of cell suspension, followed by PE-Cy 7. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          VE-cadherin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          VE-cadherin Monoclonal Antibody (55-7H1), PE-Cyanine7
          Product Details
          MA574258
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          4 µL/10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          55-7H1
          Immunogen
          Human endothelial cells.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          PE-Cyanine7 PE-Cyanine7 PE-Cyanine7
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 647 
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          569/780 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Purification
          Size-exclusion chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA
          Contains
          15mM sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          VE-cadherin is a member of the cadherin superfamily that is located in a six-cadherin cluster in a region on the long arm of chromosome 16 and is involved in loss of heterozygosity events in breast and prostate cancer. VE-cadherin protein is a calcium-dependent cell-cell adhesion glycoprotein comprised of five extracellular cadherin repeats, a transmembrane region and a highly conserved cytoplasmic tail. Functioning as a classic cadherin by imparting to cells the ability to adhere in a homophilic manner, VE-cadherin may play an important role in endothelial cell biology through control of the cohesion and organization of the intercellular junctions. An alternative splice variant has been described but the full length sequence of VE-cadherin has not been determined.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 7B4 antigen; cadherin 5, type 2 (vascular endothelium); cadherin 5, type 2, VE-cadherin (vascular epithelium); cd144 antigen; endothelial-specific cadherin; unnamed protein product; vascular endothelial cadherin; VE-cadherin
          View more View less
          Gene Aliases: 7B4; CD144
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P33151
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 1003
          View more View less
          Function(s)
          receptor binding calcium ion binding protein binding beta-catenin binding protein phosphatase binding receptor signaling complex scaffold activity vascular endothelial growth factor receptor 2 binding ion channel binding cadherin binding fibrinogen binding BMP receptor binding protein binding involved in cell-cell adhesion protein tyrosine kinase binding
          Process(es)
          cell morphogenesis endothelial cell morphogenesis cell migration involved in sprouting angiogenesis cellular calcium ion homeostasis cell-cell junction assembly cell adhesion homophilic cell adhesion via plasma membrane adhesion molecules cell surface receptor signaling pathway transforming growth factor beta receptor signaling pathway positive regulation of gene expression calcium-dependent cell-cell adhesion via plasma membrane cell adhesion molecules cell migration positive regulation of cell migration positive regulation of BMP signaling pathway negative regulation of microtubule polymerization positive regulation of protein complex assembly adherens junction organization maintenance of blood-brain barrier regulation of vascular permeability blood vessel endothelial cell migration cell-cell adhesion mediated by cadherin positive regulation of angiogenesis negative regulation of inflammatory response bicellular tight junction assembly cell-cell adhesion protein localization to bicellular tight junction positive regulation of intracellular signal transduction positive regulation of establishment of endothelial barrier regulation of establishment of cell polarity negative regulation of endothelial cell apoptotic process
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Datenschutzerklärung
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-vkppw:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0