  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • LAMP1 (CD107a) Antibodies
          Invitrogen
          LAMP1 Monoclonal Antibody (H4A3), Pacific Blue™
          View all (83) LAMP1 (CD107a) antibodies
          Tech Support
          Cite LAMP1 Monoclonal Antibody (H4A3), Pacific Blue™
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          LAMP1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          LAMP1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          LAMP1 Antibody (MA574495) in Flow
          Flow cytometry analysis of LAMP1 in human IgE-stimulated PBMC. Samples were incubated with monoclonal LAMP1 (Product # MA574495), followed by Pacific Blue (CD107a) and APC (CD203c). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          LAMP1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          LAMP1 Monoclonal Antibody (H4A3), Pacific Blue™
          Product Details
          MA574495
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          4 µL/10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Non-human primate
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          H4A3
          Immunogen
          Human PBMC.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Pacific Blue™ Pacific Blue™ Pacific Blue™
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • APC 
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-Cyanine5.5
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          404/455 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.34 mg/mL
          Purification
          Size-exclusion chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA
          Contains
          15mM sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          LAMP1 (CD107a, lysosome-associated membrane protein-1) together with LAMP-2, is a major constituent of lysosomal membrane, 1-2% of total CD107a is found also on the plasma membrane. LAMP1 is a heavily glycosylated membrane protein which contains a putative signal peptide, 18 sites for N-linked glycosylation, a single membrane-spanning segment and a short (11 amino acid) cytosolic tail. The LAMP proteins are involved in lysosome biogenesis and are required for fusion of lysosomes with phagosomes. LAMP1 is a type 1 integral membrane protein that is transported from trans-Golgi network to endosomes and then lysosomes. Upon cell activation, LAMP1 transfer to the plasma membrane is dependent on a carboyxl-terminal tyrosine based motif (YXXI). Perturbation in the spacing between the tyrosine based motif relative to the membrane abolishes lysosome localization of LAMP1, and this mutant protein then cycles between the plasma membrane and the endosome. Cell surface LAMP1 (and LAMP2) have been shown to promote adhesion of human peripheral blood mononuclear cells (PBMC) to vascular endothelium, therefore, they are possibly involved in the adhesion of PBMC to the site of inflammation. Increased LAMP1 immunoreactivity is observed in neurons and glial cells surrounding senile plaques in Alzheimer's Disease (AD) cases, and is localized in medullary epithelial cells, single macrophages and lymphocytes in acute thymic involution. LAMP1 is a good marker of mast cell activation.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 120 kDa lysosomal membrane glycoprotein; CD107; CD107 antigen-like family member A; Lamp I; lysosomal associated membrane protein 1; lysosomal membrane glycoprotein 1; lysosomal membrane glycoprotein A; lysosomal membrane glycoprotein-type A precursor; LYSOSOME-ASSOCIATED MEMBRANE GLYCOPROTEIN 1 PRECURSOR (LAMP-1) (LGP-A) (LGP-120) (CD107A) (P2B); lysosome-associated membrane protein 1; membrane glycoprotein; P2B/LAMP-1; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CD107a; Lamp-1; LAMPA; LGP-120; LGP-A; LGP120; P2B; Perk
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P11279, (Mouse) P11438
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3916, (Mouse) 16783
          View more View less
          Function(s)
          protein binding ion channel inhibitor activity enzyme binding protein domain specific binding
          Process(es)
          lysosomal lumen acidification spermatogenesis lysosomal lumen pH elevation positive regulation of natural killer cell degranulation positive regulation of natural killer cell mediated cytotoxicity autophagic cell death protein stabilization establishment of protein localization to organelle Golgi to lysosome transport granzyme-mediated programmed cell death signaling pathway regulation of organelle transport along microtubule hydrogen ion transmembrane transport
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-7bf6cff7cf-7xm2d:80/100.66.75.231:80.
          git-commit: cd21911f92a61daaa7859949453b3286702c44a2
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/3.7.0-2026.11.47-1.0