  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CX3CR1 Antibodies
          Invitrogen
          CX3CR1 Monoclonal Antibody (2A9-1), PE
          View all (41) CX3CR1 antibodies
          Tech Support
          Cite CX3CR1 Monoclonal Antibody (2A9-1), PE
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (3)
          CX3CR1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CX3CR1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          CX3CR1 Antibody (MA574680) in Flow
          Flow cytometry analysis of CX3CR1 in human CX3CR1 positive CD3 negative lymphocytes (red-filled) from CX3CR1 negative CD3 positive T cells (black-dashed). Samples were incubated with monoclonal CX3CR1 (Product # MA574680) using a dilution of 0.56 μg/mL, followed by PE. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CX3CR1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CX3CR1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CX3CR1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          CX3CR1 Monoclonal Antibody (2A9-1), PE
          Product Details
          MA574680
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          10 µL/10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Non-human primate
          Host/Isotype
          Rat / IgG2b, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          2A9-1
          Immunogen
          human CX3CR1 transfectants.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          PE PE PE
          • Unconjugated
          • APC 
          • Biotin 
          • FITC
          • PE-Cyanine7
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          565/576 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Purification
          Size-exclusion chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA
          Contains
          15mM sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          CX3CR1 is one of the chemokine receptors that are required as coreceptors for HIV infection. The genes encoding human, mouse, and rat CX3CR1 were cloned and designated V28 and CMKBRL1, CX3CR1, and RBS11, respectively. The encoded seven transmembrane protein was recently identified as the receptor for a novel transmembrane molecule, fractalkine, and renamed CX3CR1. Recently, CX3CR1 was found to serve as a coreceptor for HIV-1 and HIV-2 envelope fusion and virus infection, which can be inhibited by fractokine. CX3CR1 mediates leukocyte migration an d adhesion. CX3CR1 is expressed in a variety of human tissues and cell lines.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: beta chemokine receptor-like 1; C-X3-C CKR-1; chemokine (C-C) receptor-like 1; chemokine (C-X3-C motif) receptor 1; chemokine (C-X3-C) receptor 1; CMK-BRL-1; CMK-BRL1; Cx3c; fractalkine receptor; G-protein coupled receptor 13; Scyd1; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CCRL1; CMKBRL1; CMKDR1; GPR13; GPRV28; V28
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P49238
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 1524
          View more View less
          Function(s)
          cytokine receptor activity G-protein coupled receptor activity chemokine receptor activity protein binding G-protein coupled peptide receptor activity C-C chemokine receptor activity C-X3-C chemokine receptor activity C-C chemokine binding C-X3-C chemokine binding CX3C chemokine receptor binding
          Process(es)
          positive regulation of neuroblast proliferation adaptive immune response microglial cell activation involved in immune response response to ischemia chemotaxis immune response cellular defense response cell adhesion G-protein coupled receptor signaling pathway phospholipase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway positive regulation of cytosolic calcium ion concentration cell-cell signaling brain development response to wounding cytokine-mediated signaling pathway calcium-mediated signaling central nervous system maturation leukocyte chemotaxis regulation of tumor necrosis factor production negative regulation of interleukin-1 beta production social behavior autocrine signaling positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling innate immune response regulation of nitric oxide biosynthetic process regulation of synaptic plasticity host-mediated regulation of intestinal microbiota composition regulation of neurogenesis positive regulation of neurogenesis modulation of synaptic transmission leukocyte tethering or rolling positive regulation of protein kinase B signaling synapse maturation cell chemotaxis antifungal innate immune response chemokine-mediated signaling pathway cellular response to lipopolysaccharide cellular response to cytokine stimulus positive regulation of monocyte chemotaxis synapse pruning negative regulation of hippocampal neuron apoptotic process multiple spine synapse organization, single dendrite regulation of microglial cell migration negative regulation of microglial cell mediated cytotoxicity negative regulation of apoptotic signaling pathway
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-7bf6cff7cf-v8ns5:80/100.66.75.228:80.
          git-commit: cd21911f92a61daaa7859949453b3286702c44a2
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/3.7.0-2026.11.47-1.0