  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • C-Peptide Antibodies
          Invitrogen
          C-Peptide Monoclonal Antibody (C-PEP-01), HRP
          View all (11) C-Peptide antibodies
          Tech Support
          Cite C-Peptide Monoclonal Antibody (C-PEP-01), HRP
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          C-Peptide Antibody in ELISA (ELISA)
          Group 53 Created with Sketch.
          C-Peptide Antibody in ELISA (ELISA)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          C-Peptide Antibody (MA574693) in ELISA
          ELISA analysis of C-Peptide. Plate was coated with recombinant human C-peptide, blocked with BSA (blocking), incubated with monoclonal C-Peptide (Product # MA574693), followed by HRP and TMB substrate. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          C-Peptide Antibody in ELISA (ELISA)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          C-Peptide Monoclonal Antibody (C-PEP-01), HRP
          Product Details
          MA574693
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          C-PEP-01
          Immunogen
          Human C-peptide conjugated to bovine serum albumin.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          HRP HRP HRP
          • Unconjugated
          • Biotin 
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.2 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Size-exclusion chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 1% BSA
          Contains
          0.01% thimerosal
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          After removal of the precursor signal peptide, proinsulin is post-translationally cleaved into three peptides: the B chain and A chain peptides, which are covalently linked via two disulfide bonds to form insulin, and C-peptide. Binding of insulin to the insulin receptor (INSR) stimulates glucose uptake. A multitude of mutant alleles with phenotypic effects have been identified.
          ⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including mercury, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Cpeptide; INSU1; INSU2; INSU3B; INSUA; INSUB; INSUC; insulin splice variant; insulin variant; INS-splice; preproinsulin; proinsulin
          View more View less
          Gene Aliases: IDDM; IDDM1; IDDM2; ILPR; IRDN; MODY10; PNDM4
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P01308
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3630
          View more View less
          Function(s)
          protease binding insulin receptor binding insulin-like growth factor receptor binding hormone activity protein binding identical protein binding receptor agonist activity
          Process(es)
          positive regulation of cytokine production negative regulation of acute inflammatory response regulation of transcription, DNA-templated acute-phase response G-protein coupled receptor signaling pathway cell-cell signaling positive regulation of cell proliferation insulin receptor signaling pathway positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression positive regulation of neuron projection development positive regulation of cell growth positive regulation of cell migration regulation of protein localization nitric oxide-cGMP-mediated signaling pathway wound healing negative regulation of protein catabolic process vasodilation glucose homeostasis positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of MAPK cascade positive regulation of cell differentiation negative regulation of gluconeogenesis positive regulation of glycogen biosynthetic process negative regulation of glycogen catabolic process positive regulation of glycolytic process positive regulation of mitotic nuclear division negative regulation of fatty acid metabolic process positive regulation of glucose import positive regulation of insulin receptor signaling pathway alpha-beta T cell activation positive regulation of lipid biosynthetic process regulation of synaptic plasticity regulation of protein secretion negative regulation of protein secretion positive regulation of protein secretion cognition negative regulation of lipid catabolic process positive regulation of nitric-oxide synthase activity positive regulation of protein kinase B signaling fatty acid homeostasis relaxation of vascular smooth muscle negative regulation of respiratory burst involved in inflammatory response positive regulation of respiratory burst positive regulation of peptide hormone secretion positive regulation of brown fat cell differentiation positive regulation of protein localization to nucleus positive regulation of long-term synaptic potentiation cellular response to oxygen-containing compound negative regulation of oxidative stress-induced intrinsic apoptotic signaling pathway positive regulation of dendritic spine maintenance regulation of protein localization to plasma membrane negative regulation of reactive oxygen species biosynthetic process neuron projection maintenance negative regulation of feeding behavior
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-l8rg4:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0