  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD21 Antibodies
          Invitrogen
          CD21 Monoclonal Antibody (LT21), Pacific Blue™
          View all (120) CD21 antibodies
          Tech Support
          Cite CD21 Monoclonal Antibody (LT21), Pacific Blue™
          Additional Information:
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD21 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD21 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          CD21 Antibody (MA575066) in Flow
          Flow cytometry analysis of CD21 in human peripheral blood leukocytes. Samples were incubated with monoclonal CD21 (Product # MA575066), followed by Pacific Blue. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD21 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          CD21 Monoclonal Antibody (LT21), Pacific Blue™
          Product Details
          MA575066
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          4 µL/10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Bovine, Dog, Human, Pig
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          LT21
          Immunogen
          IM9 human B-lymphoblastoid cell line.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Pacific Blue™ Pacific Blue™ Pacific Blue™
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 647 
          • APC 
          • APC-Cyanine7
          • FITC
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PerCP 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          404/455 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Purification
          Size-exclusion chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA
          Contains
          15mM sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          CD21 (complement receptor 2, CR2, C3D receptor, EBV receptor) binds C3 complement fragments, especially its breakdown fragments, which remain covalently attached to complement activating surfaces or antigen. CD21 has important roles in uptake and retention of immunocomplexes, survival of memory B cells and in development and maintenance of the humoral response to T-dependent antigens. CD21 also serves as a key receptor for Epstein-Barr virus binding and is involved in targeting prions to follicular dendritic cells and expediting neuroinvasion following peripheral exposure to prions. A soluble form of the CD21 (sCD21) is shed from the lymphocyte surface and retains its ability to bind respective ligands. CD21 functions as receptor for C3d, C3dg and iC3b complement components, for EBV and for IFNalpha. CD21 binds to CD23 and associates with CD19, CD81 and Leu13 to form a large signal-transduction complex involved in B cell activation. Genetic variations in the CD21 gene are associated with susceptibility to systemic lupus erythematosus type 9 (SLEB9). Alternatively, spliced transcript variants encoding different isoforms of CD21 have been found.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Complement C3d receptor (C3DR); complement component (3b/4b) receptor 1 (Knops blood group); complement component (3d/Epstein Barr virus) receptor 2; complement component 3d receptor 2; complement component receptor 2; complement receptor 1 long isoform; complement receptor type 1; complement receptor type 1-like protein; Complement Receptor type 2 (CR2); CR2 precursor; CR2/CD21/C3d/Epstein-Barr virus receptor precursor; EBV receptor; EBV-R; EVBR; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: C3DR; CD21; CR; CR1; CR1-L; CR2; CVID7; SLEB9
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P20023
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Pig) 100623585, (Dog) 490269, (Human) 1380, (Bovine) 407126
          View more View less
          Function(s)
          virus receptor activity complement binding DNA binding complement receptor activity transmembrane signaling receptor activity protein binding immunoglobulin receptor binding protein homodimerization activity receptor agonist activity
          Process(es)
          complement receptor mediated signaling pathway T cell mediated immunity immune response complement activation, alternative pathway B cell differentiation B cell proliferation B cell activation negative regulation of complement activation, classical pathway viral entry into host cell type I interferon signaling pathway
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-74d7b4b4d9-6qggw:80/100.66.76.149:80.
          git-commit: 7aafa54bd143a040505a257d2a3ebda4095a617f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.56.0-Offline