  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Syntaxin 2 Antibodies
          Invitrogen
          Syntaxin 2 Polyclonal Antibody
          View all (14) Syntaxin 2 antibodies
          Tech Support
          Cite Syntaxin 2 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (9)
          Syntaxin 2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Syntaxin 2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 9
          Syntaxin 2 Antibody (PA5-121566) in IHC (P)
          Immunohistochemistry (Paraffin) analysis of Syntaxin 2 in human breast cancer tissue using Syntaxin 2 Polyclonal Antibody (Product # PA5-119449) (30 µg/mL). The sample was then stained with HRP-Goat anti-Rabbit IgG polyclonal secondary antibody (2 µg/mL). DAB staining. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Syntaxin 2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Syntaxin 2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Syntaxin 2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Syntaxin 2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Syntaxin 2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Syntaxin 2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Syntaxin 2 Antibody in Western Blot (WB)
          Syntaxin 2 Antibody in Western Blot (WB)
          Syntaxin 2 Antibody in Western Blot (WB)
          Syntaxin 2 Polyclonal Antibody
          Product Details
          PA5-121566
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          0.5-2 µg/mL
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          5-30 µg/mL
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Pig
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          Recombinant protein Syntaxin 2. The antigen corresponds to amino acid range 8-262 of the target protein.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          10 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography, Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_2915138
          Target Information
          The product of this gene belongs to the syntaxin/epimorphin family of proteins. The syntaxins are a large protein family implicated in the targeting and fusion of intracellular transport vesicles. The product of this gene regulates epithelial-mesenchymal interactions and epithelial cell morphogenesis and activation. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Epimorphin; MGC51014; Syntaxin-2
          View more View less
          Gene Aliases: EPIM; EPM; STX2; STX2A; STX2B; STX2C
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P32856
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 2054, (Pig) 100155887
          View more View less
          Function(s)
          SNARE binding structural molecule activity SNAP receptor activity protein binding identical protein binding calcium-dependent protein binding SNARE protein
          Process(es)
          intracellular protein transport exocytosis signal transduction acrosome reaction ectoderm development organ morphogenesis vesicle-mediated transport synaptic vesicle fusion to presynaptic active zone membrane cellular response to oxidative stress vesicle docking cornified envelope assembly
          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          France flag icon
          France
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline