  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • NIT2 Antibodies
          OriGene
          NIT2 Monoclonal Antibody (OTI5A3), TrueMAB™
          View all (27) NIT2 antibodies
          Tech Support
          Cite NIT2 Monoclonal Antibody (OTI5A3), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (4)
          NIT2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          NIT2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 4
          NIT2 Antibody (TA501121S) in ICC/IF
          Anti-NIT2 mouse monoclonal antibody (TA501121) immunofluorescent staining of COS7 cells transiently transfected by pCMV6-ENTRY NIT2(RC210660). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          NIT2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          NIT2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          NIT2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          NIT2 Antibody in Western Blot (WB)
          NIT2 Monoclonal Antibody (OTI5A3), TrueMAB™
          Product Details
          TA501121S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:50
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:100
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI5A3
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human NIT2 produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.95 mg/mL
          Amount
          28.5 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          Has a omega-amidase activity. The role of omega-amidase is to remove potentially toxic intermediates by converting alpha-ketoglutaramate and alpha-ketosuccinamate to biologically useful alpha-ketoglutarate and oxaloacetate, respectively. Overexpression decreases the colony-forming capacity of cultured cells by arresting cells in the G2 phase of the cell cycle.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: epididymis secretory sperm binding protein Li 8a; Nit protein 2; Nitrilase homolog 2; Omega-amidase NIT2; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CUA002; HEL-S-8a; NIT2
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9NQR4
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 56954
          View more View less
          Function(s)
          hydrolase activity hydrolase activity, acting on carbon-nitrogen (but not peptide) bonds, in linear amides omega-amidase activity 2-oxoglutaramate amidase activity
          Process(es)
          oxaloacetate metabolic process asparagine metabolic process glutamine metabolic process
          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          France flag icon
          France
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline