  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • E-cadherin Antibodies
          OriGene
          CDH1 Monoclonal Antibody (OTI2D6), TrueMAB™
          View all (131) E-cadherin antibodies
          Tech Support
          Cite CDH1 Monoclonal Antibody (OTI2D6), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          CDH1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          CDH1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          CDH1 Antibody (TA800669S) in WB
          HEK293T cells were transfected with the pCMV6-ENTRY control (Left lane) or pCMV6-ENTRY CDH1(RC220731, Right lane) cDNA for 48 hrs and lysed. Equivalent amounts of cell lysates (5 µg per lane) were separated by SDS-PAGE and immunoblotted with anti-CDH1. (1:500) {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CDH1 Antibody in Western Blot (WB)
          CDH1 Antibody in Western Blot (WB)
          CDH1 Antibody in Western Blot (WB)
          CDH1 Monoclonal Antibody (OTI2D6), TrueMAB™
          Product Details
          TA800669S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Assay-Dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI2D6
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human CDH1 produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          30 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          E-Cadherin (epithelial cadherin) is a classical cadherin from the cadherin (alcium dependent adhesion protein) superfamily. The encoded protein is a calcium dependent cell-cell adhesion glycoprotein comprised of five extracellular cadherin repeats, a transmembrane region and a highly conserved cytoplasmic tail. Mutations in this gene are correlated with gastric, breast, colorectal, thyroid and ovarian cancer. Loss of function is thought to contribute to progression in cancer by increasing proliferation, invasion, and/or metastasis. The ectodomain of this protein mediates bacterial adhesion to mammalian cells and the cytoplasmic domain is required for internalization. Identified transcript variants arise from mutation at consensus splice sites. E-cadherin plays a central role in the growth and development of cells by controlling tissue architecture, and maintenance of tissue integrity. In humans, E-cadherin is encoded by the CDH1 gene present on chromosome 16. Studies have demonstrated that reduction and/or loss of E-cadherin expression in carcinomas correlates positively with the potential of these tumors for invasion and metastasis.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: cadherin 1, E-cadherin (epithelial); cadherin 1, type 1, E-cadherin (epithelial); cadherin e; Cadherin-1; cadherin-E; calcium-dependent adhesion protein, epithelial; CAM 120/80; CD324; cell-CAM 120/80; E-cadherin; E-cadherin 1; Ecadherin; epididymis secretory sperm binding protein; Epithelial cadherin; unnamed protein product; Uvomorulin
          View more View less
          Gene Aliases: Arc-1; BCDS1; CD324; CDH1; CDHE; ECAD; LCAM; UVO
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P12830
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 999
          View more View less
          Function(s)
          calcium ion binding protein binding beta-catenin binding ankyrin binding GTPase activating protein binding identical protein binding gamma-catenin binding cadherin binding metal ion binding cell adhesion molecule binding protein binding involved in cell-cell adhesion protein tyrosine kinase binding
          Process(es)
          cell morphogenesis desmosome assembly cell-cell junction assembly cell adhesion homophilic cell adhesion via plasma membrane adhesion molecules synapse assembly response to xenobiotic stimulus response to toxic substance regulation of gene expression calcium-dependent cell-cell adhesion via plasma membrane cell adhesion molecules cell migration pituitary gland development negative regulation of cell-cell adhesion negative regulation of cell migration negative regulation of axon extension neuron projection development cell junction assembly adherens junction organization positive regulation of protein import into nucleus cell-cell adhesion mediated by cadherin positive regulation of transcription, DNA-templated regulation of transport cellular response to lithium ion response to heparin cellular response to indole-3-methanol protein localization to plasma membrane cell-cell adhesion regulation of protein catabolic process at postsynapse, modulating synaptic transmission response to Gram-positive bacterium positive regulation of cellular protein localization
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline