  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • BCL-2 Antibodies
          OriGene
          BCL2 Monoclonal Antibody (OTI5H8), TrueMAB™
          View all (152) BCL-2 antibodies
          Tech Support
          Cite BCL2 Monoclonal Antibody (OTI5H8), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          BCL2 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          BCL2 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          BCL2 Antibody (TA806590) in WB
          HEK293T cells were transfected with the pCMV6-ENTRY control (Left lane) or pCMV6-ENTRY BCL2 (RC204498, Right lane) cDNA for 48 hrs and lysed. Equivalent amounts of cell lysates (5 µg per lane) were separated by SDS-PAGE and immunoblotted with anti-BCL2. (1. Positive lysates LY424602 (100 µg) and LC424602 (20 µg) can be purchased separately from OriGene. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          BCL2 Antibody in Western Blot (WB)
          BCL2 Antibody in Western Blot (WB)
          BCL2 Monoclonal Antibody (OTI5H8), TrueMAB™
          Product Details
          TA806590
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI5H8
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human BCL2 produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          BCL-2 is a key regulator of apoptosis that functions to either inhibit or promote cell death. The BCL-2 family members are also characterized by dimerizing to further modulate apoptosis. Bag1, for example, has been found to form a heterodimer with BCL-2 resulting in the enhancement of the anti-apoptotic effect of BCL-2. Bax and Bak have been shown to play a critical role in cytochrome c release from mitochondria and thus initiate apoptosis. Bax exerts a pro-apoptotic rather than an anti-apoptotic effect on cells. Constitutive expression of BCL2, such as in the case of translocation of BCL2 to Ig heavy chain locus, is thought to be the cause of follicular lymphoma. In most follicular lymphomas, neoplastic germinal centers express high levels of BCL-2 alpha protein, whereas the normal or hyperplastic germinal centers are negative. Two transcript variants of BCL-2, produced by alternate splicing, differ in their C-terminal ends. The overexpression of BCL-2 has been linked to human cancers such as B-cell lymphoma and prostate cancer.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Apoptosis regulator Bcl-2; B-cell CLL/lymphoma 2; Bcl 2; bcl-2 protein; bcl2-alpha protein; bcl2-beta protein; bcl2-Ig fusion gene; OTTHUMP00000163680; protein phosphatase 1, regulatory subunit 50
          View more View less
          Gene Aliases: Bcl-2; BCL2; PPP1R50
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P10415
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 596
          View more View less
          Function(s)
          protease binding protein binding channel activity channel inhibitor activity protein phosphatase binding ubiquitin protein ligase binding identical protein binding sequence-specific DNA binding protein heterodimerization activity BH3 domain binding protein phosphatase 2A binding binding, bridging DNA-binding transcription factor binding
          Process(es)
          G1/S transition of mitotic cell cycle protein polyubiquitination mitotic cell cycle cell morphogenesis ossification ovarian follicle development metanephros development ureteric bud development branching involved in ureteric bud morphogenesis behavioral fear response leukocyte homeostasis B cell homeostasis B cell apoptotic process kidney development release of cytochrome c from mitochondria regulation of cell-matrix adhesion lymphocyte homeostasis lymphoid progenitor cell differentiation B cell lineage commitment T cell lineage commitment immune system development negative regulation of B cell apoptotic process response to ischemia renal system process melanin metabolic process regulation of nitrogen utilization cellular calcium ion homeostasis autophagy apoptotic process humoral immune response cellular response to DNA damage stimulus response to oxidative stress actin filament organization axonogenesis female pregnancy cell proliferation positive regulation of cell proliferation negative regulation of cell proliferation male gonad development extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage intrinsic apoptotic signaling pathway in response to oxidative stress apoptotic mitochondrial changes response to radiation response to xenobiotic stimulus response to toxic substance post-embryonic development organ morphogenesis response to iron ion response to UV-B response to gamma radiation regulation of gene expression regulation of autophagy negative regulation of autophagy negative regulation of calcium ion transport into cytosol regulation of glycoprotein biosynthetic process mesenchymal cell development positive regulation of neuron maturation smooth muscle cell migration positive regulation of smooth muscle cell migration cell migration cochlear nucleus development gland morphogenesis hemopoiesis B cell differentiation T cell differentiation negative regulation of ossification positive regulation of cell growth negative regulation of cell growth melanocyte differentiation negative regulation of cell migration positive regulation of B cell proliferation hair follicle morphogenesis axon regeneration regulation of protein stability endoplasmic reticulum calcium ion homeostasis glomerulus development negative regulation of cellular pH reduction regulation of protein localization myeloid cell apoptotic process negative regulation of myeloid cell apoptotic process T cell differentiation in thymus osteoblast proliferation negative regulation of osteoblast proliferation response to cytokine response to nicotine organ growth regulation of growth positive regulation of multicellular organism growth B cell proliferation cellular response to glucose starvation response to hydrogen peroxide neuron maturation regulation of apoptotic process T cell homeostasis positive regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process regulation of programmed cell death CD8-positive, alpha-beta T cell lineage commitment pigmentation negative regulation of neuron apoptotic process ear development regulation of viral genome replication positive regulation of melanocyte differentiation negative regulation of mitotic cell cycle retinal cell programmed cell death negative regulation of retinal cell programmed cell death regulation of mitochondrial membrane permeability focal adhesion assembly developmental pigmentation regulation of developmental pigmentation positive regulation of developmental pigmentation spleen development thymus development response to steroid hormone digestive tract morphogenesis developmental growth oocyte development skeletal muscle fiber development positive regulation of skeletal muscle fiber development pigment granule organization stem cell development homeostasis of number of cells within a tissue B cell receptor signaling pathway response to glucocorticoid neuron apoptotic process defense response to virus establishment of localization in cell regulation of cell cycle regulation of mitochondrial membrane potential negative regulation of mitochondrial depolarization regulation of calcium ion transport hematopoietic stem cell differentiation calcium ion transport into cytosol intrinsic apoptotic signaling pathway in response to endoplasmic reticulum stress lymphocyte apoptotic process negative regulation of lymphocyte apoptotic process T cell apoptotic process negative regulation of T cell apoptotic process cellular response to hypoxia reactive oxygen species metabolic process dendritic cell apoptotic process motor neuron apoptotic process extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand cell-cell adhesion negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage by p53 class mediator regulation of intracellular signal transduction epithelial cell apoptotic process negative regulation of epithelial cell apoptotic process negative regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle negative regulation of dendritic cell apoptotic process negative regulation of motor neuron apoptotic process negative regulation of anoikis regulation of apoptotic signaling pathway negative regulation of apoptotic signaling pathway negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline