  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • IL-17A Antibodies
          OriGene
          IL-17A Monoclonal Antibody (OTI1G6), TrueMAB™
          View all (187) IL-17A antibodies
          Tech Support
          Cite IL-17A Monoclonal Antibody (OTI1G6), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          IL-17A Monoclonal Antibody (OTI1G6), TrueMAB™
          Product Details
          TA814528S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          ELISA (ELISA)
          1:5,000-1:10,000
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI1G6
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human IL-17A (NP_002181) produced in 293 cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          30 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS with 50% glycerol, 1% BSA
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          Interleukin-17A (IL-17A, CTLA-8) is a CD4+ T cell-derived cytokine that promotes inflammatory responses in cell lines and is elevated in rheumatoid arthritis, asthma, multiple sclerosis, psoriasis, and transplant rejection. IL-17A is a 32 kDa long, disulfide-linked homodimer consisting of 136 amino acids that is a member of a six-species family of proteins (IL-17A-17F) and signals through the IL-17 receptor (IL-17R/CDw217). High levels of IL-17A homodimer are produced by activated peripheral blood CD4+ T-cells, and IL-17A also enhances expression of the intracellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) in human fibroblasts. In particular, human IL-17A also stimulates epithelial, endothelial, or fibroblastic cells to secrete IL-6, IL-8, G-CSF, and PGE2. In the presence of human IL-17A, fibroblasts can sustain the proliferation of CD34+ hematopoietic progenitors and induce maturation into neutrophils. Mouse, rat, and human IL-17A can induce IL-6 secretion in mouse stromal cells, indicating that all homologs can recognize the mouse receptor. IL-17A regulates the activities of NF-kappa B and mitogen-activated protein kinases, stimulates the expression of IL-6 and cyclooxygenase-2 (PTGS2/COX-2), and enhances the production of nitric oxide (NO).
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CTLA-8; Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 8; cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 8; il 17; IL-17; ILN; inflammatory cytokine; Interleukin; interleukin 17; interleukin 17 (cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 8); interleukin-17; Interleukin-17A; Interleukin17A; R-IL-17-A
          View more View less
          Gene Aliases: CTLA-8; CTLA8; IL-17; IL-17A; IL17; IL17A; ILA17
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q16552
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3605
          View more View less
          Function(s)
          cytokine activity protein binding protein homodimerization activity protein heterodimerization activity
          Process(es)
          positive regulation of antimicrobial peptide production adaptive immune response immune system process apoptotic process inflammatory response immune response Notch signaling pathway cell-cell signaling cell death response to wounding gene expression positive regulation of keratinocyte proliferation keratinocyte differentiation positive regulation of interleukin-1 beta production positive regulation of interleukin-12 production positive regulation of interleukin-16 production positive regulation of interleukin-23 production positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of tumor necrosis factor production interleukin-17A-mediated signaling pathway keratinocyte proliferation innate immune response positive regulation of osteoclast differentiation positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter defense response to Gram-negative bacterium defense response to Gram-positive bacterium defense response to fungus positive regulation of protein kinase B signaling intestinal epithelial structure maintenance cellular response to interleukin-1 fibroblast activation regulation of primary metabolic process interleukin-17-mediated signaling pathway granulocyte migration negative regulation of inflammatory response to wounding positive regulation of cytokine production involved in inflammatory response positive regulation of bicellular tight junction assembly positive regulation of tumor necrosis factor superfamily cytokine production negative regulation of interleukin-17-mediated signaling pathway positive regulation of chemokine (C-X-C motif) ligand 1 production
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline