Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • TMEM24 Antibodies

          Invitrogen

          TMEM24 Polyclonal Antibody

          View all (7) TMEM24 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite TMEM24 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          TMEM24 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          TMEM24 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TMEM24 Antibody (PA5-145107) in ICC/IF

          Immunocytochemistry analysis of TMEM24 in EFO-21 cells. Samples were incubated with TMEM24 polyclonal antibody (Product # PA5-145107). Shows localization to plasma membrane. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TMEM24 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TMEM24 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-145107

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          0.25-2 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant Protein Epitope Signature Tag (PrEST) antigen sequence. Antigen range: 534-621. Recombinant protein control fragment (Product # if (typeof window.$mangular === 'undefined' || !window.$mangular) { window.$mangular = {}; } $mangular.antigenJson = '[{"targetFamily":"TMEM24","uniProtId":"O14523-1","ncbiNodeId":"9606","antigenRange":"534-621","antigenLength":"706","antigenImageFileName":"PA5-145107_TMEM24_O14523-1_Rabbit.svg","antigenImageFileNamePDP":"PA5-145107_TMEM24_O14523-1_Rabbit_PDP.jpeg","sortOrder":"1"}]'; $mangular.isB2BCMGT = '"false"'; $mangular.isEpitopesModalImageMultiSizeEnabled = 'true';
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.05 mg/mL

          Amount

          5 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with 40% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_3091736

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: LIISGVSKVP IAQDELALSL GYAASLEASV QDDAGTSGGP SSPPSDPPAM SPGPLDALSS PTSVQEADET TRSDISERPS VDDIESET

          Antigen sequence identity: Mouse 94%; Rat 93%

          Target Information

          Lipid-binding protein that transports phosphatidylinositol, the precursor of phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (PI(4,5)P2), from its site of synthesis in the endoplasmic reticulum to the cell membrane (PubMed:28209843). It thereby maintains the pool of cell membrane phosphoinositides, which are degraded during phospholipase C (PLC) signaling (PubMed:28209843). Plays a key role in the coordination of Ca(2+) and phosphoinositide signaling: localizes to sites of contact between the endoplasmic reticulum and the cell membrane, where it tethers the two bilayers (PubMed:28209843). In response to elevation of cytosolic Ca(2+), it is phosphorylated at its C-terminus and dissociates from the cell membrane, abolishing phosphatidylinositol transport to the cell membrane (PubMed:28209843). Positively regulates insulin secretion in response to glucose: phosphatidylinositol transfer to the cell membrane allows replenishment of PI(4,5)P2 pools and calcium channel opening, priming a new population of insulin granules (PubMed:28209843). [UniProt]

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: C2 domain-containing protein 2-like; C2CD2-like; DLNB23; KIAA0285; Phospholipid transfer protein C2CD2L; Transmembrane protein 24

          View more View less

          Gene Aliases: C2CD2L; DLNB23; KIAA0285; TMEM24

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O14523

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 9854

          View more View less

          Function(s)
          protein binding lipid binding phosphatidylinositol transporter activity phosphatidylinositol binding insulin binding
          Process(es)
          lipid transport phospholipid transport positive regulation of insulin secretion involved in cellular response to glucose stimulus intermembrane lipid transfer
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline