Search
RapidFinder™ STEC Detection Workflow는 E. coli O157:H7 및 6개 Non-O157 STEC(Shiga 독성 E. coli)를 위한 완벽하고 검증된 검사 및 확인 시스템입니다.
소고기 생산자의 경우 제품의 STEC 및 기타 병원균을 검사할 때 신속하고 정확한 결과를 통해 상당한 경제적 이득을 얻을 수 있습니다.
현재 소고기 시료에서 STEC를 검출하는 표준 방법은 정확하고 높은 감도를 제공하지만 속도가 느리고 많은 노동력을 요구합니다. 이를 대체하는 신속한 방법들은 정확성이 떨어지거나 대량의 전용 배지가 필요한 경우가 많아 위험하고 경제적이지 않습니다.
Applied Biosystems™ RapidFinder™ STEC 검출 워크플로우를 사용하면 E. coli O157:H7 및 6개 Shiga 독성 E. coli 균주(6개 주요 STEC)를 12시간의 짧은 시간 내에 검사할 수 있으며, 분쇄우육 및 절단우육에서 STEC를 검출하기 위한 신속하고 검증된 워크플로우를 제공합니다.
RapidFinder STEC 검출 워크플로우는 2단계 실시간 PCR 방식으로서, USDA 식품 안전검사국(FSIS)에서 미국 소고기 산업의 불순물로 정의한 6개 주요 non-O157 STEC 혈청군(O26, O45, O103, O111, O121, O145 혈청군)과 E. coliO157:H7의 존재를 정확하게 검출 및 확인하도록 고안되었습니다.
RapidFinder STEC 검출 시스템에는 AOAC Research Institute (AOAC-RI) Performance Tested MethodsSM 인증을 받은 워크플로우 옵션이 있어 시료 증식 시간과 시료량을 크게 줄여주며, 혈청군별 검출을 위한 특이성이 더해졌습니다.
워크플로우 1은 약 12시간이 소요되며 높은 검사 처리량을 요하는 실험실에 적합합니다.
Applied Biosystems™ MagMax™ Express-96 Magnetic Particle Processor 및 Applied Biosystems™ PrepSEQ™ Nucleic Acid Extraction Kit 또는 Thermo Scientific ™ KingFisher ™ Flex Purification System, KingFisher with 96 Deep-Well Head에 자동 시료 준비가 사용됩니다. 최대 96 개의 시료를 함께 처리할 수 있으며 증식부터 RapidFinder STEC Screening Assay 결과까지 약 12 시간이 걸립니다. RapidFinder STEC Confirmation Assay 결과에는 1시간이 더 필요합니다.
워크플로우 2는 약 18시간이 소요되며 검사 처리량이 적은 경우에 적합합니다.
Applied Biosystems™ PrepSEQ™ Rapid Spin Sample Preparation Kit – Extra Clean with Proteinase K는 스핀 컬럼과 함께 수동 PCR 시료 준비에 사용되며 약 18시간 이내에 검사 결과를 제공합니다.
아래의 자료를 검토하여 RapidFinder STEC 검출 워크플로우와 STEC 검사를 위한 다양한 제품에 대해 알아보십시오. 당사의 전문가에게 직접 문의하셔도 됩니다.
신속한 보고를 통해 작업 능률을 높이고 식품 매개 병원균 및 기타 타겟을 신속하고 정확하게 검출해 보십시오. 당사의 식품 PCR 검사 방법 선택 가이드는 타겟 및 시료 유형별로 워크플로우 솔루션을 선택하는데 도움을 드립니다.
| 관련 제품 | 주문 코드 |
|---|---|
Applied Biosystems™ PrepSEQ™ 핵산 추출 키트 | 4428176 |
PrepSEQ Rapid Spin 시료 준비 키트 – Proteinase K로 추가 정제 | |
PrepSEQ 핵산 추출 키트* | |
PrepSEQ 핵산 추출 키트* | |
RapidFinder STEC 스크리닝 어세이 | |
RapidFinder STEC 확인 어세이 | |
RapidFinder STEC 스크리닝 어세이 스타터(Starter) 키트 – PrepSEQ 핵산 추출 키트 포함 | 4480467 |
7500 Fast 기기 패키지, 랩탑** | A30299 |
7500 Fast 기기 패키지, 데스크탑** | A30304 |
RapidFinder Express v2.0 and SDS 1.4.2 소프트웨어 (7500 Fast 기기용) |
* MagMax Express 96 Deep Well Processor 또는 Thermo Scientific ™ KingFisher ™ Flex Purification System, KingFisher with 96 Deep-Well Head와 함께 사용
** 포함 항목: 7500 Fast 기기, 컴퓨터, RapidFinder Express v2.0 및 SDS 1.4.2 소프트웨어, 캡핑 도구, 정밀 플레이트 홀더, 보정 키트 및 블록 밸런스 튜브