Search
Construcción de vectores experta: el kit de ensamble y clonación GeneArt® Seamless elimina varias rondas de digestión y análisis con enzimas de restricción, reparación final de ADN, defosforilación, ligación, inactivación y limpieza de enzimas, así como pérdida de valioso ADN. Es lo que nuestros expertos utilizan para crear vectores y ahorran entre 3 y 4 semanas, en comparación con los métodos de clonación con enzimas de restricción (RE) tradicionales.
| Order now | Order now | Order now | Order now | Order now | |
| Assemble up to 4 fragments | Assemble up to 4 fragments | Assemble up to 4 fragments | Assemble up to 8 fragments | Assemble up to 10 fragments | |
|---|---|---|---|---|---|
| GeneArt® Seamless Cloning Enzyme Mix | GeneArt® Seamless Cloning & Assembly Kit | GeneArt® Seamless PLUS Cloning and Assembly Kit | GeneArt® Type IIs Assembly kits | GeneArt® High-Order Genetic Assembly System | |
| Cloning Efficiency | >90% |
| >90% |
| >90% |
| All-in-one Enzyme/Buffer Mix | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| # of Fragments Cloned Simultaneously | Up to 4 | Up to 4 | Up to 4 | Up to 8 | Up to 10 |
| Maximum Assembled Product Size | Up to 13 kb (with vector) | Up to 13 kb (with vector) | Up to 40 kb (with vector) |
| Up to 110 kb (with vector) |
| Time to Clone Multiple Fragments | Typically in half a day | 1 day | Typically in half a day | Typically in half a day | 3 days |
| Replication Host | E. coli | E. coli | >E. coli | E. coli | S. cerevisae MaV203 |
| Assemble Fragments w/o End Sequence Homology w/o PCR | ✓ | ✓ |
Guía el ensamble de fragmentos, comprueba la existencia de posibles problemas, diseña oligonucleótidos de ADN y presenta una secuencia anotada y representación gráfica de la molécula ensamblada final.
NOVEDAD Centro de asistencia para la clonación
Obtenga consejos, ayuda para la solución de problemas y recursos para sus aplicaciones de clonación.
Vea los seminarios web de biología sintética, incluidos el ensamble y la clonación de última generación