Detección y análisis de proteínas: Western blotting
Nuestra completa gama de soluciones para el análisis de Western blotting está diseñada y probada meticulosamente para cumplir las normas más exigentes y minimizar el tiempo y el esfuerzo. Establezca una base sólida para sus experimentos de Western blotting.
Soluciones innovadoras para Western blotting
Aumente su productividad con herramientas de Western blotting diseñadas para una generación eficiente de datos de alta calidad.
- Cinco composiciones químicas de gel distintas: Mejoran la separación de proteínas con diferentes pesos moleculares
- Flexibilidad excepcional: Amplia selección de porcentajes de poliacrilamida y configuraciones de pocillos, incluido el formato WedgeWell para aumentar la capacidad de carga de muestras
- Garantía de rendimiento del gel: Probado meticulosamente para un rendimiento fiable y uniforme
- Configuración de pocillos orientada hacia delante: Carga de muestras más sencilla, supervise ambos procesamientos de gel simultáneamente
- Menos tampón de desplazamiento necesario: Dos cámaras de gel independientes. Utilice únicamente el tampón necesario para cada gel
- Fabricados para durar: Fabricados en policarbonato duradero
- Mayor rendimiento: Procese hasta 2 geles midi y 52 muestras al mismo tiempo
- Cámaras separadas: Utilice solo el tampón necesario para cada gel
- Diseño 2 en 1: Transferencia a temperatura ambiente de 30 min en el mismo depósito
- Pantalla táctil LCD brillante: Fácil de usar y controlar el progreso del procesamiento
- Interfaz sencilla e intuitiva: Introduzca y guarde protocolos personalizados en tan solo unos pasos rápidos
- Métodos preprogramados: Inicie procesamientos de gel y transferencias en segundos
- Multicolor preteñido: Listo para cargar, para proteínas de peso molecular amplio, alto y bajo
- Opciones optimizadas fluorescentes: Excelentes para experimentos de multiplexado
- Especialidad: IEF, PAGE nativo y mucho más
- Flexible: Amplia selección de tinciones de proteínas en gel y en membrana
- Integral: Incluidas tinciones de proteínas de fusión marcadas con etiqueta, de plata, fluorescentes y a base de colorante Coomassie y tinciones de gel de proteínas PTM
- Compatible: Hay disponibles tinciones compatibles con MS, Western blotting y secuenciación de proteínas
- Rápido: Transfiera proteínas en tan solo 3 minutos
- Práctico: Ajustes preprogramados, pilas de transferencia premontadas y limpieza mínima después de la transferencia
- Reducción de trabajo pendiente en el laboratorio: Las 2 estaciones de transferencia independientes permiten a 2 usuarios realizar la transferencia simultáneamente utilizando las mismas condiciones o diferentes
- Versátil: Utilícelo con pilas de transferencia hechas por usted mismo, listas para construir o listas para su uso
- Flexible para adaptarse a las necesidades de su laboratorio: 2 opciones de casetes de transferencia compatibles con la transferencia de hasta 4 geles mini o 2 geles midi al mismo tiempo
- Fuente de alimentación integrada: Funcionamiento perfecto entre la unidad de control y el casete, no se requiere una fuente de alimentación externa como con la transferencia de depósito húmedo
- Sistemas de depósito 2 en 1: electroforesis y transferencia en el mismo depósito
- Conserve el tampón de transferencia: Solo 220 mL para las transferencias de gel mini y 300 mL para las transferencias de gel midi
- Placas de electrodos resistentes: Para transferencias de Western blots altamente eficaces y fiables
- Cargar y listo: Aproveche la tecnología de flujo lateral secuencial sin necesidad de baterías, agitadores, bandejas ni temporizadores
- Rendimiento flexible: Elija una plataforma que se adapte a sus necesidades de rendimiento; procese 1 mini o midi blot, 2 mini blots o 6 tiras cortadas verticalmente en las mismas condiciones o diferentes
- Reproducibilidad: Ayuda a reducir la variabilidad introducida de un procesamiento tradicional de mayor intervención manual
- Configuración sencilla: Prepare las soluciones de bloqueo, lavado y anticuerpos, cargue, programe y listo
- Sus protocolos, sus tampones: No se necesitan reactivos ni protocolos especializados
- Recuperación de anticuerpos: Recupere el anticuerpo para reutilizarlo en experimentos futuros, si lo desea
- Encuentre lo que necesita: >200 000 anticuerpos primarios con amplia cobertura de especies y aplicaciones
- Análisis exhaustivos: Verificación avanzada con especificidad y sensibilidad demostradas
- Reproducibilidad mejorada: Aproveche >los 10 000 anticuerpos recombinantes
Si necesita una solución de uso diario para analizar una amplia gama de niveles de expresión de proteínas, un sustrato excepcionalmente sensible o una solución para Western blotting cuantitativa, tenemos el sustrato quimioluminiscente adecuado para usted.
Reactivos, tampones y anticuerpos conjugados fluorescentes para un análisis óptimo de Western blotting fluorescente.
- Etiquetado rápido de proteínas: Mezcle, etiquete y adquiera imágenes de geles o blots
- Visualización flexible: Luz fluorescente verde o UV
- Normalización de proteínas totales: Amplio intervalo dinámico lineal (de 1 a 80 µg)
- Elección: Amplia variedad de anticuerpos secundarios Alexa Fluor y conjugados con HRP con una variedad de especies huésped y objetivo
- Excelentes capacidades de multiplexado: Detecte varias proteínas al mismo tiempo con la mayor selección de colorantes Alexa Fluor disponibles
- Mayor relación señal/ruido: Relación señal/ruido hasta 5,8 veces superior con Alexa Fluor Plus
- Experiencia de adquisición de imágenes fluida con un esfuerzo mínimo: Interfaz de pantalla táctil sencilla y limpia con flujos de trabajo lógicos, completa con un conjunto de funciones automatizadas
- Las capacidades de adquisición de imágenes principales que necesita: Adquisición de imágenes de blot fluorescente, blot quimioluminiscente, gel de proteínas y gel de ADN
- Las capacidades de aplicación especiales que desee: Adquiera imágenes de tinciones de membrana, tiras 2D, placas TLC, blots colorimétricos, placas de colonias, realice la normalización de proteínas totales y mucho más
- Cinco composiciones químicas de gel distintas: Mejoran la separación de proteínas con diferentes pesos moleculares
- Flexibilidad excepcional: Amplia selección de porcentajes de poliacrilamida y configuraciones de pocillos, incluido el formato WedgeWell para aumentar la capacidad de carga de muestras
- Garantía de rendimiento del gel: Probado meticulosamente para un rendimiento fiable y uniforme
- Configuración de pocillos orientada hacia delante: Carga de muestras más sencilla, supervise ambos procesamientos de gel simultáneamente
- Menos tampón de desplazamiento necesario: Dos cámaras de gel independientes. Utilice únicamente el tampón necesario para cada gel
- Fabricados para durar: Fabricados en policarbonato duradero
- Mayor rendimiento: Procese hasta 2 geles midi y 52 muestras al mismo tiempo
- Cámaras separadas: Utilice solo el tampón necesario para cada gel
- Diseño 2 en 1: Transferencia a temperatura ambiente de 30 min en el mismo depósito
- Pantalla táctil LCD brillante: Fácil de usar y controlar el progreso del procesamiento
- Interfaz sencilla e intuitiva: Introduzca y guarde protocolos personalizados en tan solo unos pasos rápidos
- Métodos preprogramados: Inicie procesamientos de gel y transferencias en segundos
- Multicolor preteñido: Listo para cargar, para proteínas de peso molecular amplio, alto y bajo
- Opciones optimizadas fluorescentes: Excelentes para experimentos de multiplexado
- Especialidad: IEF, PAGE nativo y mucho más
- Flexible: Amplia selección de tinciones de proteínas en gel y en membrana
- Integral: Incluidas tinciones de proteínas de fusión marcadas con etiqueta, de plata, fluorescentes y a base de colorante Coomassie y tinciones de gel de proteínas PTM
- Compatible: Hay disponibles tinciones compatibles con MS, Western blotting y secuenciación de proteínas
- Rápido: Transfiera proteínas en tan solo 3 minutos
- Práctico: Ajustes preprogramados, pilas de transferencia premontadas y limpieza mínima después de la transferencia
- Reducción de trabajo pendiente en el laboratorio: Las 2 estaciones de transferencia independientes permiten a 2 usuarios realizar la transferencia simultáneamente utilizando las mismas condiciones o diferentes
- Versátil: Utilícelo con pilas de transferencia hechas por usted mismo, listas para construir o listas para su uso
- Flexible para adaptarse a las necesidades de su laboratorio: 2 opciones de casetes de transferencia compatibles con la transferencia de hasta 4 geles mini o 2 geles midi al mismo tiempo
- Fuente de alimentación integrada: Funcionamiento perfecto entre la unidad de control y el casete, no se requiere una fuente de alimentación externa como con la transferencia de depósito húmedo
- Sistemas de depósito 2 en 1: electroforesis y transferencia en el mismo depósito
- Conserve el tampón de transferencia: Solo 220 mL para las transferencias de gel mini y 300 mL para las transferencias de gel midi
- Placas de electrodos resistentes: Para transferencias de Western blots altamente eficaces y fiables
- Cargar y listo: Aproveche la tecnología de flujo lateral secuencial sin necesidad de baterías, agitadores, bandejas ni temporizadores
- Rendimiento flexible: Elija una plataforma que se adapte a sus necesidades de rendimiento; procese 1 mini o midi blot, 2 mini blots o 6 tiras cortadas verticalmente en las mismas condiciones o diferentes
- Reproducibilidad: Ayuda a reducir la variabilidad introducida de un procesamiento tradicional de mayor intervención manual
- Configuración sencilla: Prepare las soluciones de bloqueo, lavado y anticuerpos, cargue, programe y listo
- Sus protocolos, sus tampones: No se necesitan reactivos ni protocolos especializados
- Recuperación de anticuerpos: Recupere el anticuerpo para reutilizarlo en experimentos futuros, si lo desea
- Encuentre lo que necesita: >200 000 anticuerpos primarios con amplia cobertura de especies y aplicaciones
- Análisis exhaustivos: Verificación avanzada con especificidad y sensibilidad demostradas
- Reproducibilidad mejorada: Aproveche >los 10 000 anticuerpos recombinantes
Si necesita una solución de uso diario para analizar una amplia gama de niveles de expresión de proteínas, un sustrato excepcionalmente sensible o una solución para Western blotting cuantitativa, tenemos el sustrato quimioluminiscente adecuado para usted.
Reactivos, tampones y anticuerpos conjugados fluorescentes para un análisis óptimo de Western blotting fluorescente.
- Etiquetado rápido de proteínas: Mezcle, etiquete y adquiera imágenes de geles o blots
- Visualización flexible: Luz fluorescente verde o UV
- Normalización de proteínas totales: Amplio intervalo dinámico lineal (de 1 a 80 µg)
- Elección: Amplia variedad de anticuerpos secundarios Alexa Fluor y conjugados con HRP con una variedad de especies huésped y objetivo
- Excelentes capacidades de multiplexado: Detecte varias proteínas al mismo tiempo con la mayor selección de colorantes Alexa Fluor disponibles
- Mayor relación señal/ruido: Relación señal/ruido hasta 5,8 veces superior con Alexa Fluor Plus
- Experiencia de adquisición de imágenes fluida con un esfuerzo mínimo: Interfaz de pantalla táctil sencilla y limpia con flujos de trabajo lógicos, completa con un conjunto de funciones automatizadas
- Las capacidades de adquisición de imágenes principales que necesita: Adquisición de imágenes de blot fluorescente, blot quimioluminiscente, gel de proteínas y gel de ADN
- Las capacidades de aplicación especiales que desee: Adquiera imágenes de tinciones de membrana, tiras 2D, placas TLC, blots colorimétricos, placas de colonias, realice la normalización de proteínas totales y mucho más
Productos esenciales cotidianos para el éxito de Western Blotting
Limite las variables de sus experimentos utilizando productos fiables de una fuente de confianza.
Velocidad, rendimiento y comodidad
Nuestros paquetes de bienvenida de gel son paquetes económicos que contienen todo lo que necesita para una excelente separación de proteínas
Empiece a ahorrar ahora
Normalización de proteínas totales
La normalización total proteínas (TPN) para el análisis cuantitativo de Western blotting ofrece varias ventajas sobre la normalización tradicional basada en proteínas constitutivas (HKP). Un reactivo de etiquetado óptimo de proteínas para TPN es el reactivo de etiquetado de proteínas No-Stain. La TPN que utiliza el reactivo de etiquetado No-Stain muestra una buena linealidad de respuesta dentro del intervalo de concentración que se suele investigar (de 1 a 80 µg de carga de proteína). El rango dinámico más amplio evita la pérdida de valiosos datos cuantitativos debido a la saturación de la señal, un hecho común en la normalización de HKP. La TPN que utiliza el reactivo de etiquetado No-Stain simplifica el diseño experimental, lo que ayuda a ahorrar tiempo y recursos. A diferencia de la normalización de HKP, no es necesario verificar que la expresión de las proteínas constitutivas no se vean afectadas por el tratamiento. El reactivo de etiquetado No-Stain es especialmente adecuado para TPN gracias a su rápido protocolo de etiquetado y a su compatibilidad con la transferencia posterior y la inmunotransferencia. Permite la detección de señales sensibles y estables de hasta 20 ng de proteínas, lo que permite una cuantificación precisa de los niveles de expresión de proteínas.
Obtenga más información sobre TPN con el reactivo de etiquetado No-Stain
Western blotting fluorescente multiplexado
El Western blotting multiplexado es una potente técnica que ofrece varias ventajas sobre la inmunotransferencia tradicional. Su capacidad para detectar y cuantificar simultáneamente varias proteínas dentro de una sola muestra ayuda a aumentar la eficacia, mejora la precisión, reduce los costes y mejora la calidad de los datos. Resulta ventajoso cuando se investigan vías biológicas complejas en las que intervienen proteínas de diversos pesos moleculares. La detección simultánea de múltiples objetivos de proteínas en un experimento reduce la variabilidad experimental y es una excelente opción cuando el volumen de la muestra es limitado o cuando se analizan grandes conjuntos de muestras. El Western blotting fluorescente requiere una cuidadosa planificación y diseño de experimentos. La selección de los productos adecuados desde el principio reduce el tiempo de optimización y resolución de problemas y ayuda a garantizar el éxito de su experimento.
Diseñe su próximo experimento de Western blotting multiplexado
Invitrogen BlotBuilder: Herramienta de selección de productos de Western blot
Descubra los métodos de detección, de transferencia y composición química de geles adaptados a su proteína objetivo. Responda a algunas preguntas sencillas sobre su proteína de interés para recibir recomendaciones de productos personalizadas y protocolos de Western blotting personalizados.
Diseñe su experimento de Western blot
Manuales de electroforesis de proteínas y Western blotting
Los manuales de electroforesis en gel de proteínas y Western blotting son guías completas y fáciles de usar que abarcan todos los pasos del procedimiento, desde la preparación de muestras hasta la adquisición de imágenes y el análisis de datos.
Obtenga los manuales (EN)
Aprendizaje y resolución de problemas de Western blotting
Tanto si no tiene experiencia previa en Western blotting como si es un investigador experimentado que desea confirmar sus conocimientos, acceda a nuestros consejos educativos y materiales de recursos para ayudarle en todos los aspectos del análisis de Western blot.
Acceda al centro de aprendizaje de Western blotting
 |
Vídeos Descubra las nuevas formas de realizar Western blotting con nuestros vídeos prácticos. |
 |
Protocolos Encuentre recetas para tampones, soluciones madre y protocolos generales de Western blot. |
Programa de muestreo de productos esenciales para la investigación de proteínas
Pruébelo antes de comprarlo. Solicite uno de nuestros principales productos de Western blotting y biología de proteínas para encontrar las soluciones adecuadas para su proteína específica. Sólo tiene que seleccionar el producto que le interesa y rellenar el formulario.
Solicite muestras ahora
Stylesheet for Classic Wide Template adjustments
Hero banner dark gradient overlay