解谜细胞凋亡-Caspase的神秘力量
细胞凋亡概览
细胞凋亡是一种程序性细胞死亡过程,通过严格调控的细胞内信号传导机制执行。该过程对于维持组织稳态和正常发育至关重要。异常的细胞凋亡机制可能导致多种疾病,如细胞凋亡过度会引起神经退行性疾病,而细胞凋亡不足则与癌症的发生和发展密切相关。在凋亡过程中,细胞会经历一系列标志性事件,从最初的信号接收到最终的细胞解体,每一步都至关重要。理解这些过程不仅有助于揭示疾病机制,还能为新的治疗方法提供思路。
图1. 细胞凋亡进程图[1]
细胞凋亡诱导途径
细胞凋亡的诱导途径主要包括外源性(Extrinsic)和内源性(Intrinsic)两种。
外源性途径(死亡受体途径)由细胞外部信号诱导,通过死亡受体介导。关键分子包括Fas受体和肿瘤坏死因子受体(TNFR)。当配体(如FasL或TNF-α)与死亡受体结合时,形成死亡诱导信号复合物(DISC),DISC激活Caspase-8,随后激活下游效应Caspase(如Caspase-3),引发细胞凋亡。
内源性途径(线粒体途径)由细胞内部信号(如DNA损伤、氧化应激)诱导,主要通过线粒体介导。关键分子包括Bcl-2家族蛋白质(如Bax、Bak)。促凋亡信号导致Bax/Bak在线粒体膜上聚集,形成孔道,释放细胞色素c。细胞色素c与Apaf-1和Caspase-9形成凋亡小体,激活Caspase-9,并进一步激活下游效应Caspase(效应型半胱天冬酶),执行细胞凋亡。
图2. 内源性途径和外源性途径细胞凋亡[2]
Caspase检测方法
但无论外源或是内源性途径细胞凋亡,二者均通过激活效应Caspase启动细胞凋亡过程,效应Caspase是参与细胞凋亡过程的关键酶类,主要包括Caspase 3/7,因此,检测Caspase 3/7的活性对确认细胞是否发生凋亡、药物筛选和疾病研究非常重要。
常用检测方法根据实验样本的不同,可以分为均质法、FLICA(Fluorochrome-Labeled Inhibitors of Caspases)、荧光底物法、基于荧光共振能量转移(FRET,Fluorescence Resonance Energy Transfer)的检测方法以及抗体检测法,这些方法帮助研究细胞凋亡的机制和过程。
CellEvent Caspase 3/7检测方法
CellEvent Caspase 3/7检测方法基于荧光底物法,底物中包含DEVD肽序列,当酶被激活时,该肽序列被切割,释放出强荧光信号。通过检测荧光强度的变化,可以评估Caspase 3/7的活性。与传统Caspase检测方法相比,这种检测方法对细胞的凋亡过程没有抑制作用,无需清洗,有助于实时监测细胞凋亡。它兼容活细胞成像和流式细胞术检测,操作简单,适用于多种实验需求。
图3. CellEvent Caspase3/7检测原理及Workflow
数据实例[3]
为了研究星形孢菌素对凋亡的诱导作用,我们对HeLa细胞进行了长时间的荧光监测。我们先后用50 nM的TMRM染料和5 µM的CellEvent™ Caspase-3/7试剂对HeLa细胞进行染色。随后,用0.5 µM的星形孢菌素处理细胞,并持续采集7小时的图像。在这7小时的过程中,可以明显观察到星形孢菌素引起的线粒体膜电位丧失和caspase 3/7的激活,这分别通过TMRM信号(红色)的减少和Caspase 3/7信号(绿色)的增加得以显示(见图4)。此外,结合使用CellEvent™ Caspase-3/7和死细胞核酸染料PI,还可以通过流式细胞术检测凋亡细胞的比例(见图5)。
图4. 星形孢菌素诱导线粒体膜电位(红)下降和Caspase 3/7(绿)激活(10x,5 min/freq.)
图5. 不同浓度(0 µM 左,0.11 µM 右)星形孢菌素诱导细胞凋亡流式图
FAQs
Q CellEvent Caspase-3/7 Green Detection Reagent可以用于固定样本吗?
A 不可以,该试剂适用于活细胞染色,染色后可以用甲醛固定,不能直接染固定样本。
Q CellEvent Caspase-3/7 Green Detection Reagent染色后还能做免疫荧光实验吗?
A 可以,推荐先进行细胞表面染色和本产品的染色,固定后再进行其他细胞内的染色。
参考资料与文献:
1. Invitrogen 细胞功能分析产品选择指南
2. Yuan, J., & Ofengeim, D. (2024). A guide to cell death pathways. Nature Reviews Molecular Cell Biology, 25(5), 379-395.
3. “凋亡使者-Caspase在凋亡分析中的应用” 赛默飞COT课程
contact and techincal support
Written by:
Bioprocessing Staff
Read more Bioprocessing Staff