当多重 qPCR 检测中引入更多靶标后开始出现性能下降时,会发生什么?一种在单重检测中表现稳定且可重复的检测方法,在扩展到 5 重或 6 重检测时,可能会出现 Ct 值偏移、灵敏度降低或动态范围压缩。
随着多重水平的提高,引物、探针、报告染料和聚合酶之间的竞争会加剧,而微小的不平衡在多重条件下也可能被放大。如果反应组分并非专为在多重条件下协同工作而设计,适度的 ΔCt 变化就可能影响定量准确性。要成功将多重 qPCR 扩展到更高水平,仅仅是在同一反应中加入更多检测靶标是不够的;还需要对探针化学、染料兼容性和预混液配方进行协同优化。
您将在本文中了解到的内容
T为了在不牺牲灵敏度的情况下有把握地从 1-plex 扩展到 6-plex,理解多重工作流程通常在哪些环节出现性能下降以及如何减轻这些影响非常重要。
本文将涵盖:
- 为什么在多重扩展过程中会发生 ΔCt 偏移
- 探针化学如何影响信号强度和光谱分离
- 预混液配方在维持扩增效率和动态范围方面的作用
- 在更高重数反应中保持低拷贝检测能力时需要考虑的因素
- 评估和优化 5-plex 与 6-plex 检测的实用步骤
了解更多信息,包括支持可靠高阶多重 qPCR 开发的化学原理和工作流程注意事项。
什么是多重 qPCR?
多重 qPCR 是指在单次反应中扩增一个以上的靶标,并使用不同的报告染料来区分各个靶标。
在典型工作流程中:
- 每个检测/靶标对都标记有不同的报告染料
- 所有检测与单一主混合液和模板组合在一起
- 扩增过程通过独立的光学通道进行检测
根据检测设计,多重化也可以是在单一通道中扩增多个靶标。
W在设计得当的情况下,多重 qPCR 可实现:
- 减少试剂和样本用量
- 提高通量
- 更短的工作流程时间
- 在同一反应中比较目标时的精确性
然而,这些优势在很大程度上取决于检测设计和反应优化。了解什么是多重 qPCR 只是起点。在更高重数水平下的性能取决于检测如何设计以及反应组分如何相互作用。
多重检测设计的一般注意事项
Successf成功的多重 qPCR 工作流程需要在多个变量之间实现协调:
- 应用和样本类型
- 引物和探针设计
- 预混液兼容性
- 热循环条件
- 仪器和染料兼容性
具体的检测设计考虑因素包括:
- 尽量减少非特异性扩增
- 选择可降低背景信号和串扰的染料/淬灭基组合
- 优化所有靶标的退火温度和延伸时间
- 限制检测之间的竞争或抑制作用
- 考虑不同靶标之间的表达范围差异
- 优化引物和探针浓度,以平衡扩增效率并减少聚合酶饱和
随着多重检测水平的提高,这些参数会变得越来越关键。
探针化学如何影响多重检测性能
探针化学会直接影响信号清晰度、背景抑制、动态范围和扩展性能。Applied Biosystems™ QSY™ 探针产品组合配合 TaqMan™ QSY2™ 探针支持更高阶的多重检测。
主要特性包括:
- 更高的分析灵敏度
- 更宽的动态范围
- 从 1 重检测扩展到 6 重检测时仍能保持性能
- 与某些替代探针相比,1 重和 6 重反应之间的 ΔCt 差异更小
QSY2 探针支持使用 Cyanine 5 和 Cyanine 5.5 报告染料进行高通量 5 重和 6 重反应,有助于在保持信号分离的同时扩展多重检测面板容量。在 MGB 和 QSY 淬灭基团之间切换时,必须重新设计探针,这进一步说明染料-淬灭基团配对不能互换。
对于定制多重检测面板开发,Applied Biosystems™ 定制引物和探针提供可配置的染料和淬灭基团选项,在单次反应中最多支持六个靶标。
为什么 ΔCt 保持性在 6 重反应中很重要
一个关键性能指标是在从单重反应扩展到多重反应时的 ΔCt 保持性。与所选的其他替代探针化学体系相比,TaqMan QSY2 探针在内部性能评估中显示出 1 重与 6 重反应之间更小的 ΔCt 差异。
在扩展过程中保持较小的 ΔCt 有助于维持:
- 定量置信度
- 低拷贝灵敏度
- 动态范围稳定性
扩展过程中的 ΔCt 漂移通常反映的是反应失衡,而不只是引物设计本身的问题。
主混合液配方在多重稳定性中的作用
多重反应的成功并不只取决于检测设计。主混合液配方是在多重负载条件下保持性能的主要因素。Applied Biosystems™ TaqPath™ 产品组合包含经验证适用于多重检测应用的主混合液,包括 TaqPath™ DuraPlex™ 1-Step RT-qPCR Master Mix含 Rox和不含 Rox专为更高阶多重检测而设计并优化。
在复杂样本基质中保持性能
多重 qPCR 的性能必须在多种不同且有时具有抑制性的样本类型中得以保持,包括血液来源基质、病毒转运培养基以及生物学上复杂的样本。
工作流程中的关键考虑因素包括:
- 对临床研究或生物样本中常见抑制剂具有高耐受性
- 在不同模板输入条件下保持稳定扩增
- 兼容自动化液体处理系统
- 组装后反应体系在高通量工作流程中的台式稳定性
- 稳定一致的批次间性能,以支持纵向研究
针对 6 个靶标优化多重 qPCR 的最佳方法是什么?
在理解化学原理和反应动力学之后,优化工作应优先关注分析重现性、低拷贝灵敏度以及在不同样本类型中的稳健性。有效的多重 qPCR 优化通常包括:
- 建立单重检测的基线扩增效率
- 比较单重与多重格式之间的 ΔCt
- 确认斜率一致性和动态范围的保持
- 在相关输入范围内评估分析性能
- 使用具有代表性的样本基质评估抑制剂耐受性
- 确认不同试剂批次之间的重现性
成功实现 6 重检测性能取决于两个主要因素:
- 检测设计(引物/探针化学、染料-淬灭剂配对)
- 针对多重检测优化的预混液配方
探针化学技术,例如TaqMan QSY 和 QSY2 探针经过专门设计,可支持更高阶的多重检测,并在扩展规模时更好地保持性能;而预混液如TaqPath DuraPlex则经过配方优化,可支持同时进行多靶标扩增,并具有宽广的动态范围。
这种组合有助于在将检测面板扩展用于基因表达分析、病毒检测或生物标志物评估时,保持分析结果的可靠性。
准备好优化多重 qPCR 了吗?
如需了解优化多重反应的实用分步方法,包括检测平衡和规模放大评估方面的指导,请阅读TaqMan™ 多重 PCR 优化指南。
下载 TaqMan 多重 PCR 优化指南,以支持检测开发和规模放大。
如需了解本文讨论的更多数据和检测设计见解,请观看精通多重检测网络研讨会
探索专为高阶多重检测而设计的 qPCR 多重就绪型检测和预混液:
浏览 TaqMan 多重探针和 qPCR 引物
选购 TaqM 适用于 5 重多重检测的 an MGB 探针
设计定制多重检测
选购 TaqPath DuraPlex 一步法 RT-qPCR 预混液
咨询多重检测专家
构建可靠的 6 重检测工作流程采用专为高阶 qPCR 多重检测性能而设计的探针和预混液。
TaqMan 预设计基因表达分析检测
定制 TaqMan 检测
TaqMan QSY 和 QSY2 探针
TaqPath DuraPlex 一步法 RT-qPCR 预混液
QuantStudio 实时 PCR 系统
仅供研究使用。不得用于诊断程序。