细胞内流式染色做得好,固定破膜不能少!
流式细胞术中对细胞内的蛋白靶标染色,往往需要用到固定剂和破膜剂,其目的是为了固定细胞并给细胞膜穿孔,以便进行后续的染色和分析。这样可以保持细胞的形态完整性,使得细胞内的目标蛋白能够暴露出来,方便染色和分析,并且能够对细胞内蛋白进一步研究和分析。使用合适的固定破膜剂,可以在固定破膜的同时保留细胞膜蛋白上结合的荧光。
eBioscience™ 流式胞内固定破膜缓冲液主要包含两个组分:Intracellular Fixation Buffer,125 mL(单独货号00-8222-49),Permeabilization Buffer(10x),100 mL(单独货号 00-8333-56)
试剂配置
Intracellular Fixation Buffer:通常是2X,可直接等体积加入待固定的细胞体系中。
Permeabilization Buffer:产品为10X,需要使用去离子水稀释至1X使用。
在这里提醒大家的是,检测细胞核内的因子建议使用eBioscience™ Foxp3/转录因子流式固定破膜缓冲液(货号00-5523-00),后续我们也会介绍关于该产品的使用方法。
实验步骤
本实验方案是以1.5mL EP管为例
1. [可选]根据需要检测的胞内蛋白,选择合适的刺激条件对细胞进行预处理。点击实验步骤最后的往期内容:细胞因子流式实验方法,了解更多。
2. 制备单细胞悬液,将准备好的10^6个细胞置于100 μL PBS中。
3. [可选]根据样本种属及来源选择合适的Fc受体剂进行封闭。点击实验步骤最后的往期内容:封闭Fc受体,了解更多。
4. [可选]使用可固定细胞活性染料对细胞进行染色:使用1 mL PBS重悬细胞,向其中加入1 μL可固定死活染料,混合均匀后4°C避光孵育30 min。
5. [可选]对细胞表面标志物进行染色:使用Staining Buffer配制表面抗体预混液,每个样本需要50 μL的抗体预混液,使染色体系总体积约为100 μL,轻轻地脉冲涡旋混合,4°C避光孵育30 min。 点击实验步骤最后的往期内容:细胞表面流式染色,了解更多。
6. 最后一次洗涤后,弃上清并脉冲涡旋样品以完全离解细胞团块,通常保留约100 μL残余体积。
7. 添加100 μL IC固定液来固定细胞,之后脉冲涡旋混合。
8. 室温条件下避光孵育20-60分钟。
9. 加入1 mL 1X破膜液,在室温下400-600 x g 离心5分钟。
10. 弃上清,重复上一步。
11. 将细胞沉淀重悬于100 μL 1X破膜液中,直接加入推荐量的直标一抗以检测细胞内抗原,并在室温下避光孵育20-60分钟。
12. 加入1 mL 1X破膜液,室温下400-600 x g离心5分钟。
13. 弃上清,重复上一步。
14. 将染色后的细胞重悬于适当体积的流式细胞染色液中,上机检测。
15. 结果分析:通过流式细胞术圈门规则分析蛋白表达情况。
结果分析举例:通过流式多色染色,检测经刺激后T细胞中IFN-γ,TNF-α和IL-17A等细胞因子的表达情况。
Question & Answer
Q 破膜剂有沉淀、有不同颜色,是正常现象吗?
A 破膜剂内的沉淀通常是盐析出,不影响使用。由于颜色不在产品质检项目内,不同批次可能会出现颜色差异,但不影响产品性能。
Q 细胞样本经过表面染色后是否可以保存在IC固定液里?
A 染色完成后我们建议尽快上机检测,如果实在来不及上机,可以将100 μL 样品与100 μL IC固定液(货号00-8222-49)混合,从而将样品保存在IC固定液中。
Q 能否先对细胞进行固定破膜,然后再对表面和胞内标志物染色?
A 理论上来说可以,但是需要注意抗体的克隆号是否耐受固定/破膜处理,赛默飞探索了部分抗体不同克隆号的兼容性,点击了解更多信息。
Q 为什么固定破膜后,表面标志物的荧光丢失了?
A 如果抗体发生内化的话,可能无法检测到表面的标志物;此外如果固定破膜试剂中如果含醇类试剂(88-8824-00内的固定破膜剂是不含醇类试剂的),会有导致荧光淬灭的可能,尤其对于荧光蛋白类染料影响最大。因此,要使用含醇类试剂的固定破膜剂,表面染色尽量避免使用APC、PE和PerCP及其复合染料偶联的抗体。破膜操作后,可以继续使用含有荧光蛋白类偶染料联的抗体进行胞内标记。
*以上数据均出自赛默飞流式细胞术精品培训班,所用流式细胞仪为Attune™ NxT流式细胞仪。
contact and techincal support
Written by:
Bioprocessing Staff
Read more Bioprocessing Staff