遗传性额颞叶痴呆诊断突破,大规模脑脊液蛋白谱揭秘核心机制
遗传性额颞叶变性诊断困境
遗传性额颞叶变性(FTLD)是仅次于阿尔茨海默症的常见早发性痴呆类型,具有高度遗传异质性和病理复杂性。目前FTLD的临床诊断面临两大瓶颈:
  • 缺乏特异性体液标志物:现有指标如神经丝轻链(NEFL)虽能反映神经退行性损伤,但无法区分FTLD的不同病理亚型。
  • 确诊依赖死后病理:活体阶段难以精准预判潜在病理机制,区分这些亚型需依靠基因检测或尸检,限制了早期干预。
因此,开发高特异性、高灵敏度的生物标志物及诊断工具,对于FTLD的早期诊断、病理分型及临床试验入组都具有重要意义。
荷兰神经内科和阿尔茨海默中心联合多国团队在神经科学顶刊《Brain》上发表了一项开创性研究,通过大规模脑脊液(CSF)蛋白质组学分析,首次系统揭示了FTLD不同遗传亚型的特异性分子特征,并开发出诊断准确率高达96%的蛋白组合工具。这一成果不仅为临床诊断提供了新思路,更深入解析了疾病背后的病理机制。
队列设计
研究采用“多中心队列+Olink高通量蛋白组学技术”经典设计,针对来自国际多中心队列的脑脊液样本,采用Olink Explore平台检测了2,900多种蛋白质。
  • 发现队列(n=228):来自国际遗传额颞叶痴呆倡议(GENFI)队列的13个研究中心,包括症状前携带者、症状性携带者和健康对照。
  • 验证队列(n=164):整合伊拉斯谟医学中心和阿姆斯特丹痴呆队列,覆盖散发性FTLD患者。
核心结果
不同遗传亚型的蛋白组特征
该研究首次揭示了FTLD三大遗传亚型(C9orf72、GRN、MAPT)的特异性脑脊液蛋白谱,并发现了跨亚型的共性标志物:
1. 共性差异蛋白:NEFL与TPM3
不同遗传亚型的蛋白组特征
该研究首次揭示了FTLD三大遗传亚型(C9orf72、GRN、MAPT)的特异性脑脊液蛋白谱,并发现了跨亚型的共性标志物:
1. 共性差异蛋白:NEFL与TPM3
  • NEFL(神经丝轻链):已知的神经退行标志物,在全部症状性携带者中上调,验证了其作为核心损伤指标的价值。
  • TPM3(原肌球蛋白3):新型潜力标志物,与NEFL类似,在所有亚型中显著上调,可能反映轴突损伤机制。TPM3作为肌动蛋白结合蛋白,在突触细胞骨架中起调控作用,其在中枢神经系统的角色值得深入探索。
发现队列差异蛋白火山图
2. 亚型特异性特征:
  • MAPT突变携带者:63种蛋白上调,富集于先天免疫应答和细胞活化通路。其中MMP10上调幅度最大,提示神经炎症在tau病理中的核心作用。
  • C9orf72突变携带者:4种蛋白上调(NEFL、TPM3、RBFOX3、ELAVL4),均与能量代谢相关。ELAVL4作为RNA结合蛋白,此前在肌萎缩侧索硬化(ALS)中有研究,本次研究提示了其与C9orf72疾病的关联。
  • GRN突变携带者:6种蛋白失调(3上调、3下调),富集于神经元发育和突触投射通路。创新性发现是SEMA3G的下调,该蛋白作为血管源性突触组织者,可能链接GRN单倍体不足与神经血管单元功能障碍。
发现队列中不同亚组的蛋白变化
3. 跨疾病蛋白特征对比:
  • 与阿尔茨海默病(AD):部分蛋白存在重叠(如 ITGB2、MAP2K1 等),但 MAPT 突变携带者有 40 种独特差异蛋白(以炎症标志物为主),提示虽同为 tau病,FTLD-tau 与 AD 的病理机制存在差异; 
  • 与α- 突触核蛋白病(帕金森病、路易体痴呆):无显著重叠差异蛋白,表明FTLD的特异性蛋白质组特征。
诊断突破:诊断panel表现优异
研究团队开发并验证了两个诊断Panel,在独立队列中表现卓越:
  • FTLD鉴别Panel(6蛋白):
NEFL+RBFOX3+NPTX1+TFF1+ENTPD5+CNP
能区分所有FTLD患者与对照,验证队列AUC=0.94。
  • TDP病理Panel(7蛋白):
NEFL+RBFOX3+CBLN4+ENTPD5+CCL25+CNP+MMP1
能区分FTLD-TDP患者与对照,验证队列AUC=0.96。
关键验证:即使排除NEFL,替代Panel仍保持高准确度(AUC 0.91-0.90),说明新蛋白组合的独立诊断价值。Panel性能显著优于单用NEFL(AUC 0.89和0.85)。
写在最后
本研究不仅为FTLD病理机制的理解提供了深入见解,更提供了里程碑式突破的诊断工具。核心价值不仅在于发现了亚型特异性蛋白特征和高准确性诊断panel,也验证了Olink PEA技术在神经退行性疾病体液标志物研究中的优势,为后续相关研究提供了可借鉴的技术方案和研究框架。开发的两个诊断Panel在独立队列中表现出色,有望应用于FTLD的临床诊断、鉴别诊断及临床试验入组,最终改善患者的诊疗结局。
“In contrast, our use of the Olink® platform provided broader coverage of immune-related proteins. This allowed us to uncover a strong connection between immune pathways and MAPT, adding an important dimension to the current proteomic landscape in FTLD.”   – 原文摘录
推荐阅读:
Olink神经专题
参考资料:
1. De Houwer JFH, Dopper EG, van Buuren R, et.al. Distinct proteomic CSF profiles in genetic frontotemporal lobar degeneration. Brain. 2025 Dec 4:awaf457. doi: 10.1093/brain/awaf457. Epub ahead of print. PMID: 41343108.
联系我们/Contact Us
姓名(Required)
Written by:
Bioprocessing Staff
Read more Bioprocessing Staff