量子点
最近2023年诺贝尔化学奖已经揭秘,蒙吉·巴文迪、路易斯·布鲁斯和阿列克谢·叶基莫夫三位科学家因他们在发现和合成量子点(Quantum dots)方面所作出的贡献共同分享了这一奖项(Figure 1)。
Figure 1. 2023诺贝尔化学奖
那么量子点到底是什么呢,今天Dr.赛就带着同学们来一探究竟。
量子点的概念及特性
量子点是一类非常小的纳米晶体材料,它由不同数量的原子构成,量子点吸收电子后便会发出特定频率的光,而发出的光频率会随着量子点粒径的改变而变化,因而通过调节粒径大小就可以控制其发出的光颜色(Figure 2)。
Figure 2. 量子点的结构和不同尺寸大小的发射波长
量子点的特点有斯托克斯位移大、激发光谱宽而发射光谱窄、荧光强度和稳定性高和较好的生物相容性,这使得其在生物成像方面占有一席之地,相较于传统小分子荧光染料在成像中呈现的容易淬灭、荧光弱等情况,量子点通常展现出更好的成像效果。尤其针对于体内成像这种本身具有自发荧光背景的情况,量子点也能展现高信背比的成像效果(Figure 3)。
Figure 3. 胚胎干细胞标记后皮下注射至裸鼠背部单激发荧光成像图(A)和荧光量化数据(B)
量子点生物学应用
量子点荧光稳定性强,常被应用于细胞成像和体内成像,根据荧光强度的变化还可以用于检测多种离子(K+、Fe3+、ONOO-)、药物分子(四环素、抗生素、甲氨蝶呤)、生物分子(DNA、蛋白质、胆固醇)、pH值等,量子点表面经过修饰后还能对药物进行递送,被广泛应用于靶向治疗、光动力和光热治疗、免疫学和基因治疗等(Figure 4)。
Figure 4. 量子点的多种生物学应用
量子点工具箱
量子点表面经过不同结构修饰后能实现和生物分子进行特异性偶联,满足某些特定靶标的标记示踪及检测实验的需要。根据和生物分子偶联方式不同,可以分为共价结合和非共价结合两种,在共价结合中,量子点表面用活泼基团修饰可以与含有游离氨基或羧基的生物分子结合;而在非共价结合中,通常是量子点表面带有的电荷与生物分子通过静电相互作用或高亲和力相互作用相结合。量子点产品数量很多,根据具体的实验目的可以选择对应的产品来满足不同的实验需求(Table 1)。
Table 1. 满足不同实验目的的量子点产品
FAQ
Q Qdot纳米晶体的基本结构如何?
A Qdot纳米晶体由晶核、无机层、有机/聚合物涂层和生物分子构成。晶核通常决定了Qdot的颜色,无机层用于提高Qdot的亮度和稳定性,有机/聚合物涂层提供水溶性和/或用于偶联的官能团,生物分子则是负责共价结合到聚合物层,包括一些免疫球蛋白、链霉亲和素、受体配体或寡核苷酸。
Q Qdot相较于传统荧光染料有什么优势?
A 相较于传统小分子荧光染料光谱重叠严重,干扰明显的现象,量子点成像具有低背景、信噪比高的特点,并且可以实现使用同一激发光同时激发多种量子点释放出不同波长的荧光,因而能够用于多种标记物的同时检测。
Q Qdot纳米晶体保持稳定的pH范围是多少?
A Qdot纳米晶体在pH6-9的范围内最稳定,最低至pH 5。由于可能存在自聚集,Qdot纳米晶体不能在pH > 9或pH < 4的条件下使用,否则聚合物和暴露的核/壳会开始分离。
Q 我没有专门优化的滤片来观察Qdot纳米晶体,能够用标准滤光片观察吗?
A 当然可以,同时可以使用低于发射波长的任意波长激发它们,激发波长越短,Qdot纳米晶体释放出的荧光越强。
contact and techincal support
Written by:
Bioprocessing Staff
Read more Bioprocessing Staff