Invitrogen RNA储存溶液:高效稳定,赋能RNA研究新突破
在RNA研究中,提取后的RNA如何长期保持稳定是实验成功的关键。Invitrogen™ RNA储存溶液凭借其低pH值和柠檬酸钠缓冲体系,显著减少RNA的碱水解,成为科研工作者的首选。今天,让我们一起探索RNA储存溶液在多个热门研究领域的卓越表现!
mRNA疫苗开发:稳定储存,助力高效递送
脂质纳米颗粒(LNP)是mRNA疫苗递送的核心技术。研究表明,在mRNA疫苗制备过程中,转录后的mRNA需在稳定溶液中保存以确保完整性。RNA储存溶液以其低pH缓冲体系和高效螯合能力,为mRNA提供长期稳定的储存环境,显著提升LNP包封效率。
Saraswat等研究者使用RNA储存溶液保存SARS-CoV-2 mRNA疫苗的转录产物,通过Qubit定量和生物分析仪检测,证实mRNA完整性,为疫苗的免疫原性和稳定性奠定基础[1]。
图1 LNPssPalmE-Phe制备示意图,通过微流控混合制备空LNPs,冻干得到干燥的空LNPs,将干燥的LNPs与mRNA溶液在水中重组得到mRNA包封LNPs[1]。
T细胞免疫疗法:精准递送,推动细胞治疗
mRNA技术在T细胞免疫疗法中展现出巨大潜力。通过体外转录合成的mRNA需在无RNase环境中保存,以确保其翻译效率。RNA储存溶液的低pH缓冲液和柠檬酸钠配方有效防止RNA降解,为抗原提呈纳米颗粒(APNs)的mRNA递送提供可靠支持。
Fang-Yi Su等研究者采用RNA储存溶液保存促凋亡蛋白mRNA,经Nanodrop定量和凝胶电泳验证,mRNA浓度和完整性均满足治疗需求,成功实现T细胞的精准改造[2]。
图2 抗原提呈纳米颗粒以TCR依赖的方式转染抗原特异性T细胞[2]。
RT-qPCR检测:高灵敏度,保障数据准确性
Note:纯运动组(EX)和运动+热腿组(EX + HT)中,运动后立即(Post)和运动后4小时(4hPost)[3]。
寄生虫基因研究:稳定保存,支持长期分析
在巴贝斯虫耐药性研究中,线粒体基因RNA的长期保存至关重要。RNA储存溶液的高效稳定性使其成为寄生虫RNA研究的理想选择,即使在-80℃长期储存后仍能保持RNA完整性。
人类巴贝斯虫病是由巴贝斯虫寄生虫在红细胞中发育后引起的一种新出现的蜱传疟疾样疾病。Joy E Chiu利用TRIzol (Invitrogen)提取巴贝斯虫Cytb基因RNA,用RNA储存溶液保存,成功完成PCR扩增和测序,为耐药机制研究提供关键数据[4]。
图3  ELQ-502巴贝斯虫的耐药鉴定。(A) BmCytb的三维结构预测。(B)两组每组3只小鼠感染巴贝斯虫,从感染后第3天开始,分别给药(PEG-400)或ELQ-502 (10 mg/kg)治疗5天,去除药物后17天检出耐药寄生虫[4]。
产品优势
Invitrogen™ RNA 储存溶液
  • 低 pH 和柠檬酸钠减少RNA 的碱水解
  • 1 mM 柠檬酸钠、pH 6.5 ± 0.1 缓冲液
  • 高效的螯合剂
  • RNA 稳定性强
Invitrogen RNA储存溶液以其卓越的稳定性和广泛的应用场景,成为RNA研究中的首选。无论是疫苗开发、细胞治疗,还是基因表达分析,都能为您的实验保驾护航!
参考文献
[1] Saraswat A, Nomani A, Yong L K, et al. A Polysorbate-Based Lipid Nanoparticle Vaccine Formulation Induces In Vivo Immune Response Against SARS-CoV-2[J]. Pharmaceutics, 2025, 17(4): 441.
[2] Su F Y, Siebart J C, Chan C S, et al. Antigen-specific T cell immunotherapy by in vivo mRNA delivery[J]. bioRxiv, 2024.
[3] McGlynn M L, Rosales A M, Collins C W, et al. The combined influences of local heat application and resistance exercise on the acute mRNA response of skeletal muscle[J]. Frontiers in Physiology, 2024, 15: 1473241.
[4] Chiu J E, Renard I, George S, et al. Cytochrome b drug resistance mutation decreases babesia fitness in the tick stages but not the mammalian erythrocytic cycle[J]. The Journal of Infectious Diseases, 2022, 225(1): 135-145.
contact and techincal support
Written by:
Bioprocessing Staff
Read more Bioprocessing Staff