什么是色谱法及其工作原理?
色谱法是一种用于分离混合物中各组分的过程。为了启动该过程,混合物首先被溶解在一种称为流动相的物质中,该物质会将混合物带入另一种称为固定相。混合物中的不同组分在固定相中以不同速度移动,从而使它们彼此分离。具体的流动相和固定相的性质决定了哪些物质移动得更快或更慢,这也是它们被分离的原理。这些不同的移动时间被称为保留时间(Retention time).
“书写颜色”
色谱法的名称来源于19世纪末首次用于分离复杂混合物中颜料的一种技术。
如果一张纸或布接触到装有水或酒精的容器,而其中溶解了复杂的颜料,毛细作用会将混合物带到纸或布上,但颜料的各个组分移动速度并不相同。
混合物中最大的分子移动得较慢,而最小的分子则率先前进,使固定相上形成对应于每个组分的不同颜色条带。这就是该技术被称为“色谱法”或“写色”的原因。
从艺术到科学
色谱法最初被艺术家、色彩理论家以及希望完善纺织品工业染料的工匠们使用。随着时间推移,它也催生了化学领域中的一个独特分支,并发展出如今用于理解和纯化混合物的各种技术。
在现代实验室中,颜色方面已不再重要,但原理依然适用。通过将感兴趣的混合物溶解在流动相中,并使其通过固定相,混合物中的各组分可以根据它们不同的移动速度被彼此分离开来。
通过改变流动相、固定相和/或决定移动速度的因素,已经创造出多种色谱方法,每种方法都服务于不同目的,并适用于不同类型的混合物。以下是一些最常见的色谱形式。
  • 气相色谱法, 待分析的混合物被汽化,并通过一根固定相(通常为金属或玻璃分离柱)在惰性气体(通常为氮气或氦气)的携带下流动。混合物中较大的分子需要更长时间才能通过色谱柱并到达远端的检测器。
  • 液相色谱法, 待分析的混合物溶解在液体中,并通过固态固定相,固定相通常由硅胶材料制成。根据流动相和固定相的极性关系,有多种类型的液相色谱法(正相色谱法与反相色谱法),以及流动相是否加压(高效)。
  • 薄层色谱 (TLC),固定相是一层薄薄的固体材料,通常为硅胶基质,而流动相则是能够溶解待分离混合物的液体。薄层色谱具有易于拍照的优点,因此其结果便于数字化处理。
  • 离子交换色谱法除了根据分子大小,还可以根据混合物组分的电荷进行分离。本质上,通过使用不同的固定相和不同 pH 的流动相,可以将带正电(阳离子)或带负电(阴离子)的离子分开。
色谱可以作为分析工具,将其输出送入检测器以读取混合物的成分。它也可以作为纯化工具,用于将混合物中的各组分分离出来,以供其他实验或操作使用。通常,分析型色谱所用样品量远小于用于纯化或提取特定组分的制备型色谱。
例如,固相萃取法(SPE)是一种液相色谱方法,通过依次使用不同的流动相,将被困在固相中的混合物各组分依次洗脱出来。作为一种纯化技术,色谱在以下领域中发挥着重要作用:石油化工及其他有机化学实验室,在这些实验室中,色谱法可以成为去除有机溶液杂质的成本较低的方法之一,尤其适用于混合物成分对热敏感的情况。
灵活性
色谱的原理也出现在其他实验室技术中。凝胶电泳根据核酸和蛋白质的大小进行分离,通过电场将它们拉过凝胶。这种技术实际上是一种色谱法。同样地,蒸馏通过沸点和冷凝点对混合物组分进行分离,其装置本身就类似于一种固定相。
由于其核心原理非常简单,色谱法为进一步优化提供了空间。这促使出现了多种更为专业的色谱技术,例如:二维色谱法可同时采用两种不同的色谱方法,热解气相色谱,用作质谱分析的一部分,并且手性色谱法,用于分离其他方法无法区分的立体异构体。
色谱法是一种简单且极其灵活的原理,在可预见的未来将不断衍生出新的变体和新应用。
如需了解更多关于不同色谱方法的信息,请访问我们的色谱资源中心。
Written by:
Bioprocessing Staff
Read more Bioprocessing Staff