siRNA与miRNA:解码这些微小却强大的分子
siRNA vs miRNA
RNA干扰(RNAi)是一种高度保守且至关重要的生物过程,通过沉默mRNA分子来调控基因表达,从而阻止其产生蛋白质。这一机制在基因调控中发挥着重要作用,并对理解生物学及疾病研究应用具有深远意义。了解siRNA和miRNA这两种关键的RNAi分子之间的区别,对于希望利用RNAi及相关工具推动科学进步的研究人员和临床医生来说至关重要。
RNAi handbook guide (siRNA vs miRNA)
如需深入了解RNAi工作流程,欢迎查阅我们的综合性《RNAi手册》(.pdf),学习优化您的RNAi研究所需的技术和工具。
什么是siRNA?
小干扰RNA(siRNA)是一类双链RNA分子,通常长度为20-25个碱基对,由正义链(乘客链)和反义链(引导链)组成。当外源性递送时,siRNA利用RNA干扰(RNAi)途径,通过反义链结合特异性靶向并降解互补的mRNA序列(见图1)。这会阻止目标mRNA的翻译,导致mRNA降解并抑制相应蛋白质的表达。该基因沉默机制使siRNA成为研究人员研究特定基因功能、解析细胞通路以及理解由异常基因表达引发疾病机制的强大工具。
什么是miRNA?
与siRNA不同,微小RNA(miRNA)是内源性产生的单链前体miRNA分子,在细胞内被加工形成miRNA双链体,通常长度为21-23个核苷酸。miRNAs通过引导链在种子区与目标mRNA(通常位于3’非翻译区)部分互补结合来调控基因表达(见图2)。这导致翻译抑制而非mRNA降解,一个miRNA可以调控多个基因,也可以有多个miRNAs调控一个基因。miRNAs在内源性基因调控中发挥重要作用,影响诸如发育、分化和凋亡等多种细胞过程。miRNAs失调与多种疾病相关,包括癌症,使其成为疾病干预的重要靶点。miRNAs还具有作为生物标志物的潜力,可作为疾病状态的指示器。
siRNA与miRNA作为工具的比较
研究人员可以使用多种工具来操作siRNA和miRNA,了解siRNA和miRNA之间的区别对于选择适合实验目标的工具至关重要。每种分子都旨在促进基因沉默和调控研究中的不同方面。
对于以siRNA为基础的研究,主要工具包括预设计合成siRNAs,这些已被设计用于高特异性、高效率地靶向特定基因。沉默者选择 Select siRNA 由于采用了先进的设计算法和化学修饰,能够最大限度地提高敲低效率,同时最小化脱靶效应,因此具有高度的特异性和效力。
对于基于miRNA的研究,miRNA研究工具包括miRNA模拟物和miRNA抑制剂。miRNA模拟物,例如mirVana模拟物,可作为内源性miRNA的补充,当内源性miRNA水平较低或缺失时进行补充。这种miRNA功能获得使研究人员能够观察并研究下游蛋白质下调的影响(见图3)。相比之下,miRNA抑制剂,如mirVana抑制剂,通过直接结合引导链来阻断内源性miRNA。这使得研究人员能够研究内源性miRNA功能丧失及其导致的蛋白质上调(见图3)。
如何决定使用siRNA还是miRNA
在siRNA和miRNA之间做选择,取决于你对具体科学目标的理解以及你希望研究的基因调控性质。如果你的目标是实现对单一基因的精准且强效敲低,siRNA是首选工具。由于siRNA被设计为与特定mRNA序列精确匹配并降解它们,因此非常适合需要高特异性和即时基因沉默效果的研究。一些siRNA应用实例包括定义参与核糖体生物生成、机制研究如癌症治疗耐药性或探索潜在遗传靶点。
另一方面,如果你的研究关注更广泛的基因调控机制、网络相互作用或非编码RNA的功能角色,那么miRNA工具更为适用。由于miRNAs通过与靶mRNA上的互补序列结合来调控多个基因,通过miRNA模拟物和抑制剂影响其功能,使其成为研究复杂生物过程和调控网络的重要工具。一些适合使用miRNA进行实验的例子包括对基因调控在乳腺癌转移中的作用进行调查, 细胞衰老或识别miRNA生物标志物的潜在病理机制miRNA生物标志物的病理机制。
最终,在siRNA和miRNA之间进行选择,需要在特异性、研究目标以及对基因调控见解的期望范围之间取得平衡。
关于siRNA与miRNA的结论性思考
无论你是希望敲低某个特定基因,还是探索基因调控更广泛的复杂性,了解siRNA与miRNA的区别都有助于你为研究选择最有效的RNAi工具。siRNA可为靶向基因沉默提供高度精准,而miRNA则能深入揭示调控网络和生物通路。通过将实验目标与合适的RNAi策略相结合,并利用高质量试剂如Silencer Select和mirVana,你可以加速科研发现并获得有意义的结果。下表1总结了siRNA与miRNA之间的主要区别,帮助你决定哪种研究工具更适合你的后续目标。如需深入了解RNAi工作流程,请务必查阅我们的综合性RNAi手册并学习相关技术和工具,以优化你的RNAi研究。
##
© 2025 Thermo Fisher Scientific Inc. 保留所有权利。所有商标均为Thermo Fisher Scientific及其子公司的财产,除非另有说明。 如另有说明。
仅供科研使用。不用于诊断程序。
contact and techincal support
Written by:
Dana D'Amico
Science Writer, Thermo Fisher Scientific
Dana D'Amico is an award-winning science writer with more than a decade of experience bringing research stories to life. She holds a B.S. in biology from Allegheny College and an MFA in creative nonfiction writing from the University of Minnesota.
Read more D’Amico, Dana