Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Materiales Avanzados / Tecnología y Técnicas / Creación de medicina personalizada con extrusión de fusión en caliente e impresión 3D
Creación de medicina personalizada con extrusión de fusión en caliente e impresión 3D
By Caroline Mack 07.28.2020
La fabricación aditiva con impresión 3D con filamentos de polímeros se ha anunciado como un cambio de juego en procesos de manufactura, y la industria farmacéutica no es la excepción. La personalización de las dosis de medicamentos con impresión 3D mediante extrusión de fusión en caliente muestra potencial. “En el futuro, el farmacéutico podrá imprimir sus tabletas en la farmacia”, afirma el Dr. Abu T. Serajuddin, profesor de ciencias farmacéuticas en la Universidad de St. John. Usando la impresión 3D, continúa: “Podemos imprimir una dosis exacta”.
¿Cómo es esto posible? La investigación del Dr. Serajuddin’s research crea filamentos personalizados para alimentar a las impresoras 3D tradicionales de compañías como MarkerBot, y luego imprimir al tamaño o factor de forma diseñado para satisfacer las necesidades de un paciente. “Hacemos las formulaciones usando diferentes fármacos y pllímeros difertntes, y los extruimos a través de un extrusor de fusion, (y) obtenemos los filamentos.
La extrusora de fusión en caliente es una herramienta comúnmente utilizada para fabricar materiales poliméricos. En la extrusión farmacéutica de fusión en caliente (HME), los ingredientes farmacéuticos activos se combinan en una matriz polimérica. Para la impresión en 3D, extruimos filamentos, o hilos, de medicamentos en un carrete, que luego se pueden alimentar a una impresora 3D para crear dosis individualizadas de medicamentos.
Prácticamente una idea novedosa, incluso hace uno o dos años, crear dosis personalizadas de medicamentos con impresión 3D bien puede convertirse en una realidad en el futuro cercano. “Hemos desarrollado mucho en los últimos años” y “la extrusora de fusión es el componente clave en todo el proceso”.
Creación de medicina personalizada con extrusión de fusión en caliente e impresión 3D
En un video fascinante, el Dr. Serajuddin explica el proceso y demuestra cómo se fabrican y utilizan estos filamentos en una impresora 3D. Se muestra a los investigadores cargando los filamentos en las impresoras e imprimiendo tabletas personalizadas. Mientras el proceso aún se está desarrollando, el Dr. Serajuddin dice: “Esto tendrá un gran impacto en cómo fabricaremos productos farmacéuticos en el futuro”. Mira el video aquí.
Post Author: Touchpoint Marketing.
Comparte esto:
  • Share on Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
Share this article
Share this article
Deja un comentarioCancelar respuesta
Un vistazo a la cristalización en los materiales poliméricos
En busca de la olla de oro
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2026 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2026 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d