血液サンプルを簡単に解析 フローサイトメーター未溶血未洗浄測定
フローサイトメーターにおいて、研究対象として多く使用されている細胞は、血液細胞です。血液中の白血球を解析する場合、白血球数に比べ1,000倍以上の細胞数が存在する赤血球のデータの漏れこみが問題となります。多くの場合赤血球を除去するために、溶血処理や遠心操作を行います。それらの操作は煩雑であり、また細胞へのダメージやロス、凝集を起こすことがあります。
そこで今回は、血液を溶血も洗浄もせず簡単に血液を測定する方法(No-Wash,No-Lyse法)についてご説明いたします。
No-Wash,No-Lyse法について
採取量が少ない小児検体や希少な検体でも解析が可能です。また血液量の少ないマウスに対して負担が軽減されるため、経時的な変化を同一個体から得ることができます。
No-Wash,No-Lyse法の2つの測定方法
1. バイオレットレーザーを使用し白血球を分離する
ブルーレーザーとバイオレットレーザーの側方散乱光(Side Scatter: SSC)を同時に使用することで、全血サンプルから白血球を分離することが可能です。白血球と赤血球ではバイオレットレーザーにおいて、異なる散乱特性があります。赤血球はバイオレットレーザーの光を吸収するために、白血球に比べ光強度が低くなります。
2. トリガー染色で白血球を分離する
白血球とその他の細胞を区別する染色を行うことで、全血サンプルから白血球を分離することが可能です。白血球マーカーであるCD45抗体や各細胞群特異的なマーカーを使用することで、赤血球などをゲートアウトできます。また赤血球や血小板は核を持たないことから、生きたまま核を特異的に染色できる細胞透過性色素(Invitrogen™ Vybrant™ DyeCycle™色素など)を使用することで、白血球だけを特異的に染色できます。
まとめ
No-Wash,No-Lyse法のメリットをまとめます。
・サンプル調製に対する時間、労力の削減
・本来の細胞の状態で解析が可能
・溶血や洗浄作業による細胞の減少を防止
・使用するサンプル、試薬の節減
No-Wash,No-Lyse法は、簡単に全血サンプルを測定できますが、少量のサンプルを数100倍から1,000倍に希釈する必要があります。そのため高速で測定が可能なフローサイトメーターが必須となります。当社のフローサイトメーター、Invitrogen™ Attune™ NxT Flow Cytometerは、従来型に比べ最大10倍まで高速で測定できます。皆さまの研究を変えることができる可能性を秘めたフローサイトメーターです。
No-Wash,No-Lyse法で調製したサンプルでのデモにご興味のある方はこちら »
No-Wash,No-Lyse法を用いた、カスタマーアプリケーションノートはこちら »
Attune実績 / ユーザーボイス
・自己免疫疾患に関連するC型レクチン受容体の機能理解を目指して(東北医科薬科大学医学部免疫学 中村晃 氏/海部知則 氏)
・間葉系細胞による免疫細胞の「末梢教育」に着目し、アレルギーや慢性疾患の機序解明へ(千葉大学イノベーション医学領域 倉島洋介 氏)
・疾患特異的マクロファージの機能的多様性(大阪大学微生物病研究所 佐藤荘 氏)
Attune NxTフローサイトメーター アプリケーションノート集無料ダウンロード
素早く・簡単・詰りづらい!解析に特化したフローサイトメーターAttune NxT Acoustic Focusing Cytometerを使用した実例と実験手法をまとめたアプリケーションノート集です。PDFファイルのダウンロードをご希望の方は、下記ボタンよりお申し込みください。
ダウンロードする
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。
記事へのご意見・ご感想お待ちしています
  • サーモフィッシャーサイエンティフィックジャパングループ各社は取得した個人情報を弊社の個人情報保護方針に従い利用し、安全かつ適切に管理します。取得した個人情報は、グループ各社が実施するセミナーに関するご連絡、および製品/サービス情報等のご案内のために利用させていただき、その他の目的では利用しません。詳細は個人情報の取扱いについてをご確認ください。
  • 送信の際には、このページに記載のすべての注意事項に同意いただいたものとみなされます。