【凍結保存の基礎 2】サンプルを液体窒素温度下で安全に保存する秘訣
この連載では、凍結保存に関する役立つ情報をお届けします。
普段、何気なく感じていることに対するヒントにもなると思いますので、ぜひお気軽にご覧ください。
液体窒素容器での安全な保存
液体窒素の中にクライオチューブを直接浸積することは推奨できません。低温環境下ではあらゆるプラスチックは収縮し脆化するためです。また、クライオチューブのガスケットは液体窒素中の超低温下では硬化し、弾性が失われ、チューブ内への液体窒素侵入を防ぐためのシーリング性能を発揮できなくなります。さらに、液体窒素の表面張力が比較的小さいことも、液体窒素のチューブ内への侵入を容易にします。クライオチューブに液体窒素が浸入した場合、保存サンプルの汚染のみならず、室温に取り出した時にチューブに侵入した液体窒素の気化によるチューブ内圧の上昇により、クライオチューブが破裂する危険があります。
液体窒素の侵入を防ぐためには、弊社製品のThermo Scientific™ Nunc™ クライオフレックス(カタログNo.343958PK)などを使用してクライオチューブを正しく密封することが効果的です。クライオフレックスはクライオチューブを保護するために特別に開発されたポリエチレン製の筒で、簡単にクライオチューブを密封することがでます。これによりクライオチューブ内への液体窒素浸入を防ぐことができます。
当社の凍結保存チューブを、まずはサンプルでお試しください。
サンプルを申し込む
チューブ&プレート – 凍結保存用製品カタログ
ダウンロードはこちら
Gibco細胞培養ハンドブックダウンロード
ダウンロードはこちら
<資料請求・お問い合わせはこちらから>
凍結保存の基礎シリーズ、その他の記事はこちら
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。
記事へのご意見・ご感想お待ちしています
  • サーモフィッシャーサイエンティフィックジャパングループ各社は取得した個人情報を弊社の個人情報保護方針に従い利用し、安全かつ適切に管理します。取得した個人情報は、グループ各社が実施するセミナーに関するご連絡、および製品/サービス情報等のご案内のために利用させていただき、その他の目的では利用しません。詳細は個人情報の取扱いについてをご確認ください。
  • 送信の際には、このページに記載のすべての注意事項に同意いただいたものとみなされます。