知らないの?とバカにされないための正しいピペッティング操作とテクニック
ピペット操作のガイドライン
リキッドハンドリングを精度よく行うためには、正しいピペッティング操作が重要です。不適切な取扱いはピペットの不具合や故障の原因となることもあります。
ピペッティングのテクニック
フォワード法
  1. プッシュボタンを1段目まで押し下げます。
  2. チップの先端を、試料に液面から1cm程度まで浸し、プッシュボタンをゆっくりと放して試料を吸引します。チップの外側についた試料を容器の縁に軽く触れて除きながら、チップの先端を引き上げます。
  3. プッシュボタンを1段目まで静かに押し下げ、試料を分注します。引き続き約1秒後に2段目までプッシュボタンを押し下げ、チップ内部に試料が残らないようにします。
  4. プッシュボタンを放してレディポジションに戻して下さい。
リバース法
リバース法は、粘性の高い液体や泡立ちやすい溶液の分注に適しています。また、微量分注にもお勧めします。この方法は、空気置換方式のピペットでのみ使うことができます。
  1. プッシュボタンを2段目までずっと押し下げます。
  2. チップの先端を、試料の液面から1cm程度まで浸し、プッシュボタンをゆっくりと放してチップを試料で満たします。チップの外側についた試料を容器の縁に軽く触れて除きながら、チップの先端を引き上げます。
  3. プッシュボタンを1段目まで静かに押し下げ、設定量の試料を分注します。プッシュボタンは1段目で留めて下さい。チップ内部に少量の試料が残りますが、これは分注しないで下さい。
  4. チップ内に残った試料は、チップといっしょに廃棄するか、試料の容器に戻して下さい。
  5. プッシュボタンを放して、レディポジションに戻します。
リピート法
  1. プッシュボタンを2段目まで押し下げます。
  2. チップの先端を、試料の液面から1cm程度まで浸し、プッシュボタンをゆっくりと放してチップを試料で満たします。チップの外側についた試料を容器の縁に軽く触れて除きながら、チップの先端を引き上げます。
  3. プッシュボタンを1段目まで静かに押し下げ、設定量の試料を分注します。プッシュボタンは1段目で留めて下さい。チップ内部に少量の試料が残りますが、これは分注しないで下さい。
  4. 分注を続けるには、2. と3. の操作を繰り返します。
リンス法(不均質なサンプルの分注)
フォワード法の1.及び2.の操作で、チップに血液を吸引します。 乾いたきれいなティッシュペーパーや布を用い、チップをていねいに拭ってください。
  1. チップの先端を分注済の試薬の中に浸してから、プッシュボタンを1段目まで押し下げます。その際、チップ先端が液面より下にあることを確認して下さい。
  2. プッシュボタンをゆっくりと放してレディポジションに戻します。チップは試薬で満たされます。チップの先端を溶液に浸したままにしておいて下さい。
  3. プッシュボタンを1段目まで押し下げ、ゆっくりと放して下さい。
  4. 3.の操作を、チップの内壁がきれいになるまで繰り返します。
  5. プッシュボタンを2段目まで押し下げて、チップの内部を完全に空にします。
  6. プッシュボタンを放して、レディポジションに戻します。
GLPピペッティングガイド
当社のピペッティングツールの選択や各サンプルに適したピペッティングテクニックをご覧いただけるピペッティングガイド
ダウンロードはこちら
【ピペットサービス展開中】あらゆるメーカーのピペット校正が可能です!
普段の実験に欠かせないピペットの校正について、以下のような悩みをお持ちではないでしょうか?
Thermo Fisher Scientificでは、あらゆるメーカーのピペット校正ができるようになりました。
また、ISO,GLP,GMPなど品質保証を必要とされるお客様に当社の質の高いピペット校正サービスを提供しています。
ピペットサービスについて、「話を聞いてみたい」、「ピペットサービスのカタログをダウンロードしたい」
とお考えの方は、下記のボタンをクリックしてお気軽にお問い合わせください!
ピペットサービスのお問い合わせ・カタログダウンロードを希望する
また、ピペットサービスの詳細については下記をご参照ください!
ピペットサービスの詳細をみる
研究用にのみ使用できます。診断目的およびその手続き上での使用はできません。
モバイルバージョンを終了