TaqMan®かSYBR® Greenかで迷わない|今こそ本気で徹底理解! リアルタイムPCR講座 第18回
スピードを重視する研究の現場で、リアルタイムPCRシステムには今、何が求められるのでしょうか。前回に引き続き、弊社の製品群で解説していきます。
まずご紹介したいのが、弊社のリアルタイムPCRシステムに付属されているソフトウェア「Primer Express®」と、ケミストリ「TaqMan®」「SYBR® Green」です。
Primer Express® ソフトウェア、何ができるの?
ユニバーサルな条件で機能するプライマーを簡単に設計できるソフトウェアです。
マスターミックス試薬の組成も計算されており、アンプリコンの長さ、GC含量、Tm値やプライマーがとりうる二次構造など、様々なパラメータを考慮した結果が出力されます。初心者でもすぐにリアルタイムPCRを始められる簡便な操作性を備えながら、既知のSNPを避けて設計するといった高度なニーズにも応えます。プライマーのアニーリングの特異性を高めるためにTm値を高く設定するといった、独自の系にも対応しています。
Primer Express® ソフトウェア、ケミストリとの相性は?
TaqMan®とSYBR® Green、2種類のケミストリに共通のアルゴリズムでプライマー設計できるのが、Primer Express®の特徴です。
両ケミストリを共通のPCR条件下でつかえるので、TaqMan®とSYBR® Greenをそれぞれの利点に合わせてつかい分け、実験の自由度を高めることができるというわけです。
例えば、はじめにSYBR® Greenの系をつかって解析したが良いデータが得られなかったとします。そんなときは、TaqMan®の系に移行することで解決の糸口が見えるかもしれません。スクリーニングにはSYBR® Greenケミストリ、精密な解析にはTaqMan®ケミストリとつかい分けをする場合も、同一反応条件のPCRプレートで解析できるのです。
なるほど。いろいろな実験条件に応用できそうですね。次回は、デザイン済みのレディーメイドアッセイ「TaqMan® Gene Expression Assays」を紹介します。
リアルタイムPCRハンドブック 無料ダウンロード
このハンドブックでは、リアルタイムPCRの理論や実験デザインの設計など、リアルタイムPCRの基礎知識が掲載されています。リアルタイムPCRを始めたばかりの方やこれから実験を考えている方にうってつけのハンドブックです。PDFファイルのダウンロードをご希望の方は、下記ボタンよりお申し込みください。
ダウンロードする
リアルタイムPCRトラブルシューティング 無料ダウンロード
異常なS字状の増幅曲線、NTCでの増幅検出、増幅が見られないなど、リアルタイムPCRの実験中に困った際の手助けになる情報を紹介しています。PDFファイルのダウンロードをご希望の方は、下記ボタンよりお申し込みください。
ダウンロードする
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。
記事へのご意見・ご感想お待ちしています
  • サーモフィッシャーサイエンティフィックジャパングループ各社は取得した個人情報を弊社の個人情報保護方針に従い利用し、安全かつ適切に管理します。取得した個人情報は、グループ各社が実施するセミナーに関するご連絡、および製品/サービス情報等のご案内のために利用させていただき、その他の目的では利用しません。詳細は個人情報の取扱いについてをご確認ください。
  • 送信の際には、このページに記載のすべての注意事項に同意いただいたものとみなされます。