microplates-dishes-flasks-banner-470x200
Meilleures performances dans quasiment toutes les applications
Nos normes de contrôle qualité vous garantissent la livraison de plaques, boîtes et flacons Thermo Scientific™ et Applied Biosystems™ sans défaut qui présentent des tolérances dimensionnelles très strictes pour vous assurer des performances optimales.
Catégories de microplaques, boîtes et flacons à la une
Un vaste choix de surfaces pour convenir à un large éventail de besoins. Boîtes disponibles dans plus de 100 combinaisons de formats et de surfaces, avec une excellente qualité optique pour l’imagerie manuelle ou automatisée.
Préparez et stockez des milieux de culture et réalisez une grande variété de techniques de culture grâce à nos flacons à côté plat et leurs accessoires, nos flacons d’agitation en plastique et nos flacons Erlenmeyer en plastique.
Idéales pour un screening à haut débit. Utilisez de petits volumes et traitez 4 fois plus d’échantillons à l’aide d’une seule plaque.
Améliorez le séquençage et les étapes de rinçage. Une augmentation du volume des puits permet de mener à bien des applications post PCR directement dans la même plaque.
La faible capacité de liaison du polypropylène empêche les protéines et l’ADN de se lier, ce qui permet une récupération complète des échantillons. Les plaques résistent à des températures extrêmes et sont disponibles dans une variété de couleurs.
Notre gamme d’accessoires vous permet de maximiser vos performances de microplaques en utilisant un scellage, un suivi et une organisation supérieure.
Les plaques de stockage en polypropylène constituent un choix économique et fiable pour les dosages à faible liaison et le stockage de cellules et d’échantillons génomiques. Parfaitement étanches, les thermoscelleurs pour plaques protègent les échantillons contre les risques de contamination ou d’évaporation.
Plaques, tubes, bandes, options de scellage et plaques de stockage pour la PCR et les applications associées.
Les consommables en plastique Applied Biosystems™ MicroAmp™ offrent d’excellentes performances en matière de PCR ou de qPCR dans des formats conçus pour répondre à vos besoins d’expérimentation. 
Nos inserts de culture cellulaire et nos plaques de support sont conformes aux normes ANSI et possèdent des codes alphanumériques pour l’identification des puits. Tous les produits sont conformes aux normes de la classe VI de l’USP, stériles et livrés avec couvercles.
Outils et fournitures pour le dosage ELISA, notamment des microplaques vierges en polystyrène, des réservoirs de réactifs de pipetage, des bandes adhésives pour plaques, des systèmes de tubes en rack et un système de collecteur sous vide unique pour les procédures ELISA à filtre.
Thermo Scientific Multi-well plates and Microplates
Select the ideal cell culture plate for your application
Simply select your criteria from the available options; the cell culture plate guide will return all plates that match your selections.
Explore cell culture plates
Assistance