Search
Thermo Scientific Probenlagerröhrchen zeichnen sich durch robuste Konstruktion, innovatives Design, umfassende Qualitätsprüfung und hochwertigste Materialien aus. Wir verstehen, wie wertvoll Ihre Proben sind, und entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern Probenlagerröhrchen, die Ihre höchsten Erwartungen erfüllen oder übertreffen.
Um reproduzierbare Ergebnisse und Kontinuität in Forschung und biomedizinischen Prozessen zu gewährleisten, stehen die heutigen Wissenschaftler vor der Aufgabe, lebende Zellen und Organismen mit optimaler Lebensfähigkeit zu erhalten und sicherzustellen, dass subzelluläre Komponenten wie Nukleinsäuren und Proteine unverändert bleiben. Probenlagerröhrchen für Kryoanwendungen müssen den Temperaturanforderungen von Flüssigstickstoff standhalten. Diese Röhrchen werden aus streng getesteten Materialien hergestellt und verfügen über geeignete Verschlusskappen, Dichtungen und integrierte Kennzeichnungen für die Probennachverfolgung, die speziell für die extremen kryogenen Bedingungen ausgelegt sind und dabei Ihre wertvollen Proben schützen. Temperaturen unter -100 °C, bei denen die mechanischen Belastungen durch die niedrigen Temperaturen sehr hoch sind, erfordern speziell entwickelte Probenlagergefäße. Unser Portfolio an Probenlagerröhrchen umfasst eine Reihe von Produkten, die speziell auf Ihre unterschiedlichen Anforderungen an die Probenlagerung zugeschnitten sind.
Thermo Scientific Röhrchen mit 2D-Code und Verschlusskappen wurden speziell für den Temperaturbereich Ihrer Anwendungen entwickelt. Von der Wirkstofflagerung bis zum Einfrieren von Geweben bieten wir Röhrchen mit spezifischen Kunstharzeigenschaften und Verschlussarten, die ideal für Ihre Arbeit geeignet sind. Permanente 2D-Codes, Strichcodes und direkt ablesbare alphanumerische Codes ermöglichen eine einfachere Probenidentifizierung und -nachverfolgung und sind bei Temperaturen von der Umgebungstemperatur bis hin zu -196 °C einsetzbar.
Seit vielen Jahrzehnten vertrauen Forscher auf das Thermo Scientific Röhrchen für die sichere Probenlagerung. Der Grund dafür ist, dass unsere Produkte mit dem Schwerpunkt auf Qualität entwickelt, getestet und hergestellt werden. Um Ihre wertvollen Proben zu schützen, wählen wir ausschließlich hochwertiges produktionsreines Polypropylen für die Herstellung unserer Probenlagerröhrchen.
Prüfung | Standardkryoröhrchen | Automatisierungskompatible Kryoröhrchen | |
Produktlinie | Nalgene und Nunc Kryoröhrchen | Matrix | Nunc Universal und Cryobank Kryoröhrchen |
Sterilitätsgrad, SAL | 10-6 | 10-3 | 10-6 |
Frei von DNase/RNase* | Ja | Ja | Ja |
Frei von humaner DNA * | Nicht getestet | Ja | Nicht getestet |
Frei von Pyrogenen und nicht zytotoxisch* | Ja | Ja | Ja |
Garantie für einmalige, sich nicht wiederholende Barcodes | Nicht zutreffend | Ja | Ja |
cGMP-zertifizierte Produktionsanlage und Qualitätsmanagementsystem | cGMP, ISO 9001 und ISO 13485 | ||
*Erfüllt die Nachweisgrenzen, siehe Produktzertifikate für Prüfgrenzwerte
Die Langzeitlagerung und Kryokonservierung erfordern verschiedene Röhrchendesigns und Materialqualitäten, wobei am wichtigsten die Art der Schraubkappe (Innengewinde oder Außengewinde) und die entsprechende Dichtung (O-Ring oder integrierte Dichtung) sind. Ein ordnungsgemäß konstruiertes Verschlusssystem mit Schraubverschluss an einem Röhrchen ist für die erfolgreiche Aufrechterhaltung der Probenintegrität besonders bei mehrfachem Einfrieren/Auftauen und Verschließen/Öffnen von größter Bedeutung. Unsere Röhrchen wurden streng getestet, um die Dichtheit auch in rauesten Umgebungen zu gewährleisten.
Die Identifizierung und Nachverfolgung sind wichtige Bestandteile der Probenlagerung und sorgen kurz- und langfristig für die Sicherheit Ihrer wertvollen Proben. Unser Portfolio an Probenlagerröhrchen bietet verschiedene Identifizierungsmethoden wie Etiketten zur manuellen Beschriftung, Strichcodes, direkt ablesbare alphanumerische Codes sowie scanbare 2D-Codes. Je nach Röhrchentyp können diese Kennzeichnungen an unterschiedlichen Bereichen des Röhrchens (Seite und Boden) angebracht werden. Damit ist eine sichere und anwenderfreundliche Probenidentifizierung sowohl für manuelle Arbeitsabläufe als auch für die automatisierte Bearbeitung gewährleistet.
Wie die Röhrchen und Verschlüsse selbst wurden auch diese Methoden zur Probenidentifizierung unter Berücksichtigung der physikalischen Belastungen der Kryokonservierung entwickelt und halten einem mehrfachen Einfrieren und Auftauen ohne Qualitätsverlust stand. Darüber hinaus bieten Ihnen Farbcodierungshilfen (z. B. Verschlusskappen und Codierer) eine vorteilhafte Erkennung auf einen Blick, die Ihnen die Organisation der Proben bei der Lagerung erleichtert.
Unser Portfolio an Probenlagerröhrchen fördert die Effizienz und Skalierbarkeit in Workflows zur Probenverarbeitung und -lagerung. Die meisten unserer Produkte sind so konzipiert, dass sie mit automatisierten Prozessen kompatibel sind, einschließlich Racksystemen, Systemen für Verschluss und Entdeckelung von Röhrchen, Probenextraktion sowie automatisierter Nachverfolgung und Identifizierung. Unabhängig davon, ob Sie bereits eine dieser Automatisierungshilfen verwenden oder nicht, können Sie sich darauf verlassen, dass unsere Probenlagerröhrchen die Wachstums- und Effizienzanforderungen Ihres Labors erfüllen. Und wenn Sie bereits Automatisierungsverfahren für die Aufbewahrung in Ihrem Arbeitsablauf einsetzen, können Sie sicher sein, dass wir Produkte anbieten, die sich nahtlos in Ihre Systeme integrieren lassen.