Search
同位素比值質譜儀主要用於測定氫、氧、碳、氮和硫等元素之穩定同位素比值,儀器結構主要分兩大部分:樣品氣化進樣處理系統與質譜分析系統。同位素比值質譜儀除了可測量同位素比值之外,還可以同時分析出元素百分比含量。以碳、氮元素為例,分析時,先對固體或液體樣品稱重,進入燃燒爐進行氧化成NOX、CO2氣體,再進入還原管將 NOx 還原成氮氣,隨後除氮除水,純化出CO2氣體,進行13C/12C 及15N/14N 比值分析。數十年來,創新的 Thermo Scientific IRMS 同位素比值質譜儀具有全面靈活性,利用分餾效應所造成之差異確定同位素比值,已幫助地球科學家獲得對同位素比值分析在地球和環境科學上應用的新見解,使他們能做出 令人鼓舞的開創性發現並克服分析上的困難挑戰。IRMS 同位素比值質譜儀亦幫助了食品和禁藥分析領域的實驗室,提供了值得信賴的分析結果。
您可瀏覽 IRMS 產品組合一覽表,或是由我們的專家為您的應用和工作流程需求量身打造專屬選項。
以極高的精確度和靈敏度測量同位素特徵,提供對化合物歷史和起源的獨特深入解析。
透過管理儀器控制、數據擷取、數據處理和報告產出將您的研究自動化,這些皆來自 IRIS 儀器、高解析度 IRMS 和惰性氣體質譜儀上單一個簡易軟體平台。
從我們獨特的惰性氣體質譜儀產品組合中進行選擇,以在地質年代學、定年法和熱年代學等領域獲取可靠分析結果。
滿足地球科學中高精確度同位素比值測量的需求。
即使沒有樣品前處理,也可以在微量程度進行準確且可靠的定量多元素分析。
在線上學習系列中,您將獲得同位素指紋圖譜的簡介,並將了解更多: