肽图分析
快速、准确的蛋白质序列测定
肽图分析是生物治疗药物表征过程中的关键步骤。通过蛋白质消化到其组成肽的生物药物的所谓“自下而上”的表征是必要的,能够确保生物药物分子的完整序列覆盖。
从药物发现和开发到临床试验阶段再到生物生产和 QA/QC,肽图分析仍然是关键分析方法。我们提供创新技术的独特组合,包括从头到尾的工作流程,旨在实现快速、可靠、可重现和易于使用的方法。
肽图分析工作流程
蛋白质消化
Thermo Scientific™ SMART Digest™ 套件是生物制药和蛋白质研究样品制备领域的重大进步,采用固定化胰蛋白酶,能够按照兼容自动化操作的格式,快速简单地提供高重现性、高灵敏度和出色数据质量的蛋白质消化。
肽分离
Thermo Scientific™ Acclaim™ VANQUISH™ C18 UHPLC 色谱柱 建议用于生物治疗性蛋白质的肽图分析,可提供优异的分离性能,有助于确保尖锐峰形。这些色谱柱的特点是采用金属含量极低的超纯硅胶基质,从而最大限度减小拖尾效应并获得对称峰形。
新款 Thermo Scientific™ Vanquish™ Flex UHPLC 平台为生物兼容性最先进二元或四元溶剂的混合提供最终解决方案。Vanquish Flex 平台设计用于在肽色谱分析中提供准确度、精密度和灵敏度的新基准。通过坚如磐石的保留时间,您可以可靠地获得发现、开发和 QC 环境中每个肽的鉴定结果。
与 DAD、VWD 和质谱检测无缝兼容且完全兼容 Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS 软件,让此款 UHPLC 系统堪称整个药物开发流程的最佳选择。
肽质谱仪
一款适用于肽图分析和完整表征的质谱仪。基于 Orbitrap 质谱仪的 Thermo Scientific™ Q Exactive™ BioPharma 平台可以为市售功能最强大的台式肽图分析仪器添加优异的变性和原生 MS 完整分析以及亚基的自上而下/自中而下分析功能。
与 Thermo Scientific™ BioPharma Finder™ 软件配合使用时,可为生物治疗药物表征提供完整的硬件和软件集成解决方案。
肽图分析软件
使用Thermo Scientific™ BioPharma Finder™ 集成软件可节约时间并鉴别更多物质。简单的软件工作流程可以指导您的生物治疗药物表征路径,提供全面覆盖,包括肽序列验证以及所有变体和修饰的鉴定。
使用 Thermo Scientific™ Chromeleon™ 7.2 色谱分析数据系统 (CDS) 软件可以让您的实验室工作流程更加合理。此软件可以为符合 GxP 生物制药生产和 QA/QC 环境提供卓越的仪器控制、自动化和数据处理性能。
从方法创新到最终报告——在企业环境下进行您的常规 UHPLC 或 LC-MS 肽图分析。
了解有关最新的色谱分析、质谱分析和软件如何加速 Alexion Pharmaceuticals, Inc. 决策制定的信息。