SMART Digest™ Trypsin Kits
Thermo Scientific™

SMART Digest™ Trypsin Kits

바이오제약 단백질 연구에서 펩타이드 특성화 및 정량화를 위해 신속하고 간편하며 재현성이 높은 트립신 단백질 분해가 가능합니다.

Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호형식유형포함
60109-102Resin in Pre-filled PCR TubesTrypsin KitResin, Collection Plate, Filter Plate
60109-101Resin in Pre-filled PCR TubesTrypsin KitResin, Collection Plate
60109-101-LPHResin in Pre-filled PCR TubesTrypsin KitLow pH Resin, Collection Plate
60109-103Resin in Pre-filled PCR TubesTrypsin KitResin, Collection Plate, SOLAμ SPE Plate
60109-101-BBulk Non-magnetic ResinTrypsin KitResin, Buffer
60109-101-MBBulk Magnetic ResinTrypsin KitResin, Buffer
60109-102-BBulk Non-magnetic ResinTrypsin KitResin, Buffer, Collection Plate, Filter Plate
60109-102-MBBulk Magnetic ResinTrypsin KitResin, Buffer, Collection Plate, Filter Plate
60109-103-BBulk Non-magnetic ResinTrypsin KitResin, Buffer, Collection Plate, SOLAμ SPE Plate
60113-101Soluble TrypsinSoluble Trypsin KitSoluble Trypsin, Buffer, Collection Plate
60109-103-MBBulk Magnetic ResinTrypsin KitResin, Buffer, Collection Plate, SOLAμ SPE Plate
60113-101-10PKSoluble TrypsinSoluble Trypsin Kit - 10 Pk.Soluble Trypsin, Buffer, Collection Plate
카탈로그 번호 60109-102
제품 가격(KRW)
-
형식:
Resin in Pre-filled PCR Tubes
유형:
Trypsin Kit
포함:
Resin, Collection Plate, Filter Plate

Thermo Scientific™ SMART Digest™ Kit를 사용하여 단백질 분해에서 고품질 분석이 가능합니다. 바이오제약 단백질 연구를 위한 시료 전처리 분야에서 커다란 진전을 가져온 이 키트는 높은 재현성, 고감도 및 자동화에 적합한 형식을 가진 높은 수준의 데이터 품질 등과 함께 신속하고 간편한 단백질 분해 성능을 제공합니다. SMART Digest Kit는 재현성이 없고 감도가 낮고 자동화에 적합하지 않은 오래된 방법론을 적용하는 현재의 용액 내 단백질 분해 기술에 비해 크게 개선된 제품입니다.

트립신 단백질 분해

SMART Digest Kit를 통해 과거 어느 때보다 더 신속하고 간편하게 단백질의 특성화 및 정량화가 가능합니다. 이 버전의 키트는 라이신과 아르기닌 아미노산 잔류물의 C말단면에서 펩타이드를 분리하는 트립신을 사용합니다.

쉽고 간편한 사용
  • 시료 처리 속도의 획기적인 증가
  • 간편한 절차
  • 고처리량을 위한 전체 프로토콜의 자동화가 용이
신뢰성있는 결과
  • 기존 프로토콜에 비해 재현성 증가
  • 더 높은 감도
  • 더 높은 데이터 신뢰성
시료 전처리 시간의 대폭적인 감소

이 키트 사용 시 완전 용해까지 대체적으로 60분이 소요되지만(시료 복잡성에 따라 다름) 용액 내 분해의 경우는 최대 24시간이 소요됩니다.

청결도가 높은 시료

사용되는 화학물질 수의 감소 및 고정화된 트립신 설계는 화학적으로 유도된 전사후 변형(PTM) 및 자기분해 가능성을 낮추는 데 도움을 줍니다. 이를 통해 해석이 더욱 쉬운 결과를 얻을 수 있습니다.

탈염을 위해 SOLAµ SPE 플레이트와 결합

탈염을 위해 SMART Digest Kit를 사용하는 경우 Thermo Scientific™ SOLAµ™ SPE 고체상 추출 플레이트는 신속하고 사용이 간편하며 신뢰성있고 쉽게 자동화가 가능한 생체 분자 분석용 시료 전처리 솔루션을 제공합니다.

사양
설명SMART Digest Trypsin Kit, with Filter/Collection plate
용도(애플리케이션)Peptide Mapping
포함Resin, Collection Plate, Filter Plate
CaptureNone
CleavageC-terminal side of lysine and arginine amino acids
효소Trypsin
형식Resin in Pre-filled PCR Tubes
제품라인SMART Digest
유형Trypsin Kit
Unit SizeEach

자주 묻는 질문(FAQ)

How compatible is the SMART Digest Trypsin kit with detergents (e.g. CHAPS, OGS, TWEEN and RIPA)?

• CHAPS – results in ~ 30% reduction in digest efficiency.
• OGS – no reduction in digestion efficiency.
• TWEEN – no reduction in digestion efficiency.
• RIPA – results in ~ 20% reduction in digestion efficiency. The addition of RIPA, for ribonuclease A digestion, results in a concentration-dependent effect, where initial enzyme inhibition is overcome by improved substrate solubilization at higher concentrations only.

How much urea can I use with the SMART Digest Trypsin Kit?

The SMART Digest Trypsin Kit is not affected by concentrations of up to 0.5 M of urea. If the concentration is higher than this, we recommend that the sample is diluted to less than 0.5 M of urea prior to beginning digestion using the SMART Digest Trypsin Kit.

What is the composition of the SMART Digest buffer that comes with the SMART Digest Trypsin Kit?

The composition of the SMART Digest Trypsin Kit buffer is as follows:
Chemical Name (CAS No., EINECS No.): Kit Component Quantity, Weight %
• Water (7732-18-5, 231-791-2): 2, 50-95%
• Glycerol (56-81-5, 200-289-5): 2, < 20%
• Tris Base (77-86-1, 201-064-4): 2, < 10%
• Tris-HCI (1185-53-1, 214-684-5): 2, < 10%
• Calcium Chloride (10043-52-4, 233-140-8): 2, < 10%
• Sodium Azide (26628-22-8, 247-852-1): 2, < 0.1%

Why don't I need to quantitate the protein for the SMART Digest Trypsin Kit?

The SMART Digest Trypsin Kit contains an excess of enzyme capable of digesting between 200 pg and 3.5 mg of protein. As most samples will fall in this range, it is not necessary to routinely quantitate protein concentration prior to digestion.

Why don't I need to use urea to unfold the protein in the SMART Digest Trypsin Kit?

The reason urea is needed as a first step in an in-solution protocol is to disrupt the sample and partially unfold the proteins. The proteins need to be partially unfolded so that the trypsin enzyme can have better access to the internal amino acid chain, not just the surface of the protein of interest. The reason the SMART Digest Trypsin kit does not need urea is that it uses heat to unfold the protein.