摆脱版税限制
如果您认为CHO来源的生物产品不应受到其他研发限制,就请使用Freedom™细胞系开发试剂盒。 具有商用许可,获取简便、灵活,不必支付版税。
ProBioGen标志
  • 具有商用许可,获取简便、灵活,不必支付版税(参见图1) - 许可常见问题 (FAQ)
  • 稳定产出产IgG的克隆,克隆规模可调,符合最新行业生产标准(参见图2)
  • 使用方便的试剂盒,能够在不到6个月的时间里使您的目的基因从转染介导进入到先导克隆阶段
  • 采用具有完备cGMP证明文件的亲代细胞系,构成完全整合的非动物源性工作流程
  • Gibco® Freedom™ CHO-S™试剂盒是与ProBioGen AG共同开发的
两种试剂盒均可提供,且都能获得Life Technologies工艺科学团队的支持
  • 不确定哪种试剂盒最能满足您的需要?
  • Do you need help using your Freedom Cell Line Development Kit?
联系Life Technologies工艺科学团队
  • Do you want to learn more about our process development team?
Gibco® Freedom™ CHO-S™试剂盒
Gibco® Freedom™ DG44试剂盒
效价>3 g/L 用于商品化产品生产的成熟的宿主细胞
已经过IgG生产验证 可用于IgG生产
在 < 6个月内获得规模可调的克隆 在 < 6个月内获得规模可调的克隆
ProBioGen AG共同开发 已经过重组蛋白生产验证
进一步了解ProBioGen AG 由Life Technologies开发
Gibco® Freedom™ CHO-S试剂盒常见问题 (FAQ) Gibco® Freedom™ DG44试剂盒常见问题 (FAQ)
查看产品 查看产品
不确定哪种试剂盒最适合您? 请咨询我们的工艺科学团队
许可问题? 请登录我们的许可常见问题 (FAQ) 页面或者发送电子邮件至outlicensing@lifetech.com,了解许可条款。
图1: Freedom™细胞系开发试剂盒 灵活的商业模式   图2: 利用Freedom™ CHO-S™试剂盒获得行业标准的产物滴度
版税? √ 是的
年度维护费? √ 是的
自行选择任一合约制造商 √ 是的
自行决定将宿主细胞系用于多个项目? √ 是的
自行改进宿主细胞系? √ 是的
自行改进购入的载体? √ 是的
自行开展流程优化? √ 是的
需要支持时可随时提出要求? √ 是的
可与使用领域中的其他用户合作?* √ 是的
采用DASGIP平行生物反应器系统以及添加了L-谷氨酰胺和CD EfficientFeed™ B的CD FortiCHO™培养基评估克隆产率。使用CD EfficientFeed™ C和葡萄糖进行补料。 最终克隆产率范围为1.5至3.3 g/L。