photo of the CellInsight™ CX5 High-Content Screening (HCS) Platform
Thermo Scientific™ CellInsight™ CX5高内涵筛选(HCS)平台是一款紧凑、经济的筛选系统,适于希望在日常应用中扩大规模和增加产能的研究人员。
借助CellInsight™ CX5高内涵筛选平台提高您的筛选通量
采用紧凑且功能强大的CellInsight™ CX5高内涵筛选平台,您可以在4分钟内读取并分析96孔板数据。此平台面向有提高筛选通量需求的研究人员而设计,可提供适用于荧光样本的常见激发波长以及适用于有色样本的白光照明。该系统可直接用于96、384或1536孔板的全自动应用,也可用于同时分析同一玻片上的组织切片,加速进入下一检测。
CellInsight™ CX5系统亮点
照明方式 5通道固态LED光引擎
相机 Photometrics低温制冷科研级CCD
宽场 5通道荧光成像
明场 白光明场成像
物镜 1.25X-100X,多种数值孔径(NA)可选
聚焦方式 软件自动聚焦,可选激光自动聚焦
活细胞 活细胞培养环境室
温度控制系统:三维温度控制,室温~40℃;
CO2控制:可以自由调节浓度0%~20%;
O2控制:1% 至环境浓度;
湿度控制:相对饱和湿度不低于90%;
自动化 支持全自动孔板操作和扫描的配置
软件 用于集成数据收集和分析的HCS Studio™软件
BPAE cells imaged using the CellInsight CX5 platform
使用CellInsight™ CX5平台获得的BPAE细胞图像, DAPI (蓝色), Alexa Fluor 568 鬼笔环肽 (红色), 和 山羊抗小鼠IgG (H+L) 二抗、Alexa Fluor 488偶联物 (绿色)染色。
HeLa cells imaged using the CellInsight CX5 platform
使用CellInsight™ CX5平台获得的HeLa细胞图像,此图像采用 Hoechst 33342 (蓝色) 和 Alexa Fluor 680鬼笔环肽 (黄色)染色。
White light brightfield image of a fixed tissue slice imaged with the CellInsight CX5 platform.
采用Hematoxylin和Eosin染色,并采用CellInsight™ CX5平台获得固定组织切片白光明场图像。
专为高内涵筛选优化的试剂
Molecular Probes HCS产品以荧光成像领域数十年的经验为依托,采用Thermo Scientific™高内涵平台开发,同时专门考虑了高通量工作流程和自动成像需求:
  • 细胞和细胞核蒙版的自动化区分
  • 用于细胞健康研究的可靠功能探针
  • 适于自动化处理的灵活检测工作流程
  • 广泛的荧光团选择,支持轻松进行多重分析
  • 已在多种成像平台上进行过验证
选择可搭配CellInsight™ CX5使用的试剂
其他细胞结构和分割工具
在自动化成像应用中,为了清晰地区分细胞和细胞核边界,需要能够可靠、可重复地标记细胞结构的基准标志物。细胞蒙版专用于自动细胞成像。Molecular Probes细胞结构标志物广泛用于显微成像和HCS应用。
查看其他细胞结构试剂
其他细胞健康和细胞毒性检测
针对细胞活力、增殖凋亡、细胞周期及DNA修复、迁移、粘附和其他细胞功能的分析需要,我们提供了广泛的成像和显微检测选择。其中的很多检测均已通过HCS平台专门验证。
浏览各种细胞健康和细胞毒性检测(根据应用分类):
微孔板和玻片
兼容SBS标准孔板(6-1536孔)和玻片
自动化
Orbitor™ RS微孔板移动机器人
Orbitor™ RS微孔板移动机器人提高了通量、存储能力和操作灵活性,将工业级性能融合在一个紧凑的试验台移动机器人之中。
Orbitor™ RS是一款高速微孔板移动机器人,具有成熟、可靠的性能,同时具有绝对灵活的孔板移动能力。其具有宽泛的纵向移动范围,允许在小片区域多层叠放或加载高密度仪器,同时配备双向可伸缩式机械臂,可以提供超广的移动范围,既提高了用户安全性,同时支持在360°工作空间内无限制旋转基座。
Thermo Fisher Cloud可为科研人员提供一个安全的数据储存、分享和分析空间。您可在接入互联网的全球任何地点将自己的文件拖放到自己的Windows™桌面上的Cloud文件夹,轻松上传您的文件。您可将自己的结果与同事分享,以便共同观察图像、验证结果、深度解读数据。当然,您可分享的数据类型绝不单单是文件,您同样可以上传近期举行的会议的发言稿或者有益的研究方法阐释视频。
立即申请免费享有10 GB储存空间。
详细了解 ›
立即访问 › 
使用您的现有网页账户用户名和密码,或者重新注册 
专为高内涵筛选优化的试剂
Molecular Probes HCS产品以荧光成像领域数十年的经验为依托,采用Thermo Scientific™高内涵平台开发,同时专门考虑了高通量工作流程和自动成像需求:
  • 细胞和细胞核蒙版的自动化区分
  • 用于细胞健康研究的可靠功能探针
  • 适于自动化处理的灵活检测工作流程
  • 广泛的荧光团选择,支持轻松进行多重分析
  • 已在多种成像平台上进行过验证
选择可搭配CellInsight™ CX5使用的试剂
其他细胞结构和分割工具
在自动化成像应用中,为了清晰地区分细胞和细胞核边界,需要能够可靠、可重复地标记细胞结构的基准标志物。细胞蒙版专用于自动细胞成像。Molecular Probes细胞结构标志物广泛用于显微成像和HCS应用。
查看其他细胞结构试剂
其他细胞健康和细胞毒性检测
针对细胞活力、增殖凋亡、细胞周期及DNA修复、迁移、粘附和其他细胞功能的分析需要,我们提供了广泛的成像和显微检测选择。其中的很多检测均已通过HCS平台专门验证。
浏览各种细胞健康和细胞毒性检测(根据应用分类):
微孔板和玻片
兼容SBS标准孔板(6-1536孔)和玻片
自动化
Orbitor™ RS微孔板移动机器人
Orbitor™ RS微孔板移动机器人提高了通量、存储能力和操作灵活性,将工业级性能融合在一个紧凑的试验台移动机器人之中。
Orbitor™ RS是一款高速微孔板移动机器人,具有成熟、可靠的性能,同时具有绝对灵活的孔板移动能力。其具有宽泛的纵向移动范围,允许在小片区域多层叠放或加载高密度仪器,同时配备双向可伸缩式机械臂,可以提供超广的移动范围,既提高了用户安全性,同时支持在360°工作空间内无限制旋转基座。
Thermo Fisher Cloud可为科研人员提供一个安全的数据储存、分享和分析空间。您可在接入互联网的全球任何地点将自己的文件拖放到自己的Windows™桌面上的Cloud文件夹,轻松上传您的文件。您可将自己的结果与同事分享,以便共同观察图像、验证结果、深度解读数据。当然,您可分享的数据类型绝不单单是文件,您同样可以上传近期举行的会议的发言稿或者有益的研究方法阐释视频。
立即申请免费享有10 GB储存空间。
详细了解 ›
立即访问 › 
使用您的现有网页账户用户名和密码,或者重新注册