Reverse Transcription
我们提供一系列广泛的优质第一链cDNA合成产品,可满足您的多样化研究需求。您可以根据自己的应用来选择最适宜的逆转录酶、供货形式、引物和dNTP解决方案。我们的Invitrogen SuperScript优质逆转录酶产品系列可助您从任意模板RNA获得出色的cDNA合成结果。
逆转录产品
通过一种酶最大限度提高反应构建的灵活性
  适于所有RNA(包括难处理模板)的高效酶产品 适于常用RNA模板的高性价比酶产品
  Superscript IV逆转录酶 M-MLV逆转录酶
最佳反应温度 50–55°C 37°C
反应时间 10 min 50 min
cDNA得率 超高 一般
灵敏度 超高 一般
cDNA最大长度 12 kb 7 kb
处理降解或含抑制剂RNA的能力
低RNase H活性
  了解更多 了解更多
包含所有cDNA合成反应组分的完整试剂盒
  适于所有RNA(包括难处理模板)的高效之选 适于常用模板的高性价比之选
  SuperScript IV第一链合成系统 高容量cDNA逆转录试剂盒
逆转录酶 SuperScript IV MultiScribe MuLV
最佳反应温度 50–55°C 37°C
反应时间 10 min 50 min
cDNA得率 超高 一般
灵敏度 超高 一般
cDNA最大长度 12 kb 7 kb
处理降解或含抑制剂RNA的能力
低RNase H活性
  了解更多 了解更多
Other cDNA synthesis kits for endpoint PCR applications
可为RT-qPCR反应提供最大限度便利性的cDNA合成试剂盒
  适于所有RNA模板的高效预混液 适于所有RNA模板,可轻松、快速去除gDNA的高效预混液 适于常用RNA模板的高性价比之选
  SuperScript IV VILO预混液 含ezDNase酶的SuperScript IV VILO预混液 高容量cDNA逆转录试剂盒
逆转录酶 SuperScript IV SuperScript IV MultiScribe MuLV
最佳反应温度 50°C 50°C 37°C
反应时间 10 min 10 min 120 min
处理降解或含抑制剂RNA的能力
低RNase H活性
所含引物 随机引物和 oligo(dT)20 随机引物和 oligo(dT)20 随机引物
包含gDNA去除手段
供货形式 预混所有逆转录反应组分 预混所有逆转录反应组分 单管提供各逆转录反应组分
  了解更多 了解更多 了解更多
工作流程快速、简单的一步法RT-PCR试剂盒
  高保真应用的高效选择 标准应用的高效选择
  含Platinum Taq高保真DNA聚合酶的SuperScript III一步法RT-PCR系统 含Platinum Taq DNA聚合酶的SuperScript III一步法RT-PCR系统
逆转录酶 SuperScript III SuperScript III
PCR酶 Platinum Taq 高保真DNA聚合酶 Platinum Taq  DNA聚合酶
最佳反应温度 55°C 55°C
反应时间 30 min 30 min
灵敏度 High High
最大靶标长度 Up to 10 kb Up to 4.5 kb
  了解更多 了解更多
通过一种酶最大限度提高反应构建的灵活性
  适于所有RNA(包括难处理模板)的高效酶产品 适于常用RNA模板的高性价比酶产品
  Superscript IV逆转录酶 M-MLV逆转录酶
最佳反应温度 50–55°C 37°C
反应时间 10 min 50 min
cDNA得率 超高 一般
灵敏度 超高 一般
cDNA最大长度 12 kb 7 kb
处理降解或含抑制剂RNA的能力
低RNase H活性
  了解更多 了解更多
包含所有cDNA合成反应组分的完整试剂盒
  适于所有RNA(包括难处理模板)的高效之选 适于常用模板的高性价比之选
  SuperScript IV第一链合成系统 高容量cDNA逆转录试剂盒
逆转录酶 SuperScript IV MultiScribe MuLV
最佳反应温度 50–55°C 37°C
反应时间 10 min 50 min
cDNA得率 超高 一般
灵敏度 超高 一般
cDNA最大长度 12 kb 7 kb
处理降解或含抑制剂RNA的能力
低RNase H活性
  了解更多 了解更多
Other cDNA synthesis kits for endpoint PCR applications
可为RT-qPCR反应提供最大限度便利性的cDNA合成试剂盒
  适于所有RNA模板的高效预混液 适于所有RNA模板,可轻松、快速去除gDNA的高效预混液 适于常用RNA模板的高性价比之选
  SuperScript IV VILO预混液 含ezDNase酶的SuperScript IV VILO预混液 高容量cDNA逆转录试剂盒
逆转录酶 SuperScript IV SuperScript IV MultiScribe MuLV
最佳反应温度 50°C 50°C 37°C
反应时间 10 min 10 min 120 min
处理降解或含抑制剂RNA的能力
低RNase H活性
所含引物 随机引物和 oligo(dT)20 随机引物和 oligo(dT)20 随机引物
包含gDNA去除手段
供货形式 预混所有逆转录反应组分 预混所有逆转录反应组分 单管提供各逆转录反应组分
  了解更多 了解更多 了解更多
工作流程快速、简单的一步法RT-PCR试剂盒
  高保真应用的高效选择 标准应用的高效选择
  含Platinum Taq高保真DNA聚合酶的SuperScript III一步法RT-PCR系统 含Platinum Taq DNA聚合酶的SuperScript III一步法RT-PCR系统
逆转录酶 SuperScript III SuperScript III
PCR酶 Platinum Taq 高保真DNA聚合酶 Platinum Taq  DNA聚合酶
最佳反应温度 55°C 55°C
反应时间 30 min 30 min
灵敏度 High High
最大靶标长度 Up to 10 kb Up to 4.5 kb
  了解更多 了解更多
专题视频
资源
教学
回顾有关逆转录基础知识、cDNA合成、酶产品选择、疑难解答提示以及cDNA应用的教学资源。
分子生物学系列网络研讨会
观看我们的系列网络研讨会,了解更多有关逆转录、PCR和克隆等分子生物学主题的内容。
移动和桌面应用
通过Cloning Bench等多样的移动应用,访问科学内容及有益的工具。
OEM及定制化cDNA解决方案
为您量身订制、通过性能测试的产品,符合严苛的质量标准,可满足您的不同检测需求。
支持
PCR和cDNA合成支持中心
您可在此查找终点法PCR和cDNA应用所需的技术提示、疑难解答帮助及相关的资源。
产品支持文档
您可根据货号或产品名称,搜索相应的技术手册、实验方案、化学品安全技术说明书、产品文献及证书。
联系我们
您可通过电子邮件或直接致电的方式联系我们的技术应用专家,咨询有关PCR酶和预混液的其他疑问。